赛默飞凭借持续的技术创新和卓越的产品质量,为生物制药的发展提供了强有力的支持。不仅提供了抗体药和细胞与基因治疗(CGT)这两个赛道的整体解决方案,还推出了多款前沿新品和明星产品,助力赋能从药物研发到商业化生产的高效性、安全性和创新性。
  • 超低温冰箱以其高性能和可靠性,为样本的长期储存提供了强有力的保障;
  • 离心机则以其高效的分离能力,广泛应用于生物医学研究;
  • 生物安全柜为实验室工作人员提供了安全的工作环境,确保了实验的生物安全性;
  • 实时荧光定量 PCR 系统,作为分子生物学研究的重要工具,为疾病诊断和生物研究提供了强有力的支持;
  • 自动细胞计数仪和智能细胞成像分析系统,以其自动化和智能化的特点,大大提高了细胞生物学研究的效率和准确性;
  • 多功能酶标仪和基因测序仪等明星产品,以其精准的分析能力和高效的数据处理速度,广受用户好评;
  • 【通用型】重磅明星产品
  • 【抗体药赛道】明星产品
  • 【细胞与基因治疗赛道】明星产品
Thermo Scientific™ TSX ™ 通用系列超低温冰箱
  • 全球通用电压设计:扩展通用电压,可在 100-230 V、 50/60 Hz 条件下运行;
  • 扩宽设定温度范围: -40°C~-86°C 温度范围设计,配合升级V-Drive制冷技术,提供更出色的制冷性能;
  • 更短的降温时间: 更新的变频压缩机结合改进的智能算法实现最快229min的降温速度;
  • 节能环保:采用碳氢制冷剂,并获得美国能源之星 (ENERGY STAR) 认证 和 ACT 认证标签:
  • 超静音设计:运行仅44dB,置于实验室或办公室也不会造成干扰,提高用户体验。
查看详情
80余年创新精髓,铸就下一代超低温冰箱
Varioskan™ ALF 多功能酶标仪
  • 波长范围宽:200-1000nm
  • 温度范围广:+4 ℃-45 ℃
  • 读板速度快:最快20s内完成96孔板读数
  • 孔板类型多:包括6-384孔板和µDrop超微量板
查看详情
快速、灵活、简单易用
SeqStudio™ Flex 基因分析仪
  • 高应用多功能性:可针对多通路 PCR 分析、新一代测序确认、物种鉴别、STR 基因分型、细胞系鉴别、dsDNA 质量控制、质粒测序和基因组编辑分析等多种应用提供简单工作流程、可靠的测定和试剂、直观的软件
  • 灵活安排:四板容量、连续装板和紧急样品重新排序提供了较大的中通量容量和完全灵活的安排,使您的时间更加充裕
  • 易于使用的数据采集软件:预装在机载触摸屏计算机上的数据采集软件将用户友好性提升到新水平。它提供直观的仪表板设计、简化的板设置和内置的常见操作自助视频,以便新用户快速启动和运行
查看详情
为毛细管电泳 (CE) 工作流程提供了设计改进和技术进步
Thermo Scientific™
通用型 Pro 离心机 — CTS™ 系列
  • 高效:TX-1000 水平转头提高单次处理量
  • 安全:ClickSeal™ 防生物污染安全盖有助于降低污染风险
  • 便捷:AutoLock™ 转头自锁实现快速转头更换且便于清洁腔体
  • 耐腐蚀:Fiberlite™ 碳纤维转头更耐化学品的腐蚀
查看详情
Pro版专业离心机,久经市场考验
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios™ CR CO₂ 培养箱 – CTS 系列
  • 经认证的洁净室:符合ISO 5级洁净室标准及GMP A/B级标准
  • 高标准:主动气流粒子控制系统,保证粒子释放符合洁净室要求
  • 坚固且易于清洁:拉丝不锈钢外壳,IP54保护级别,兼容洁净室清洁步骤
  • GMP 文件包:配备完整文件包,支持快速验证需求
查看详情
新一代洁净室的可靠保障
Thermo Scientific™ 1500 A2 型生物安全柜
  • 超强的控污能力:SmartFlow™ Plus 智能风速平衡调节系统
  • 安全:数字气流验证(DAVe™ Plus)可在气流波动超过标称值时报警提醒用户,以保护产品和操作人员的安全
  • 便捷:SmartClean™ 前窗设计便于清洁工作区域
  • 经济实惠:夜间运行模式可在低频使用期将气流减少为30%,节省70%能耗
  • 智能:7英寸的触摸屏图形用户界面显示了安全和性能数据
查看详情
守护操作者、样本及环境三重安全
QuantStudio™ 7 Pro 实时荧光定量 PCR 系统
  • 简单而便捷:面部认证和语音命令实现轻松便捷的免手动操作
  • 易用性:易于更换的模块和四种不同模块类型实现应用的多功能性;较小的占地面积和真正的独立操作来节省空间
  • 智能服务:智能 qPCR 工作流程和配备 RFID 的 TaqMan 阵列板减少错误和手动输入;远程支持功能减少停机时间;24/7 运行的自动化兼容性提高生产率
  • 高应用多功能性:基于云端的 Connect 平台随时随地访问、分析和共享数据,以实现实时信息访问、安全数据存储和结果在线共享;兼容用于基因表达、基因变异、基因调控或蛋白表达实验的超过8百万 TaqMan 测定
查看详情
高通量精准PCR,科研探索的得力助手
QuantStudio™ 5 实时荧光定量 PCR 系统
  • 安全:基于云的软件提供更高可访问性和更多存储选项
  • 精准:用户帐户管理、锁定工作流程和暂停功能可以更好地控制实验数据
  • 总控制:内置软件功能支持其满足 21 CFR 第 11 部分指南要求
  • 值得信赖:经证明的OptiFlex技术,配备白光LED的 6个解耦通道/21种滤光片组合
  • 易于使用:配备交互式触摸屏的简化仪器软件,支持 96 孔 0.2 mL 规格或 96 孔 0.1 mL 规格
查看详情
6 个独立的 Veriflex 温区,提高数据准确性和灵敏度
Multiskan™ SkyHigh 全波长酶标仪
  • 功能多:终点法、动力学、光谱扫描和动力学光谱扫描
  • 波长宽:200-1000nm 之间自由选择
  • 速度快:96 孔板整板读值 <6s,单孔全光谱测量 <10s
  • 灵活性高:支持 6-384 孔板/比色皿/μDrop ™和 μDrop ™ Duo 超微量板
  • 易于自动化整合:满足高通量实验需求
  • 软件:科研版和药研版(符合 FDA 21 CFR part 11 要求),免费升级且无使用年限要求 
查看详情
触屏智控,简便易用,几乎适用于所有光度测定
Varioskan™ LUX 多功能酶标仪
  • 五种测量模式:终点法、动力学、光谱扫描、多点扫描和动力学光谱扫描
  • 动态范围宽:多个独立检测器结合智能化增益调节,极大的扩宽您浓度检测范围
  • 无延迟:内置式自动分液器,分液与检测同步进行,实现快速反应,无时间延迟
  • 实时检测:内置式CO2 和O2 气体控制模块,在线实时监测
  • 经认证:分别通过Invitrogen 的LanthaScreen,Cisbio 的HTRF 和Promega 的DLR 认证 
查看详情
智能与高性能集于一身
Applied Biosystems® 基因测序仪 3500RUO
  • 多种应用场景:微生物鉴定、细胞系鉴定、序列验证、片段分析等
  • 合规性:具有安全、审计和电子签名功能,有助于保证遵循管理规定
  • 灵活性升级:多选择以满足您的实验室通量需求
  • 应用广泛:满足您实验室的发展需求——测序或片段分析应用
查看详情
创新、智能、直观
Multiskan™ FC 酶标仪
  • 预装的滤光片:八位滤光片,满足不同需求
  • 波长范围宽:340-850 nm 的波长范围适用于多种应用
  • 良好的性能和可靠的结果:内置自检工具、IQ/OQ 和验证工具使仪器更可靠
查看详情
从酶动力学研究到 Lowry 法,应用范围广泛
Wellwash™ /Wellwash™ Versa 洗板机
  • 多种洗头可选,还可洗细胞
  • 多种清洗模式可选
  • 残液量低,极大提高实验灵敏度
查看详情
标准应用之外的更多拓展功能
ProcartaPlex 多因子检测试剂盒
  • 具有大动态范围的靶标检测
  • 可定制,也可用预混panel
  • 提供冻干微珠可选的新384孔规格
  • 可检测多种靶标,具有可扩展性和重现性
查看详情
用更少的样品分析更多的生物标志物
ELISA 试剂盒和ELISA DIY
  • 具有最为丰富的产品线
  • 超过5000个货号可供选择
  • 产品质控严格,板内板间差异小
  • 具有很多神经,磷酸化,高灵敏特色产品
查看详情
优化的试剂盒和试剂,定量特异性靶标蛋白质
EVOS M5000智能细胞成像分析系统
  • 智能化细胞成像采集及分析模块
  • 高精度成像数据采集
  • 新增Stage View目标视野回顾功能
  • 活细胞实时培养及监测模块
  • 高阶专业化图像分析软件 — 多维去卷积,图像可分割
查看详情
更清晰,更卓越,时刻守护您的安全
Countess 3 FL自动细胞计数仪
  • PBMC计数准确,有效排除红细胞和血小板等的干扰
  • 同批细胞自动照明,自动聚焦误差小,极大减少人为差异
  • 多样本时自动存储,省时省力
  • 审计追踪软件SAE,符合FDA 21CFR part 11,合规可控
查看详情
像细胞生物学家一样思考的全自动细胞计数仪器
QuantStudio™ Absolute Q™ 数字 PCR 系统
  • 所有功能集于一体,减少手动输入和错误率
  • 使用智能远程支持功能减少了停机时间
  • 适配的软件可进行直观的设置、监测和分析
  • 简单便捷的工作流程,提高了工作效率,只需90分钟即可获得结果
  • 具有符合 21CFR 第11部分要求的安全、审查和电子签名功能,支持企业合规性
查看详情
高质量、一致、易于使用
Guantigene 检测试剂盒
  • 无需核酸提取
  • 无需核酸扩增
  • 单重多重随意选择
  • 多重支持单孔最高80个基因检测
查看详情
更加可靠和准确的测量结果
X
请扫描二维码,留资下载资料。