近期,第十一届质谱协会北美研讨会:应用在临床实验室(MSACL US 2019),赛默飞重磅推出新款直接采样系统 Thermo Scientific™ VeriSpray™纸喷雾离子源
Thermo Scientific™ VeriSpray™纸喷雾离子源
每一天,分析测试实验室都面临着由于时间紧迫的样品积压、样品成本提升、实验室技术人员的可用性、及色谱维护和停机而带来的巨大挑战。
全新VeriSpray™ 纸喷雾离子源帮您完美解决,有效减少常规工作流程中在质谱分析(MS)分析之前的色谱分离。
全新VeriSpray™纸喷雾离子源:高通量 × 直接采样
全新VeriSpray™纸喷雾离子源:高通量 × 直接采样
五大特色诠释卓越设计
  1. 夜以继日:简化样品制备,减少每个样品在制备过程中的无谓损耗、潜在成本、运转时间,解决样品积压问题;
  2. 自动采集:允许对多达240个样品进行无人值守的分析;
  3. 智能定位:允许集成到实验室信息系统中的装载机条形码读取功能,简化了实验室工作流程;
  4. 操作简单:使用Xcalibur™软件(版本≥4.3 SP1)和TraceFinder™软件(版本≥4.1 SP5)进行数据采集,增强自动化程度;
  5. 灵活百搭:可以自由搭配赛默飞 TSQ Altis/Quantis/Fortis/Endura/Quantiva 三重四极杆质谱。
发布会现场,赛默飞生命科学质谱副总裁兼总经理Evett Kruka接受参访时表示:“实验室正面临越来越大的压力,要求在提高产量的同时降低每个样本的成本,同时提供有意义的见解,以支持分析决策。”“当与我们的三重四极杆质谱系统结合使用时,VeriSpray纸喷雾离子源为实验室提供了一个完整的解决方案,旨在消除工作流程中耗时的步骤,并最终帮助提高分析通量和数据可信度。”
温哥华岛大学应用环境研究实验室联合主任Chris Gill教授在使用过该系统后给予VeriSpray高度评价::“VeriSpray纸喷雾离子源使我们能够在我们的研究项目中执行简单的纸喷雾质谱(PS-MS)方法。”“这是一个简洁的方法,提供了一个直接采样策略,一个简单的清理步骤和一个一次性的接口,所有在一个采样平台。特别是,PS-MS消除了潜在的携带和污染,这对我们开发用于有害反应的快速药物滥用筛选试验至关重要。
VeriSpray™ 纸喷雾离子源具有高效、高通量的特性,将有效解决临床检测、法医毒理、药物分析等常规质谱实验室中样品积压、成本上升等问题。
想了解更多相关产品信息?请直戳赛默飞色谱分析 产品。