Search Thermo Fisher Scientific
新しいプラットフォームや技術への移行は、困難が付随するものの、結果取得の迅速化、サンプル調製の簡素化、収益性の向上につながります。Thermo Scientific製品は、最先端技術の採用によって、信頼性と堅牢性に優れた臨床研究アッセイの開発を可能にしています。
質量分析を効率化してダウンタイムを削減するため、Thermo Scientific Transcend TLX-1 TurboFlowおよびTranscend LX-2システムには、独立した液体クロマトグラフィーチャネルを用いて臨床アッセイを分析する機能が実装されています。どちらのプラットフォームも1-、2-、または4-チャンネル構成で使用できます。
Thermo Scientific Transcend Duo UHPLCシステムは、Vanquishポンプ技術を採用した二つの独立チャネルを有しており、時間の節約、サンプルあたりコストの削減、卓上スペースの増加を伴わない容量の拡大、リソース使用の効率化による生産性の向上を実現します。
Thermo Scientific VeriSpray PaperSprayイオン源で採用されているペーパースプレー技術は直接イオン化技術の一種で、スループットの向上、検査コストの削減、およびサンプル調製の最小化をもたらします。この技術が特に適しているのは、サンプルあたりに費やせる時間とコストが限られたTDM、毒物学、臨床研究の用途です。VeriSpray PaperSprayイオン源の簡素化されたワークフローは、複雑な分析手法を必要とせず、定量および定性データの質量分析による収集を可能にします。
高電界非対称波形イオン移動度分光分析でのThermo Scientific(FAIMS)Pro Duoインターフェースは、荷電状態、形状、立体構造、ガス相イオンのサイズなどのイオン特性を用いて化学的ノイズとマトリックス干渉を低減します。 これらの特性はアッセイの堅牢性と感度を向上させます。
質量分析を効率化してダウンタイムを削減するため、Thermo Scientific Transcend TLX-1 TurboFlowおよびTranscend LX-2システムには、独立した液体クロマトグラフィーチャネルを用いて臨床アッセイを分析する機能が実装されています。どちらのプラットフォームも1-、2-、または4-チャンネル構成で使用できます。
Thermo Scientific Transcend Duo UHPLCシステムは、Vanquishポンプ技術を採用した二つの独立チャネルを有しており、時間の節約、サンプルあたりコストの削減、卓上スペースの増加を伴わない容量の拡大、リソース使用の効率化による生産性の向上を実現します。
Thermo Scientific VeriSpray PaperSprayイオン源で採用されているペーパースプレー技術は直接イオン化技術の一種で、スループットの向上、検査コストの削減、およびサンプル調製の最小化をもたらします。この技術が特に適しているのは、サンプルあたりに費やせる時間とコストが限られたTDM、毒物学、臨床研究の用途です。VeriSpray PaperSprayイオン源の簡素化されたワークフローは、複雑な分析手法を必要とせず、定量および定性データの質量分析による収集を可能にします。
高電界非対称波形イオン移動度分光分析でのThermo Scientific(FAIMS)Pro Duoインターフェースは、荷電状態、形状、立体構造、ガス相イオンのサイズなどのイオン特性を用いて化学的ノイズとマトリックス干渉を低減します。 これらの特性はアッセイの堅牢性と感度を向上させます。
一般的なラボ用途のみ。診断用途には使用できません