Search Thermo Fisher Scientific
クロマトグラフィーベースのソリューションが不十分なために未処理サンプルが増加している場合、Thermo Scientific VeriSpray PaperSpray 質量分析用イオン源は、MS 分析における重要な代替ソリューションとなります。このペーパースプレーイオン化法により、トリプル四重極質量分析計での直接サンプル分析が可能です。クロマトグラフベースの分離が不要となり、ワークフローが簡素化され、結果を迅速に取得でき、また実験コストを削減できます。
MS 分析前のサンプルのターンアラウンドを削減 | 分析コストを削減 | シームレスなデータの収集と処理 |
---|---|---|
未処理サンプルの高スループット分析のため、最大 240 個のサンプルを無人で実行します。イオン源を用いてサンプル調製を最小限にし、クロマトグラフィーを不要にすることで、MS 結果を 2 分未満で取得できます。 | クロマトグラフィーの使用経験を必要としない、使いやすい VeriSpray イオン源を用いることで、より多くの MS ベースの実験を社内で実施できるようになります。溶媒消費量を減らし、機器のメンテナンスコストを不要にします。 | VeriSpray イオン源は、ワークフローのメソッドテンプレートを含む TSQ シリーズ II ICSW 3.2 Tune エディターによる直接制御が可能です。Thermo Scientific Xcalibur 4.2 SP1 を活用して、簡単で効率的にデータ処理ができます。 |
時間のかかるサンプル調製とクロマトグラフィーに代わり VeriSpray イオン源を用いて、ペーパー上の複雑なサンプルマトリックスを MS ベースで直接イオン化。VeriSpray ペーパースプレーイオン化技術は、エレクトロスプレーイオン化によって質量分析計にサンプルを導入する直接サンプリングプロセスを用いることで、高速で簡単なサンプル導入が可能です。サンプルと溶媒をペーパーカートリッジに追加し、システムにロードするだけです。
VeriSpray イオン源は、「希釈と注入」メソッドを用いることにより、溶媒消費や誘導体化などの時間のかかるサンプル調製ステップを最小限に抑えることができます。専門家以外でも質量分析結果の特異性および感度を利用できるようにすることで、分析ラボで多くの分析を実行し、サンプル送付の費用を削減できます。
Thermo Scientific TSQ Altis 質量分析計と VeriSpray イオン源を用いて、抗真菌薬を高速で定量。
現代の法医学ラボや臨床研究ラボでは、乱用薬物のスクリーニングおよび定量において高スループット、かつ迅速な分析が可能となる、よりシンプルな方法が必要とされています。トリプル四重極質量分析とペーパースプレーイオン化技術の組合せは、複数の理由から、薬物の迅速なスクリーニングおよび定量における理想的な選択肢です。