Search Thermo Fisher Scientific
質量分析(MS)とは、質量電荷比(m/z)に基づいてイオンを分析し、単純/複雑な混合物中でそれらイオンを同定および定量する手法です。通常、質量分析計は、イオン源、分析部、検出器で構成されます。
例えば、歴史的に古い扇形磁場型MSでは取り込まれたサンプルは、イオン源内部でイオン化された後に、真空状態で高電圧により加速され、磁場領域を通過します。そこでイオンは、軌道が変えて分離します。それらの軌道半径(結果的に検出器上の最終的な位置に反映)がそれらイオンの質量と相関します。スペクトルデータは、統合されたコンピューターとソフトウェアプラットフォームで生成されます。
MS は、石油化学由来の化合物からタンパク質まで、さまざまな化合物の分析に使用されます。炭素年代測定、同位体濃縮、水質検査、創薬、医薬品/バイオ医薬品、環境影響研究、ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス、法医毒物学、スポーツドーピングなどで応用されています。一部の宇宙船や人工衛星は、機内に MS システムを搭載し、太陽や惑星の活動を評価しています。
このハンドブックでは、ペプチドおよびタンパク質サンプルにおける MS 用の前処理法を詳しく解説しています。コントロール物質、標準物質、タンパク質の定量などについて学びます。
最新の法医化学と最先端の MS 技術について解説します。特に以下のケースワーク:規制の変更、ドラッグドライビング事例、多種ドラッグ試験、新精神作用物質(New psychoactive substances: NPS)での活用例についてご紹介します。
二重特異性 mAbs および抗体薬物複合体など、治療効果のあるモノクローナル抗体(mAbs)とそのバリアントについて解説します。また、安全性と効能の確保に必要とされる慎重な特性評価と品質管理についても紹介します。
揮発性の低分子量分析対象物は、多くの場合、GC-MS で分析されます。薬物や農薬などの特定物質を同定しながら、運用コストを抑えることができる技術について解説します。
LC-MS は、非揮発性の熱的に不安定なサンプルの分析に使用されます。複雑なマトリクスで見られる高分子量物質の検出時に、LC-MS でどのように高い感度と選択性が得られるか紹介します。
さまざまな研究分野では、サンプルの分析と定量に質量分析を使用し、複雑な混合物に存在する化合物の原子および分子の特性を明らかにします。具体的なサンプル調製手順とワークフローをご覧ください。
質量分析は、イオン化、フラグメンテーション、単離、選択、検出、分析を含むプロセスです。こうしたすべてのステップを経て、どのように標的化合物の量と化学特性を明らかにするか確認しましょう。こちらでそのプロセスを学ぶことができます。
Further your knowledge of mass spectrometry applications and technologies with our comprehensive collection of applications and technical notes, peer-reviewed journal publications, webinars, posters and more.