Search Thermo Fisher Scientific
サーモサイエンティフィックは特殊イオン源、さまざまなイオン解離手法、プローブのラインアップを取り揃え、MS ワークフローと性能を最適化し、できるだけ高感度なデータを得られるようサポートいたします。
下記の製品ラインアップをご覧いただくか、ご使用のアプリケーションやワークフローのニーズに適した製品を選択するためのアドバイスを当社にご用命ください。
直接イオン化法を用いると、サンプル調製は最小限ですみ、クロマトグラフィー分離も不要となるため、1 ~ 2 分でサンプルの質量分析が完了します。
電場非対称イオン移動度分光分析(FAIMS)により、プロテオミクスアプリケーションで、卓越した選択性と検出限界が LC-MS 装置で実現します。
マイクロ流体デバイス一つでシームレスな CE/ESI-MS ワークフローを作成し、生物学的サンプルを迅速に調製・分離し、質量分析計にエレクトロスプレーを噴射します。
最高の信頼性と性能を得られるように温度管理された Thermo Scientific EASY-Spray IMAC-10 LC カラムを使用してナノフロー LC-MS を最適化できます。これらのカラムの耐圧は 1000 bar(15,000 psi)で、デットボリュームを排除する一体型カラム/エミッター設計が採用されています。
低分子やポリマーを対象とした従来型の分析から、複雑なマトリックス中の微量化合物または非極性化合物を対象とした高感度データ収集に至るさまざまなアプリケーション用に、Thermo Scientific は高分解能精密質量(HRAM)質量分析およびペーパークロマトグラフィーなどのさまざまな分析モードに適したイオン源を幅広く提供しています。
製品 | 説明 |
---|---|
EASY-Spray C18 LC カラム | 最高の信頼性と性能を得られるように温度管理された Thermo Scientific EASY-Spray IMAC-10 LC カラムを使用してナノフロー LC-MS を最適化できます。これらのカラムの耐圧は 1000 bar(15,000 psi)で、デットボリュームを排除する一体型カラム/エミッター設計が採用されています。 |
EASY-Spray トランスファーライン | 簡単に設置できるように Thermo Scientific Dionex nanoViper が取り付けられた EASY-Spray トランスファーラインにより、ニードルの調整や特別な作業を伴わず、質量較正のためのサンプルを容易に導入することができます。このスプレイヤーにより、質量分析計をすばやく簡単に調節できます。 |
電子移動解離(ETD) | シーケンスカバー率と、ペプチドおよびタンパク質の翻訳後修飾分析を向上させるには、ペプチド断片化用の ETD オプションを選択します。このオプションは、LTQ シリーズのリニアイオントラップおよびハイブリッドイオントラップ-Orbitrap 質量分析計において、衝突誘起解離(CID)の代わりに使用したり、それとともに使用することができます。 |
FAIMS Pro Duo インターフェース | 薬物動態試験の正確な定量分析など難易度の高いバイオ分析アプリケーションでは、高電界非対称波形イオン移動度分析(FAIMS)を使用して、イオン選択性を最適化し、質量分析アッセイ中のケミカルバックグラウンドを低減できます。FAIMS は、共溶出化合物からの干渉を効果的に防止し、S/N 比が 100 倍以上向上するケースもあります。 |
VeriSpray PaperSpray イオン源 | 全自動かつ完全統合の高スループット直接イオン化法を最新のトリプル四重極質量分析計と組み合わせ、ターンアラウンドタイムの短縮、コストを削減し、サンプル調製を最小限に抑えることができます。 |
加熱型エレクトロスプレーイオン化(HESI-II)プローブ | Thermo Scientific Ion Max イオン源に HESI-II プローブを追加することで LC-MS アッセイの分析感度を最大 8 倍向上できます。HESI-II プローブは、優れた脱溶媒性能を提供し、ノズル性能を向上させます。これは多くの Thermo Scientific 質量分析計の標準仕様になっています。 |
MSPac™ DS-10 脱塩カートリッジ | MSPac DS-10 脱塩カートリッジを使用して、臨床研究、バイオマーカー探索、およびシステムバイオロジーアプリケーションで使用される生物学的サンプルに一般的に存在する塩や汚染物質による干渉を低減できます。このカートリッジには逆相 LC-MS アッセイで使用する 5 um の多孔性共重合体ビーズが含まれています。 |
MSQ アクセサリー | 当社の予防メンテナンスキットとアクセサリーにより、Thermo Scientific MSQ および MSQ Plus LC-MS システムの性能を信頼性の高い状態に保つことができます。 |
MSQ 18LA 窒素ガス発生装置 | Thermo Scientific MSQ 18LA 窒素ガス発生装置により、質量分析計で最高の生産性を実現できます。この窒素発生装置は、エレクトロスプレーイオン化または大気圧化学イオン化(APCI)モードで 24 時間 365 日稼働できるため厳しい作業にも適しています。 |
LC カラムの特性を選択して、アプリケーションに最適なカラムを見つけることができます。