Quickly obtain composite materials' properties from your images
Composite materials are making their way into many different application areas, ranging from aerospace to automotive and construction. Their properties improve stiffness and strength and allow for design of lightweight components at a reasonable cost. A composite is commonly defined as a combination of two or more distinct materials, each of which retains its own distinctive properties, to create a new material with properties that cannot be achieved by any of the components acting alone.
Thermo Scientific Avizo Software allows you to obtain structural, physical, chemical, and mechanical properties quickly and accurately. With dedicated tools to obtain fiber properties, porosity, and pore network information, Avizo Software is the digital analytic lab you need to analyze your 2D and 3D imaging data, no matter the data acquisition system you used.
Imaging data
Workflow using Avizo Software
Processing
Workflow using Avizo Software
Visualization
Workflow using Avizo Software
Analysis
Workflow using Avizo Software
カスタマイズ
信頼性
当社のデジタルイメージングベースのワークフローは、パワフルなセグメンテーションや画像処理能力およびワークフローを備えており、また科学コミュニティや数千人もの研究者との20年以上にわたるコラボレーション実績があるため、産業および科学分野の問題に対して信頼できる答えを提供することが実証されています。
カスタマイズ
カスタマイズ
お客様のニーズはそれぞれ異なり、常に進化しているため、当社のソフトウェアソリューションは非常に柔軟で、自由にカスタマイズできます。当社のスクリプトインターフェース(Python、TCL)、MATLABとのブリッジ、およびプログラミングAPIを利用することにより、当社のソフトウェアソリューションを拡張し、お客様独自のIP(知的財産)を統合できます。また必要に応じて、当社のプロフェッショナルサービスチームがお客様のニーズに合わせた独自ソリューションの設計をお手伝いします。
icon-improve_collaboration_64x64
サポート
当社は専用のプロフェッショナルサポートチームを配備しているため、トップエキスパートに問い合わせて、あらゆる質問に対する回答を得ることができます。また、当社のトレーニングやコンサルティングオプション、拡張し続けているチュートリアルやハウ・ツーを活用することで学習時間を短縮し、追求している答えを見つけることに集中できます。
Software_Automation_65x64
自動化
自動化機能や拡大を続けるアドオンのオンラインレポジトリ(Xtra Gallery)により、繰り返し可能なワークフローを再現が容易なレシピに変換きます。人工知能が追加されているため、画像処理専門家以外でも分析が可能で、複雑な分析に費やす時間を短縮しながら結果の一貫性を維持できます。
Particle-reinforced use cases library
Particle reinforced
composites
Learn more ›
Fiber-reinforced use cases library
Fiber reinforced
composites
Learn more ›
Dispersion-strengthened composites use cases library
Dispersion strengthened composites
Learn more ›
On-demand webinar: Imaging data management with Athena Software
On-demand webinar: “Introduction of Avizo Software for Composites Characterization”
Learn how Thermo Scientific Avizo Software can enable you to:
  • Accelerate design and development cycles for optimized manufacturing of composite materials
  • Apply a digital workflow for characterization and failure analysis of composites
  • Anticipate causes of failures through better assertion of manufactured parts
  • Speed up the design of coating materials and reduce failure rates
Watch now
Techniques
繊維分析
Avizoソフトウェアは、繊維物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、マトリックス亀裂、繊維/マトリックスの剥離、繊維破損など、製造工程で発生した損傷を検出できます。材質の欠陥は、局所的(空隙、亀裂)または全体的(断面の歪みやアライメント不良)に定量化できます。
詳細を見る
多孔性分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、複雑なアーチファクト(FIB-SEMにおけるポアバック効果など)を伴う画像でも、さまざまな種類の多孔性(結合型と分離型、マクロ細孔とマイクロ細孔など)の検出と分類が可能になります。
詳細を見る
細孔ネットワーク分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。この拡張機能を使用すると、孔隙をモデル化(細孔ネットワークモデル)して細孔とその接続性を示すことができます。このモデルでは、さまざまな特性のカラーマッピングが可能です。高度な孔隙統計(細孔サイズ分布、細孔スロートサイズ分布、チャネル長など)の取得や、特性に基づくモデルのフィルタリングも行えます。
透過性分析
Avizoソフトウェアは、物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Xlab拡張機能は、絶対透過性、熱伝導率、電気抵抗率、分子拡散率を計算するための数値シミュレーション機能を提供します。
不良解析
Avizoソフトウェアには、3Dラベル付き画像からシミュレーション対応メッシュを自動作成する、高速かつ堅牢なメッシュエンジンが搭載されています。Avizoソフトウェアは、大型の複数物質セグメント画像から、スムーズなコンフォーミングインターフェースを使用して高品質メッシュを生成できます。Avizoソフトウェアでは薄い構造とトポロジーが保持されるため、要素サイズ分布を細かく制御できます。メッシュは、境界条件と併せて一般的なソルバー形式でエクスポートできます。また、高度な視覚化ツールを使用して結果の後処理を行うために、ソルバーの出力をインポートすることも可能です。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、粒子の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアは高度なツールを提供し、アーチファクトを伴う複雑な画像上でも、粒子、粒子サイズ、分布、形状の検出、セグメンテーション、分析を可能にします。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、触媒、合金、ポリマーなどの物質の粒子を可視化、処理、定量化して物質性能を高めるためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアには、粒子の検出、セグメンテーション、分析を可能にする高度なツールが搭載されています。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
繊維分析
Avizoソフトウェアは、繊維物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、マトリックス亀裂、繊維/マトリックスの剥離、繊維破損など、製造工程で発生した損傷を検出できます。材質の欠陥は、局所的(空隙、亀裂)または全体的(断面の歪みやアライメント不良)に定量化できます。
詳細を見る
多孔性分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、複雑なアーチファクト(FIB-SEMにおけるポアバック効果など)を伴う画像でも、さまざまな種類の多孔性(結合型と分離型、マクロ細孔とマイクロ細孔など)の検出と分類が可能になります。
詳細を見る
細孔ネットワーク分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。この拡張機能を使用すると、孔隙をモデル化(細孔ネットワークモデル)して細孔とその接続性を示すことができます。このモデルでは、さまざまな特性のカラーマッピングが可能です。高度な孔隙統計(細孔サイズ分布、細孔スロートサイズ分布、チャネル長など)の取得や、特性に基づくモデルのフィルタリングも行えます。
透過性分析
Avizoソフトウェアは、物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Xlab拡張機能は、絶対透過性、熱伝導率、電気抵抗率、分子拡散率を計算するための数値シミュレーション機能を提供します。
不良解析
Avizoソフトウェアには、3Dラベル付き画像からシミュレーション対応メッシュを自動作成する、高速かつ堅牢なメッシュエンジンが搭載されています。Avizoソフトウェアは、大型の複数物質セグメント画像から、スムーズなコンフォーミングインターフェースを使用して高品質メッシュを生成できます。Avizoソフトウェアでは薄い構造とトポロジーが保持されるため、要素サイズ分布を細かく制御できます。メッシュは、境界条件と併せて一般的なソルバー形式でエクスポートできます。また、高度な視覚化ツールを使用して結果の後処理を行うために、ソルバーの出力をインポートすることも可能です。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、粒子の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアは高度なツールを提供し、アーチファクトを伴う複雑な画像上でも、粒子、粒子サイズ、分布、形状の検出、セグメンテーション、分析を可能にします。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、触媒、合金、ポリマーなどの物質の粒子を可視化、処理、定量化して物質性能を高めるためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアには、粒子の検出、セグメンテーション、分析を可能にする高度なツールが搭載されています。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
Services
Amira-Avizo-Introductory-training_1160x600
初級者向けトレーニング
Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの新規ユーザー用に設計された初級者向けトレーニングは学習速度を高め、投資を最大化します。
このコースは講義と実践セッションで構成されています。トレーニング教材は、Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの基本的な特長や機能を取り上げています。
Amira-Avizo-advanced-training_1160x600
上級者向けトレーニング
Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの既存ユーザー用に設計された上級者向けトレーニングは投資を最大化し、結果までの時間の短縮します。
このコースは講義と実践セッションで構成されています。トレーニング教材は、Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの高度な特長や機能を取り上げています。
Amira-Avizo-Custom-Dev_1160x600
カスタム開発
サーモフィッシャーサイエンティフィックには25年以上にわたる3Dおよび画像処理の経験と、大小の規模の組織に提供してきたカスタムプロジェクトの実績があり、お客様の独自のニーズに合わせてソリューションを提供できます。
当社のソフトウェアソリューションをさまざまなレベルでカスタマイズおよび拡張できます。
登録すると、専用コンテンツが受信ボックスに直接配信されます。
登録する
Resources
3D fiber reconstruction in fiber-reinforced concrete with Avizo Software
Fiber characterization and orientation analysis in CFRP with Avizo Software
Defect analysis of a CFRP bike frame with Avizo Software
Characterization and quantification in an additively manufactured scaffold with Avizo Software
Digital Volume Correlation on PA6 matrix reinforced with glass fibers using Avizo Software
Distribution of individual fiber orientations within a sample material
Experts from Thermo Fisher Scientific highlight three unique approaches that may operate at different resolutions to provide insights about the fiber orientations.
Read more ›
3D fiber reconstruction in fiber-reinforced concrete with Avizo Software
Fiber characterization and orientation analysis in CFRP with Avizo Software
Defect analysis of a CFRP bike frame with Avizo Software
Characterization and quantification in an additively manufactured scaffold with Avizo Software
Digital Volume Correlation on PA6 matrix reinforced with glass fibers using Avizo Software
Features
Import and process your imaging data
    • Handle any modality, at any scale, of any size:
    - X-ray tomography: CT, micro-/nanoCT
    - Electron microscopy
    - Synchrotron
    • Support for multi-data/multi-view, multi-channel, time series, very large data
    • Scaling, calibration, conversion, re-sampling
    • Image enhancement, comprehensive filtering and convolution, Fourier frequency transforms
    • Artifact reduction algorithms
    • Advanced multi-mode 2D/3D automatic registration
    • Image stack alignment, arithmetic, correlation, fusion
    Easily segment your imaging data
    • Thresholding and auto-segmentation, object separation, automatic labeling
    • Region growing, snakes, interpolation, wrapping, smoothing
    • Morphological processing, including watershed and basins
    • Machine Learning-based segmentation
    • Automatic tracing of individual fibers and filaments
    • Skeletonization and filament network extraction
    • 3D surface reconstruction
    • Grid generation for FEA/CFD
    Image-to-simulation workflows
    • 3D image-based meshing for Finite Element and CFD
    • Porosity/pore connectivity analysis and skeletonization for Pore Network Modeling
    • Direct 3D image-based simulation: absolute permeability, molecular diffusivity, electrical resistivity, and thermal conductivity computation
    Export your analysis and visualization work to seamlessly publish and present it
    • Animation and video generation
    • Advanced key frame and object animation
    • Mix images, geometric models, measurements and simulations
    • Annotations, measures legends, histograms and curve plots
    • Export spreadsheets, 3D models, high-quality images
    Visualize and explore your imaging data
    • Interactive high-quality volume
    • Orthogonal, oblique, cylindrical and curved slicing
    • Contouring and iso-surface extraction
    • Maximum Intensity or other types of projections
    • Vector and tensor visualization
    Analyze your imaging data and obtain quantitative information
    • Intuitive recipe creation, customization, automated replay
    • Built-in measurements, including counts, volumes, areas, perimeters, aspect ratios and orientations
    • User-defined measures
    • Results viewer with spreadsheet tool and charting
    • Automatic individual feature measurements, 3D localization and spreadsheet selection
    • Automated statistics, distribution graphs
    • Feature filtering using any measurement criterion
    • Data registration, deformation, comparison and measurements
    • Porosity detection and measurement
    • Fiber analysis
    • Pre-processing for structural and flow simulations
    • Import of CAD models for actual/nominal comparison
    Easily and quickly adapt Avizo Software to your specific needs
    • Custom C++ modules development
    • MATLAB™ bridge
    • Python scripting API