Reduce your design cycle, inspection times, and meet higher-level quality standards at a lower cost
Imaging techniques such as computed tomography are increasingly used in industry as a method for nondestructive testing, adding to standard CMM the ability to make digital measurements and detect and quantify defects inside a part.
We developed Thermo Scientific Avizo Software in collaboration with major industrial partners in the aerospace, automotive, and consumer goods industries. We have integrated expertise acquired over more than 10 years so that you can use Avizo Software to visualize, analyze, and inspect parts and materials acquired by CT systems and microscopy. 
Avizo Software provides a comprehensive set of tools that address the entire research-to-production cycle: from materials research in off-line labs to automated quality control in production environments. With Avizo Software, you can reduce your design cycle and inspection times, while meeting higher-level quality standards at a lower cost.
Imaging data
Workflow using Avizo Software
Processing
Workflow using Avizo Software
Visualization
Workflow using Avizo Software
Analysis
Workflow using Avizo Software
カスタマイズ
信頼性
当社のデジタルイメージングベースのワークフローは、パワフルなセグメンテーションや画像処理能力およびワークフローを備えており、また科学コミュニティや数千人もの研究者との20年以上にわたるコラボレーション実績があるため、産業および科学分野の問題に対して信頼できる答えを提供することが実証されています。
カスタマイズ
カスタマイズ
お客様のニーズはそれぞれ異なり、常に進化しているため、当社のソフトウェアソリューションは非常に柔軟で、自由にカスタマイズできます。当社のスクリプトインターフェース(Python、TCL)、MATLABとのブリッジ、およびプログラミングAPIを利用することにより、当社のソフトウェアソリューションを拡張し、お客様独自のIP(知的財産)を統合できます。また必要に応じて、当社のプロフェッショナルサービスチームがお客様のニーズに合わせた独自ソリューションの設計をお手伝いします。
icon-improve_collaboration_64x64
サポート
当社は専用のプロフェッショナルサポートチームを配備しているため、トップエキスパートに問い合わせて、あらゆる質問に対する回答を得ることができます。また、当社のトレーニングやコンサルティングオプション、拡張し続けているチュートリアルやハウ・ツーを活用することで学習時間を短縮し、追求している答えを見つけることに集中できます。
Software_Automation_65x64
自動化
自動化機能や拡大を続けるアドオンのオンラインレポジトリ(Xtra Gallery)により、繰り返し可能なワークフローを再現が容易なレシピに変換きます。人工知能が追加されているため、画像処理専門家以外でも分析が可能で、複雑な分析に費やす時間を短縮しながら結果の一貫性を維持できます。
When designing a new mechanical part, prototyping its manufacturing process, monitoring quality on the production line, or inspecting it after it fails, X-ray CT combined with software applications allows you to optimize your design, increase production quality, and quickly fix a possible design flaw.
Avizo Software allows for detection and quantification of porosity, distribution, clustering, closest pore, distance to surface of the part), corrosion, cracks in metal alloys or polymer parts, delamination, gluing issues, change of density, or voids in the matrix in a composite material part, for instance.
Avizo Software can measure wall thickness and import CAD models to perform surface deviation analysis.
Avizo defect analysis
Defect analysis on compressor housing. Data courtesy of CyXplus.
While digital industrial inspection aims at improving production quality, the inspection process should also be able to provide cost reductions and support increased productivity. The ultimate goal is to fully automate complex inspection scenarios.
Avizo Software for industrial inspection provides an advanced recipe mechanism that allows defect detection and part characterization to be automated. For a particular inspection workflow, the recipe is created just once and can then be replayed at any time. The recipe includes advanced analysis processes that give meaningful insight about defects that are detected during the inspection. The automatically generated quantifiable measurements allow a proper assessment of the part’s quality. .
While digital industrial inspection aims at improving production quality, the ability to document the results generated during the inspection workflow and maintain a proper traceability of these results is of utmost importance.
Avizo Software for industrial inspection provides reporting and traceability mechanisms. The generation of these reports can even be automated through the recipe functionality. Reports can include 3D visualization snapshots of the generated results, as well as spreadsheets containing the results of the different analyses. Each result generated through the inspection workflow contains a history log describing the different steps leading to this particular result.
Complex inspection scenarios, combining multiple recipes on different sub-regions of the part or material, can be created using Avizo Software (in-line version). Scenarios can combine multiple steps of visual inspection and automatic or manual measurements. Inspector services run scenarios created with Avizo Software designer and will accept or reject a part according to automated or interactive acceptance and/or tolerance values associated with automatic and/or manual measurements.
Avizo Software directly connects Inspector services with the acquisition system, streamlining the inspection process. Avizo Software (in-line version) pre-processes data pushed to a DICOM/DICONDE server; performs pre-processing, such as multi-part splitting, part registration to reference model, and acquisition artifact reduction; then dispatches the pre-processed part to a scalable collection of Inspector services. At any time, the results of inspection scenarios can be accessed with Reviewer services, where each step of the scenario can be reviewed and a final decision on part acceptance made. Avizo Software also includes user administration, allowing assignment and management of different permission levels.
Avizo_Industrial-inline-integration
Techniques
繊維分析
Avizoソフトウェアは、繊維物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、マトリックス亀裂、繊維/マトリックスの剥離、繊維破損など、製造工程で発生した損傷を検出できます。材質の欠陥は、局所的(空隙、亀裂)または全体的(断面の歪みやアライメント不良)に定量化できます。
詳細を見る
多孔性分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、複雑なアーチファクト(FIB-SEMにおけるポアバック効果など)を伴う画像でも、さまざまな種類の多孔性(結合型と分離型、マクロ細孔とマイクロ細孔など)の検出と分類が可能になります。
詳細を見る
細孔ネットワーク分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。この拡張機能を使用すると、孔隙をモデル化(細孔ネットワークモデル)して細孔とその接続性を示すことができます。このモデルでは、さまざまな特性のカラーマッピングが可能です。高度な孔隙統計(細孔サイズ分布、細孔スロートサイズ分布、チャネル長など)の取得や、特性に基づくモデルのフィルタリングも行えます。
透過性分析
Avizoソフトウェアは、物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Xlab拡張機能は、絶対透過性、熱伝導率、電気抵抗率、分子拡散率を計算するための数値シミュレーション機能を提供します。
不良解析
Avizoソフトウェアには、3Dラベル付き画像からシミュレーション対応メッシュを自動作成する、高速かつ堅牢なメッシュエンジンが搭載されています。Avizoソフトウェアは、大型の複数物質セグメント画像から、スムーズなコンフォーミングインターフェースを使用して高品質メッシュを生成できます。Avizoソフトウェアでは薄い構造とトポロジーが保持されるため、要素サイズ分布を細かく制御できます。メッシュは、境界条件と併せて一般的なソルバー形式でエクスポートできます。また、高度な視覚化ツールを使用して結果の後処理を行うために、ソルバーの出力をインポートすることも可能です。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、粒子の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアは高度なツールを提供し、アーチファクトを伴う複雑な画像上でも、粒子、粒子サイズ、分布、形状の検出、セグメンテーション、分析を可能にします。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、触媒、合金、ポリマーなどの物質の粒子を可視化、処理、定量化して物質性能を高めるためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアには、粒子の検出、セグメンテーション、分析を可能にする高度なツールが搭載されています。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
繊維分析
Avizoソフトウェアは、繊維物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、マトリックス亀裂、繊維/マトリックスの剥離、繊維破損など、製造工程で発生した損傷を検出できます。材質の欠陥は、局所的(空隙、亀裂)または全体的(断面の歪みやアライメント不良)に定量化できます。
詳細を見る
多孔性分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、複雑なアーチファクト(FIB-SEMにおけるポアバック効果など)を伴う画像でも、さまざまな種類の多孔性(結合型と分離型、マクロ細孔とマイクロ細孔など)の検出と分類が可能になります。
詳細を見る
細孔ネットワーク分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。この拡張機能を使用すると、孔隙をモデル化(細孔ネットワークモデル)して細孔とその接続性を示すことができます。このモデルでは、さまざまな特性のカラーマッピングが可能です。高度な孔隙統計(細孔サイズ分布、細孔スロートサイズ分布、チャネル長など)の取得や、特性に基づくモデルのフィルタリングも行えます。
透過性分析
Avizoソフトウェアは、物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Xlab拡張機能は、絶対透過性、熱伝導率、電気抵抗率、分子拡散率を計算するための数値シミュレーション機能を提供します。
不良解析
Avizoソフトウェアには、3Dラベル付き画像からシミュレーション対応メッシュを自動作成する、高速かつ堅牢なメッシュエンジンが搭載されています。Avizoソフトウェアは、大型の複数物質セグメント画像から、スムーズなコンフォーミングインターフェースを使用して高品質メッシュを生成できます。Avizoソフトウェアでは薄い構造とトポロジーが保持されるため、要素サイズ分布を細かく制御できます。メッシュは、境界条件と併せて一般的なソルバー形式でエクスポートできます。また、高度な視覚化ツールを使用して結果の後処理を行うために、ソルバーの出力をインポートすることも可能です。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、粒子の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアは高度なツールを提供し、アーチファクトを伴う複雑な画像上でも、粒子、粒子サイズ、分布、形状の検出、セグメンテーション、分析を可能にします。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、触媒、合金、ポリマーなどの物質の粒子を可視化、処理、定量化して物質性能を高めるためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアには、粒子の検出、セグメンテーション、分析を可能にする高度なツールが搭載されています。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
Services
Amira-Avizo-Introductory-training_1160x600
初級者向けトレーニング
Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの新規ユーザー用に設計された初級者向けトレーニングは学習速度を高め、投資を最大化します。
このコースは講義と実践セッションで構成されています。トレーニング教材は、Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの基本的な特長や機能を取り上げています。
Amira-Avizo-advanced-training_1160x600
上級者向けトレーニング
Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの既存ユーザー用に設計された上級者向けトレーニングは投資を最大化し、結果までの時間の短縮します。
このコースは講義と実践セッションで構成されています。トレーニング教材は、Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの高度な特長や機能を取り上げています。
Amira-Avizo-Custom-Dev_1160x600
カスタム開発
サーモフィッシャーサイエンティフィックには25年以上にわたる3Dおよび画像処理の経験と、大小の規模の組織に提供してきたカスタムプロジェクトの実績があり、お客様の独自のニーズに合わせてソリューションを提供できます。
当社のソフトウェアソリューションをさまざまなレベルでカスタマイズおよび拡張できます。
Resources
Avizo for Industrial Inspection - Overview
Discover Avizo Software solutions for quality control
Avizo for Industrial Inspection - Easy creation & customization of inspection workflows
Avizo for Industrial Inspection - Reporting & traceability
Multiscale Image-based control and characterization white paper
Multiscale Image-Based Control and Characterization
Enhance batteries performance and increase safety
Read more
Avizo Software brochure
Avizo Software brochure
Avizo Software allows for a better understanding of structure, properties and performance.
Read more
Avizo for Industrial Inspection - Overview
Discover Avizo Software solutions for quality control
Avizo for Industrial Inspection - Easy creation & customization of inspection workflows
Avizo for Industrial Inspection - Reporting & traceability
Multiscale Image-based control and characterization white paper
Multiscale Image-Based Control and Characterization
Enhance batteries performance and increase safety
Read more
Avizo Software brochure
Avizo Software brochure
Avizo Software allows for a better understanding of structure, properties and performance.
Read more
Features
画像データのインポートおよび処理
    • あらゆる規模、あらゆるサイズのモダリティを処理
    - バイオフォーマット
    - ビットマップフォーマット
    - 顕微鏡:電子および光学
    - 医学および神経画像フォーマット
    - 分子フォーマット
    - その他の画像取得機器(MRI、X線など)
    • 有限要素モデリング、幾何モデリング、CAD
    • マルチデータ/マルチビュー、マルチチャンネル、時系列、非常に大きなデータのサポート
    • 倍率、校正、変換、試料の再採取
    • 画像補正、広範囲フィルタリングおよび畳み込み、周波数フーリエ変換
    • アーティファクト低減アルゴリズム
    • 高度なマルチモード2D/3D自動登録
    • 画像スタックアライメント、演算、相関、統合
    画像データの容易なセグメンテーション
    • 閾値化および自動セグメンテーション、物体の分離、自動ラベリング
    • 領域拡張法、スネーク法、内挿、ラッピング、平滑化
    • Watershedアルゴリズムやbasinアルゴリズムなどの形態学的処理
    • 機械学習に基づくセグメンテーション
    • 個々の繊維、フィラメントの自動トレース
    • 細線化およびフィラメントネットワーク抽出
    • セグメンテーションまたは空間グラフの生成と編集のためのインタラクティブツール
    • 3D表面再構成
    • FEA/CFD のグリッド生成
    分析および視覚化の成果をエクスポートしてシームレスに公開および発表
    • アニメーションおよび動画の作成
    • 高度なキーフレームとオブジェクトアニメーション
    • 画像、幾何学的モデル、測定値、シミュレーションをミックス
    • 注釈、測定の凡例、ヒストグラム、曲線プロット
    • スプレッドシート、3Dモデル、高品質の画像をエクスポート
    • 能動的および受動的3次元ステレオビジョン
    • 単一またはタイルドスクリーンディスプレイ
    • 没入環境
    画像データの可視化と探索
    • インタラクティブな高品質ボリュームおよびマルチチャンネルの可視化
    • 直角、傾斜、円柱状、曲線状の切断
    • 輪郭およびアイソサーフェス抽出
    • 最大値投影法または他の種類の投影法
    • ベクトルおよびテンソルの可視化
    • 物体および追跡
    • 分子可視化
    画像データの解析と定量情報の取得
    • 直感的なレシピの作成、カスタマイズ、自動再実行
    • カウント、容積、面積、周囲長、アスペクト比、方向などの測定機能を搭載
    • ユーザー定義の方法
    • スプレッドシートツールおよび図表による結果表示
    • 個々の機能の自動測定、3Dローカリゼーション、スプレッドシート選択
    • 自動統計、分布図
    • 任意の測定基準を使用した特徴フィルタリング
    • データ登録、変形、比較および測定
    ユーザーニーズに合わせた、Amiraソフトウェアの容易かつ迅速な適応
    • カスタムC++モジュールの開発
    • MATLAB™ブリッジ
    • PythonスクリプトAPI