Search Thermo Fisher Scientific
群れの中で流産を繰り返すことは、農家にとっては深刻であり、農業活動に深刻な経済的影響を与える可能性があります。さまざまな病原体(人畜共通感染の可能性がある病原体など)が原因である可能性があります。潜在的な感染性病原体の数が膨大なため、迅速かつ正確な診断が困難になります。
流産の問題を解決する鍵は、将来の流産を防ぐために潜在的な原因を特定することです。PCRと血清学的診断ツールを組み合わせることで、中止されたケースの解明率を向上させることができます。
病原性病原体 | ELISA | リアルタイムPCR | 凝集試験 |
ウシヘルペスウイルス1型(IBRまたはBHV1) |
| ||
ウシヘルペスウイルス4型(BHV4) |
|
| |
牛ウイルス性下痢ウイルス(BVD) |
| ||
Brucella abortusおよびBrucella melitensis |
| ||
Leptospira hardjo |
| ||
Neospora caninum |
| ||
サルモネラエンテリカ属 |
| ||
シュマレンベルクウイルス |
|
| |
トキソプラズマ原虫(Toxoplasma gondii) |
| ||
Tritrichomonas胎児 |
|
|
Applied Biosystems LSI VetMAX Screening Pack Real-Time PCR Kit, ruminant abortionはPCRマルチ病原体キットで、1つのサンプルを使用して異なる病原体を同時に検出できます。流産スクリーニングパックは、感染性流産の原因を迅速かつ簡単に診断するのに最適です。
リアルタイムPCRにより、8種類のDNA病原体を高感度かつ特異的に検出できます。
このキットには、内部ポジティブコントロール(IPC)と外部ポジティブコントロール(EPC)が含まれます。
群れの中で流産を繰り返すことは、農家にとっては深刻であり、農業活動に深刻な経済的影響を与える可能性があります。さまざまな病原体(人畜共通感染の可能性がある病原体など)が原因である可能性があります。潜在的な感染性病原体の数が膨大なため、迅速かつ正確な診断が困難になります。その同定は、治療を成功させたり、戦略をコントロールするための鍵となります。
このWebセミナーでは、獣医が流産の感染性原因を発見するための適切な診断アプローチを採用するのに役立つ方法について説明します。感染性流産の原因の正確な診断に役立つ最新の診断方法の詳細、このような感染の診断に役立つ多重病原体 PCR キット、および標準化分析パネルの利点を示したベルギーの研究について論じます。