Search Thermo Fisher Scientific
酪農場に見られる感染症の多くは、生産性と収益性に悪影響を及ぼします。 動物は病気になり、獣医によるケアが必要になり、一部は死に至る場合もあります。しかし、多くの感染した動物は、顕著な臨床兆候を示しません。これらの動物は、乳汁の収量が減ってや体重も減少し、収益性に最も大きな影響を与える場合があります。乳牛の疾患を適切に特定してモニターすることは、二次作用を防ぐための重要なステップです。多くの疾患は簡単に検査でき、原因が特定されたら、コントロール、根絶、予防計画を立案できます。
ELISAやリアルタイム PCR 検査は、感染に関する補足的な情報を提供します。ELISA検査(抗体検出)とリアルタイムPCR検査(病原体検出用)を共に適切なタイミングで使用することで、獣医や農家は感染状況の全体像を把握できます。これにより、疾患を早期に検出し、酪農場管理上の決定をより迅速に行えるようになり、疾患の蔓延を防止して、コスト削減に繋がります。
牛ウイルス性下痢症(BVD)は、多くの牛産生国で流行しており、乳産業界では甚大な経済的損失の原因となっています。すべての年齢の牛はBVDの影響を受けやすく、生後 6 カ月から 2 歳の牛で明確な臨床疾患を示す多くのケースはBVDです。
BVDウイルスは、妊娠中の牛の胎盤を通過し、流産、死産や、若年死を引き起こします。妊娠30日から150日間に牛が感染すると、子牛はウイルスに持続的に感染(PI牛)します。PI牛はウイルス感染の主な原因であり、分泌物や排泄物中に大量のウイルスが排出されます。従って、多くの根絶・制御プログラムでは、PI動物の排除と、健康な牛へのBVDウイルス伝染を防止することに重点が置かれています。
当社のVetMAX BVDV Detectionキットは、迅速かつ使用しやすいCRキットで、その優れた特異性、感度および再現性で、BVDV感染PI牛を検出します。
ウシ乳房炎は重大な損失を引き起こす可能性があるため、迅速かつ適切な措置を講じるために、農家や畜産農業者は速やかに診断結果を入手する必要があります。従来、乳房炎感染の診断には培養法が使用されてきましたが、結果が出るまでに時間がかかり、特にマイコプラズマでは病原体の増殖が困難な場合があります。
当社のマルチプレックスqPCRおよび核酸精製用のApplied Biosystems MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit with the MagMAX CORE Panbacteria & Mastitis Moduleは、マイコプラズマでも同日中に結果を出すように設計されており、農家や獣医が速やかに、十分な情報に基づいた対応を取ることができます。
100種を超えるマイコプラズマ種のうち、マイコプラズマボビスは特に牛の病原性が高く、若年動物には呼吸器疾患や関節炎を、成人動物には乳房炎を引き起こします。抗生物質による治療は、この伝染性の高い病原体では効果的ではありません。M. bovis感染のコストは、米国で年間140万ドルと推定されています。ヨーロッパでは、144-192万ユーロと推定される、より大きな額の損失が推定されています*。
M. bovis感染が世界中で報告されていますが、診断が困難なため、この病原体の有病率が過小評価されることがよくあります。従来の細菌培養法は困難で時間がかかり、特定の培地と培養時間の延長が必要となります。
当社のready-to-use PCRキットを使用すると、牛乳、保存乳、器官組織、気管支肺胞洗浄液(BAL)や、滑液サンプル中の病原体を簡単かつ迅速に診断できます。
*Nicholas RA, Ayling RD (2003) Mycoplasma bovis: disease, diagnosis, and control.Res Vet Sci 74(2):105–112.
群れや群れで流産を繰り返すことは、農家にとっては劇的な出来事であり、農業活動に深刻な経済的影響を与える可能性があります。さまざまな病原体(人畜共通感染の可能性がある病原体など)が原因である可能性があります。流産の問題を解決する鍵は、将来の流産を防ぐために潜在的な原因を特定することです。潜在的な感染性病原体の数が膨大なため、迅速かつ正確な診断が困難になります。PCRと血清学的診断ツールを組み合わせることで、中止されたケースの解明率を向上させることができます。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、19種類の流産病原菌用の直接的および間接的検出製品の幅広いポートフォリオを提供しています。
畜牛の呼吸器系疾患は、世界中の酪農業において重大な経済的損失を引き起こします。コストには、治療にかかる直接的なコストや、子牛の成長の低下や後で最初の出産に関連する間接的なコストが含まれます。ウシ呼吸器疾患(BRD)複合体は、細菌とウイルスの両方の病原体によって引き起こされる可能性があります。関与する微生物によっては、症状が現れてから24~36時間以内にBRDによる死亡が発生したり、感染が慢性化して、治癒のない広範囲の永久的な肺損傷を引き起こす場合があります。動物は生存する可能性がありますが、性能に影響を及ぼします。そのため、呼吸器疾患の早期認識と治療は非常に重要です。
多くの病原体が子牛の呼吸器系疾患に寄与する可能性があります。一般的な細菌性病原体には、Pasteurella multocida、Mannheimiahaemolytica、Haemophilus somnus、およびMycoplasmaがあります。ウイルス性病原体には、パラインフルエンザ、牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)、ウシ呼吸器性合成ウイルス(BRSV)などがあります。
病原性病原体 | ELISA | リアルタイムPCR |
ウシRSウイルス(BRSV/RSV) | ||
エピゾティック出血性疾患ウイルス(EhDV/エピゾーティック出血性疾患ウイルス) |
| |
Histophilus somni |
| |
Mannheimia haemolytica |
| |
マイコプラズマアガラクティエ |
| |
マイコプラズマボビス |
| |
パラインフルエンザ3型(PI3)ウイルス |
| |
Pasteurella multocida |
|
7種類の呼吸器系病原体(コロナウイルス種、H. somni、M. bovis、M. haemolytica、P. multocida、PI3、呼吸器系合成ウイルス)を1つのサンプルで同時に検出することで、牛の感染性呼吸器病原体を迅速かつ簡単に診断できます。