Search Thermo Fisher Scientific
ウシ乳房炎は重大な損失を引き起こす可能性があるため、農家や畜産農業者は迅速な検査結果を必要とし、迅速かつ適切な措置を講じることができます。従来、乳房炎感染の検査には培養が使用されてきましたが、結果が出るまでに時間がかかり、特にマイコプラズマ種では病原体の増殖が困難な場合があります。
当社のマルチプレックスqPCRおよびサンプル抽出ソリューションであるApplied Biosystems VetMAX MastiTypeマルチプレックスqPCRキットは、Applied Biosystems MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kitとともに、マイコプラズマ属菌でも同日中に結果を出すように設計されており、農家や獣医が迅速かつ十分な情報に基づいた行動を取ることができます。
VetMAX MastiTypeとPathoProof製品はどちらも、牛乳に含まれる乳房炎の原因病原体を検出するマルチプレックスqPCRの同一ファミリーに属しています。乳房炎検査のポートフォリオを統合するために、PathoProof製品は当社の動物衛生チームから入手可能になりました。
お客様の利点:
VetMAX MastitiType Micro4 Kitは、乳房炎の原因病原体のリアルタイムPCR検出を単一ウェルのリアルタイムPCR反応で提供します。VetMAX MastiType Micro4アッセイは、各病原体に固有のDNAをリアルタイムPCR増幅することで、牛乳の中の主な伝染性乳房炎の原因となる病原体を迅速かつ正確に検出します。
規制要件は国により異なります。お客様の地域では製品を利用できない場合があります。
VetMAX MastitiType Myco8 Kitは、2つの異なるPCR反応において、乳房炎の原因となる8種類の病原体をリアルタイムPCRで検出します。VetMAX MastitiType Myco8アッセイは、乳房炎の原因となる病原体、特に、ウシ乳中の伝染性および培養が困難なマイコプラズマ株を、各病原体に固有のDNAのリアルタイムPCR増幅を使用して迅速かつ正確に検出できます。
規制要件は国により異なります。お客様の地域では製品を利用できない場合があります。
VetMAX MastiTypeマルチキットは、4つの個別のPCR反応において、主要な乳房炎の原因となるすべての病原体およびペニシリン耐性遺伝子のリアルタイムPCR検出結果を提供します。VetMAX MastiTypeマルチアッセイは、各病原体に固有のDNAのリアルタイムPCR増幅を行い、牛乳中の15種類の主要な乳房炎の原因となる病原体を迅速かつ正確に検出するのに役立ちます。
VetMAX MastitiType Micro4 Kitは、乳房炎の原因病原体のリアルタイムPCR検出を単一ウェルのリアルタイムPCR反応で提供します。VetMAX MastiType Micro4アッセイは、各病原体に固有のDNAをリアルタイムPCR増幅することで、牛乳の中の主な伝染性乳房炎の原因となる病原体を迅速かつ正確に検出します。
規制要件は国により異なります。お客様の地域では製品を利用できない場合があります。
VetMAX MastitiType Myco8 Kitは、2つの異なるPCR反応において、乳房炎の原因となる8種類の病原体をリアルタイムPCRで検出します。VetMAX MastitiType Myco8アッセイは、乳房炎の原因となる病原体、特に、ウシ乳中の伝染性および培養が困難なマイコプラズマ株を、各病原体に固有のDNAのリアルタイムPCR増幅を使用して迅速かつ正確に検出できます。
規制要件は国により異なります。お客様の地域では製品を利用できない場合があります。
VetMAX MastiTypeマルチキットは、4つの個別のPCR反応において、主要な乳房炎の原因となるすべての病原体およびペニシリン耐性遺伝子のリアルタイムPCR検出結果を提供します。VetMAX MastiTypeマルチアッセイは、各病原体に固有のDNAのリアルタイムPCR増幅を行い、牛乳中の15種類の主要な乳房炎の原因となる病原体を迅速かつ正確に検出するのに役立ちます。
VetMAX MastiTypeマルチプレックスqPCRキットは、乳房炎の原因となる病原体の同時検査を可能にし、ラボから農家や獣医に迅速かつ十分な情報に基づく行動を促す結果を提供します。
当社の結果解釈ソフトウェアを使用して、データ分析を簡素化、高速化、標準化できます。クラウドベースのAnimal Health VeriVet Appを使用すると、プレートレイアウトの作成、リアルタイムPCR機器へのインポート用のテンプレートファイルの作成、装置の実行のリモートモニタリングが可能です。
牛の乳腺炎は乳牛の最も一般的で費用のかかる病気です。主に細菌感染によって引き起こされる乳腺の炎症です。乳腺炎が牛舎で特定された場合、異なるカテゴリーの病原菌には異なる管理戦略が必要であるため、感染を引き起こした病原菌を特定することが重要です。感染が確認されると、酪農家は獣医と協力して効果的な治療計画を立てることができます。抗生物質を慎重に使用することで、耐性病原体が発生する可能性を低減し、牛が必要とする治療期間を短縮できるため、運用コストを削減できます。
乳腺炎は、世界中の乳製品業界に年間19.7~32億ドル相当のインパクトがあると推定されています。
乳房炎の臨床所見としては、ミルクは目に見えて水っぽく、分厚くねばねばしたビロード状になり、膿、血液、血餅が混在します。また、患部は赤く腫れ、痛みも生じます。乳房炎が発生した場合、経済的損失が生じる可能性があり、その範囲は128 USドル(105ユーロ)~444 USドル(360ユーロ)です(Rollin et al. 2015;Cha et al 2011;Huijps et al 2008)
無症状の乳房炎では、牛乳を見ても臨床的特徴は目に見えることはありません。乳房も正常に見えます。ただし、牛乳中の体細胞数はわずかに増加し、また、通常は検査サンプル中に微生物を検出できます。無症状の乳房炎に起因する全体的な損失は、1頭あたり年間110 USドルと推定されています。最大の経済的損失は、大量のタンク中の体細胞数が高いことが原因となり、高品質のプレミアムが失われ、全体的な牛乳の生産量が低下します。
乳房炎による牛のM. bovisのコストは年間10,800万USドル、感染率は牛群の70%に達すると推定され、肺炎および関連する呼吸器疾患の場合は、年間3,200万USドルとなります。推定される総M. bovis疾病コストは、米国で年間14,000万USドル以上を占めており、ヨーロッパでは推定14,400万ユーロから19,200万ユーロの損失が報告されています。
Mastitis diagnosis utilizing a turnkey solution from Thermo Fisher Scientific’s Animal Health Group
Presented at the IDF mastitis conference 2019 in Copenhagen, Denmark
Fast and convenient nucleic acid extraction method for mastitis diagnostic
Presented at the IDF mastitis conference 2019 in Copenhagen, Denmark
Real-time PCR data analysis tool utilizing a novel cloud-based software for easy interpretation of animal pathogen detection
Presented at the IDF mastitis conference 2019 in Copenhagen, Denmark
PathoProof kits—Applied Biosystems 7500 / QS | |
---|---|
PF8100S | PathoProof Mycoplasma-8(Applied Biosystems 7500) |
PF8100SB | PF8100SおよびPF8100SKFで使用するqPCR試薬 |
PF1650S | PathoProof Complete-16 |
PF1650SB | PF1650SおよびPF1650SKFで使用するqPCR試薬 |
PF1650L | PathoProof Complete-16 |
PF1650LKF | PathoProof Complete-16 KF |
PF1650LB | PF1650LおよびPF1650LKFで使用するqPCR試薬 |
PF3050S | PathoProof Major-3 |
PF3050SB | PF3050SおよびPF3050SKFで使用するqPCR試薬 |
PF3050L | PathoProof Major-3 |
PF3050LB | PF3050LおよびPF3050LKFで使用するqPCR試薬 |
PF4250L | PathoProof Major-4.2 |
PF4250LB | PF4250LおよびPF4250LKFで使用するqPCR試薬 |
PathoProof kits—Agilent | |
---|---|
PF0914S | PathoProof Mastitis Major-3テスト50回 |
PF0914SB | PF0914Sで使用するqPCR試薬 |
PF0914L | PathoProof Mastitis Major-3テスト4x96回 |
PF0914LB | PF0914Lで使用するqPCR試薬 |
PF8500S | PathoProof Mycoplasma-8(Agilent qPCR) |
PF8500SB | PF8500SおよびPF8500SKFで使用するqPCR試薬 |
PF8500L | PathoProof Mycoplasma-8(Agilent qPCR) |
PF8500LKF | PathoProof Mycoplasma-8 KF(Agilent qPCR) |
PF8500LB | PF8500LおよびPF8500LKFで使用するqPCR試薬 |
PF1600S | PathoProof Mastitis Complete-16テスト50回 |
PF1600SB | PF1600Sで使用するqPCR試薬 |
PF1600L | PathoProof Mastitis Complete-16テスト4x96回 |
PF1600LKF | PathoProof Mastitis Complete-16 KFテスト384回 |
PF1600LB | PF1600Lで使用するqPCR試薬 |
PF0942S | PathoProof Mastitis Major-4.2テスト50回 |
PF0942SB | PF0942Sで使用するqPCR試薬 |
PF0942L | PathoProof Mastitis Major-4.2テスト4x96回 |
PF0942LB | PF0942Lで使用するqPCR試薬 |
PathoProof機器およびソフトウェア | |
---|---|
PF0888A | PathoProof Mastitis Software |
すでにPathoProofをご使用の場合は、クイックオーダーツールに製品番号をご入力ください。
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.