230x195-ah-prionics-cow
牛結核判定用製品
牛結核は、反すう動物の肺やリンパ節に感染する主要な感染症です。汚染エアロゾルを経由して、または感染した動物由来の低温殺菌されていない乳製品の摂取により、動物からヒトへの感染が広がります。牛結核の流行は、牛乳生産量の低下、大量処分、感染地域からの輸出制限など経済に著しい影響を及ぼします。
サーモフィッシャーサイエンティフィック当社は、家畜用臨床研究ソリューションを継続して提供し続けており、信頼される製品として、Applied Biosystems™ BOVIGAM™ アッセイなどのPrionics™ ソリューションがあります。また、BOVIGAM™ 牛結核判定ソリューションは、OIEやFLIの承認を受けています。
これらのソリューションは組み合わせて使用することで、より客観的で信頼性の高い結果を得ることができます。
お客さまの牛結核検査の要求に応える、実績あるソリューション
  • BOVIGAM TB Kit
  • BOVIGAM 2G TB Kit
  • BOVIGAM 刺激抗原
  • VetMAX M. tuberculosis Complex リアルタイムPCR Kit
BOVIGAM Kit — Applied Biosystems™ BOVIGAM™ TB Kitは、国際獣疫事務局(OIE)にて「OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals」2015 年度版への登録が承認された唯一の牛結核、インターフェロン-γ in vitro アッセイで、牛結核感染地域におけるスクリーニングのためのソリューションとしてOIE により有効性が認められています。この判定キットは、牛、羊、山羊、バッファローの牛結核検出に使用できます。既に、ヨーロッパ、北米、南米、オーストラリア、ニュージーランドでの牛結核監視プログラムにおいて幅広く活用されています。
テストで可能なこと
  • 家畜集団管理を改善する迅速なテスト手法
  • 牛結核検出に最適な分析感度
  • 客観的かつ再現性のあるテスト結果
  • コストの抑制や牧場閉鎖期間の短縮へのサポートが可能
  製品パンフレットを見る ›
牛結核検出キットを用いることの重要性と利点
OIEに登録されたBOVIGAM キットを用いて迅速にテスト結果を得ることで、牧場閉鎖と再開の期間を劇的に短縮し、経費も抑制します。詳細については製品パンフレットをご覧ください。
BOVIGAM 2G TB Kit
BOVIGAM テストのアップデート版で、さらに多くの(M.O.R.E)利点とBOVIGAM と同等の品質を併せ持ちます。
M=より(More)堅牢で、限界値付近のサンプルに対する再現性の向上
O=単一(One)の基質
R=柔軟性のあるテスト性能により、動物1頭当たりのコストを削減(Reduced)
E=効率的なプロトコルによる簡便性(Easy)
お客さまの要件を満たすソリューションのアレンジに関する詳細は、以下の製品カタログをご覧ください。
主剤:Mycobacterium bovis AN5 株由来精製蛋白質誘導体
カタログ番号: A49400
用量: 5mL × 20 vials
添付文書
価格: お問い合わせください
  製品パンフレットを見る ›
VetMAX M. tuberculosis Complex リアルタイムPCR Kit
牛結核の迅速判定を可能にする信頼性の高いソリューションです。牛結核プログラムのコスト削減に役立ちます。シンプルな構成で迅速に実施することができ、信頼性の高い結果が得られます:
  • PCR反応を用い、M. tuberculosis 複合体の全 7 種を検出
  • 単一ウェルによるデュプレックスフォーマット
  • 最長 6 週間かかる従来の M. bovis 培養法に比べt対し、サンプル調製から結果を得るまでおよそ 3 時間
  • 必要な全てのコンポーネントがキットに含まれます
  • 非特異ターゲットの偽シグナルを防ぐため、 Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ Internal Positive Controlがキットに含まれます
  • フランスでのフィールド試験で、感度 96.6%、特異性 98.1%の診断性能を実現
当社の牛ツベルクリンPPDキット、BOVIGAM キット、Applied Biosystems™ VetMAX™ リアルタイムPCRキットなどのソリューションを適切に組み合わせることで、各地域のニーズに応じた検査感度を満たし特異性を向上させ、牛結核プログラムの目標を達成することができます。このソリューションを適切に活用することで、感染牛の不必要な大量処分や長期の牧場閉鎖を回避でき、最終的に世界での牛結核の撲滅に繋がるかもしれません。
  製品パンフレットを見る ›
アフリカスイギュウに適用される強力な結核診断
牛結核は、南アフリカ シュシュルウェイムフォロジ国立公園の動物種を危機にさらします。堅牢な牛結核診断がこのアフリカスイギュウの生息する公園でどのように使用されているかをご確認ください。
特定の結核プログラムや、BOVIGAM TBテストの詳細については、当社のスペシャリストにお問い合わせください。