石炭発電におけるプロセス全体の改善
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、非常に大きなメリットを実現できる高度な技術を継続的に開発し、専門分野で応用することにより、石炭火力発電所がプロセスの各段階で効率を高められるようにしています。当社のお客様は、このプロセス指向のアプローチを使用することで、包括的かつ相乗的な結果を得ることができます。
オンライン石炭 品質分析
石炭は、亜炭、亜歴青炭、歴青炭、無煙炭などさまざまな形態で存在します。それぞれ水素、酸素、窒素、硫黄、炭素の含有量が異なるため、燃焼特性がそれぞれ異なります。
発電作業の効率とコストは、使用する燃料に直接関係しています。
最適化Thermo Scientificのオンライン元素石炭分析計と混合ソフトウェアを使用することにより、石炭の組成をリアルタイムで測定し、プロセスの変動にあらかじめ対処することができるため、お客様の特定の発電所に最適な一貫性のある石炭混合を実現できます。弊社の分析計では、即発ガンマ線中性子放射化(PGNAA)技術またはパルス高速熱中性子放射化(PFTNA)技術のいずれかにより、正確で信頼性の高いデータが得られるため、石炭火力発電所において石炭混合を制御し、仕様に準拠したバッチを確保することができます。
PMI(Positive Material Identification) および倉庫
金属製造や建築のプロセスに材料の異常があった場合、最終製品に重大な影響を与える可能性があるため、発電所のインフラで使用される重要な材料については、100%分析することが現在の最善の事例となっています。Thermo Scientific携帯型XRF分析計およびThermo Scientific携帯型LIB分析計を使用することにより、石炭火力発電設備の製造業者とオペレーターの両方が、配管設備、設備資産、材料を分析するためのPMI(Positive Material Identification)を実施できます。
パイプラインと発電所の設備資産を構造的に統合することが、安全性と運用効率の鍵となります。
大幅なリスク低減を迅速に実現こうした分析計によって、間違った合金や仕様外の合金が製造プロセスに混入していないことや、発電所内に存在していないことを数分で確認できます。こうした分析を行うことにより、非常に重大な欠陥の防止、ダウンタイムの削減、リスクの軽減が可能です。
安全衛生
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、ダウンタイムの防止、健康および安全に関する規制要件への準拠、保険コストの削減、もっとも価値のある投資である従業員の保護を目的として設計されたさまざまな製品を提供しています。弊社のソリューションは、放射線検出からトランプメタル検出、機器の操作安全センサーや操作安全スイッチにいたるまで、石炭火力発電所における作業員の安全性と生産性を維持するとともに、法的責任、リスクを軽減し、効率を高めるように設計されています。
業務効率やコスト削減に関して、従業員を保護すること以上に重要なことはありません。
弊社の発電所における健康と安全に関するソリューションの主要な要素は、放射線検出と大気質モニタリングです。弊社は、発電所全体の放射線検出と個人による放射線検出の両方に対応したさまざまな機器を提供しています。これらの機器により、ガンマ線をリアルタイムで検出し、正確な線量率測定や検証、放射能が天然由来か人工由来かの評価を行うことができます。
弊社は、屋内および屋外の大気質を監視するための幅広いソリューションを提供しています。弊社のダストおよびエアロゾルモニターを使用すると、鉱山や発電所で結果がリアルタイムで得られます。
環境モニタリング
EPAによると、米国では現在、発電所が水銀(50%)や酸性ガス(75%超)、多くの有毒金属(20~60%)の主要な排出源となっています。お客様がサービスを提供するコミュニティに対する規制のプレッシャーと責任がますます高まっている中、環境モニタリング・感受性がお客様の業務の今後にとって不可欠です。
増加する規制当局の調査に対応するためには、優れた監視体制が必要です。
包括的なコンプライアンスと環境に対する影響の管理弊社の特別な連続排気モニタリングシステム(CEMS)には、粒子状物質(PM)CEMSと水銀(Hg)CEMSが含まれます。Thermo Scientific iQガス分析計は、CO₂、NOx、SO₂、COなどの幅広い汚染物質を確実にモニタリングします。Thermo Scientific iQシリーズ機器のプラットフォームは、環境ガスおよびソースガス分析用のスマートな環境ソリューションです。弊社のシステムは、規制準拠のパートナーとして、お客様のモニタリングレポートが正確かつアクセス可能であることを保証するために、米国EPA 40CFR Part 60および75やその他の世界的な基準を満たすのに必要なプロトコルを使用して設計されており、高い感度、精度、および信頼性を提供します。