石炭火力発電所向けの高度な技術
石炭火力発電所のプロセスは、成長する市場圧力や、新たな経済的現実、政府の規制に対応するために、速度を上げながら進化する必要があります。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、効率の向上、プロセスの最適化、作業員の安全性の確保、規制への準拠とともに、収益性の向上に重点を置きながら、石炭火力発電プロセスを改善する技術の開発と適用において、もっとも信頼されている業界パートナーであり続けます。
即発ガンマ中性子放射化分析/パルス高速熱中性子放射化(PGNAA/PFTNA)
発電事業者が炭鉱や前処理工場における石炭の品質を把握していると、経済的パフォーマンスと運用パフォーマンスを向上させることができます。オンライン元素分析計では、即発ガンマ線中性子放射化(PGNAA)技術またはパルス高速熱中性子放射化(PFTNA)技術のいずれかにより、正確で信頼性の高いデータが得られ、石炭混合の制御、仕様に準拠したバッチの確保、より効率的な使用が実現します。
PGNAAおよびPFTNAは、オンライン分析システムで石炭の元素組成を測定するために使用される非接触の非破壊分析技術です。どちらの技術も中性子放射化分析として知られ、原料に中性子を衝突させることで機能します。
PGNAA/PFTNAを使用して、入荷される石炭を分析することで、硫黄、水分、全灰、発熱量、灰分元素濃度などの重要なパラメーターに関する貴重な情報を得ることができます。この情報は、リソースの最大限の活用、燃焼と温度に関する厳格な要件に最適な混合の実現、汚染物質の低減を行うために使用されます。
Thermo Scientific CQM FLEX石炭分析計では、石炭品質のばらつきを最小限に抑えることができ、契約順守を確保するとともに、効率を向上させることができます。CQM Flexは、電気駆動の中性子発生装置、または中性子源としてカリホルニウム(252Cf)を組み込むことができ、さまざまなアプリケーションの要求に対応します。
Thermo Scientific ECA-3クロスベルト元素分析計では、即発ガンマ線中性子放射化分析(PGNAA)技術により、石炭の分類、混合、層外希釈制御を容易に行うことができます。ECA-3は、既存のコンベヤーベルトの周囲に設置し、ベルト上における石炭の総負荷成分をリアルタイムで分析するように設計されています。
Thermo Scientific CB Omni-Rアップグレードパッケージは、旧式の、または古くなった可能性のあるアナログ電子機器を、最新で信頼性の高いデジタル電子機器に置き換えるものです。アップグレードに含まれる新しいCB Omniランダムパルスプロセッサー4(RPP4)は、PGNAAオンライン分析計に対して科学者とエンジニアが特別に設計した、先進的なデジタルシグナルプロセッサーです。
混炭最適化システム(COBOS)
石炭発電施設で利用できるこの高度な材料分析計により、効率と収益性を大幅に向上させることができます。これらの改善は、専用のソフトウェアやインフォマティクスによってさらに拡大することができます。弊社のCOBOSソリューションでは、石炭の品質と組成を継続的に監視するソフトウェアにより、分類および混合を担う装置が適切に制御されます。このシステムでは、最大6つの石炭源を混合して、灰分、硫黄、水分、または灰酸化物や灰酸化物比率など、最大5つの品質パラメーターからなる「レシピ」を作成します。混合レシピは、高コストまたは希少な石炭資源の使用量を減らすとともに、さまざまな品質目標と優先順位に合わせて事前に定義することができます。
Thermo Scientific COBOS混炭最適化システムは、最大6つの石炭源を混合して、低コストで石炭品質分析仕様を満たすことができます。石炭の品質を継続的に監視するソフトウェアにより、石炭の分類および混合の操作が制御されます。
蛍光X線分析(XRF)
蛍光X線(XRF)分光計は、材料の元素組成を測定するのに使用される非破壊分析技術です。XRF分析計は、一次X線源によって励起された場合に試料から放出される蛍光(または2次)X線を測定することで機能します。試料に含まれる各元素は、一連の特徴的な蛍光X線、または固有の「指紋」を生成します。定量・定性分析の優れたツールであるXRF分析計は、この「指紋」が元素によって異なることを利用しています。
携帯型XRF分析計は、配管材料などのプラントのインフラストラクチャにおけるPMI(Positive Material Identification)を可能にし、不良の原因となる不正確な金属合金や仕様外の金属合金が含まれていないことを確認できます。この技術は、発電所への出荷前に配管を供給する製造業者が、現場での検証およびスポットチェックに効果的に使用できます。
安全を確保するには、パイプラインやプラント施設の構造的完全性が重要です。金属製造における材料の混合は、最終製品に重大な影響を与える可能性があります。そのため、今日のベストプラクティスは、重要な材料の100%を分析することです。Thermo Scientific Niton XL5 Plus携帯型XRF分析計を使用すると、PMI(Positive Material Identification)の実施で配管材料を分析し、数分で結果を得ることができます。これにより、不適切な金属合金または仕様外の金属合金が発電所プロセスに混入することを防止できます。
レーザー誘起ブレークダウン分光法(LIBS)
レーザー誘導ブレークダウン分光法(LIBS)は、材料の元素組成を測定するために使用される分析手法です。携帯型LIBS分析計では、高集束レーザーによってサンプル表面がわずかに削られます。それにより、電子励起状態になった原子やイオンを含むプラズマが発生します。これらの原子が基底状態に戻るときに、元素特有の光の波長を放出します。定量・定性分析の優れたツールである携帯型LIBS分析計は、この波長が元素によって異なることを利用しています。
LIBS分析計は携帯型XRF装置と同様に、発電所の配管材料に対してPMI(Positive Material Identification)を実施するために使用され、不適切な金属合金や仕様外の金属合金が含まれていないことを確認できます。ただし、LIBSは炭素の定量が可能で、配管、圧力容器、バルブ、ポンプ、完成溶接のPMI(Positive Material Identification)に特に適しています。また、未知の物質を等級分けしてトレーサビリティーを回復するとともに、HFアルキル化プロセスコンポーネントの硫化腐食や残留元素に関して鉄鋼中のシリコンを測定できます。
Thermo Scientific Niton Apollo携帯型LIBS分析計を使用すると、PMI(Positive Material Identification)を実行して配管材料を分析できます。安全を確保するには、パイプラインやプラント施設の構造的完全性が重要です。溶接性や耐熱性、耐食性などの性能は、鋼中の炭素含有量によって決まります。配管、バルブ、および反応容器の組成を数秒以内に、非常に低い検出限界まで検証できます。配管材料の溶接性を決定するために炭素当量を算出できます。
放射線検出
鉱山業や採掘された鉱物を利用する人々は、自然に発生するさまざまな放射線にさらされています。石炭には微量の放射性元素が元々含まれています。また、発電所では、放射性物質の測定・分析技術(X線・ガンマ線分析計など)が多用されているため、作業者への被曝の可能性が飛躍的に高まります。自然放射線源と人工放射線源の双方とも危険であり、適切に管理しなければ生命を脅かす可能性があります。
プロセス全体でさまざまな種類の放射線を検出することは、作業者の安全性と品質管理のためにもっとも重要です。放射線検出技術は、監視する放射線の種類や環境、放射線源に応じて、複数の機器を用いて提供することができます。
携帯型放射線検出装置は、ガンマ線を正確な線量率でリアルタイムに検出し、放射性物質の発見を確認し、放射能が自然由来のものか人工由来のものかを評価します。高感度中性子応答とアラームしきい値を備えた携帯型機器を使用すると、ガンマ感度とエネルギー補償型線量率測定をモニターすることができます。
Thermo Scientific RadEyeエリアモニターにより用途範囲が広がり、便利で費用対効果の高いγ線および中性子線エリアモニタリングも可能になります。このエンクロージャは、エリアモニタリングアプリケーション用にさまざまなタイプのThermo Scientific RadEye機器に適合します。
Thermo Scientific RadEye B20およびB20-ER多目的サーベイメーターを使用することにより、施設および現場環境での放射性物質が混在した表面汚染を迅速に特定できます。α線、β線、γ線、およびX線解析用の、シンプルで堅牢、かつ信頼性の高い汚染および線量率の測定ツール。RadEye B20およびB20-ER多目的携帯型ガイガーカウンターは、産業労働者のための現場でのソリューションを提供します。
規制を超えた放射線の検出および阻止に関する新しい基準により、実際の放射線の脅威に迅速かつ決定的に対応できます。Thermo Scientific RadEye SPRDおよびSPRD-ER個人放射線検出器は、携帯型放射線モニターであり、検出器の感度とインテリジェントなアラーム機能との独自の組み合わせにより、もっとも困難なアプリケーションでの検出を確実にし、不要なアラームを排除することができます。RadEye SPRD-ERは、正確な高線量率放射線測定とともに、検索および検出で非常に高い検出器感度が得られるため、すべてのユーザーに適した装置です。
排気および大気質のモニタリング
石炭の燃焼により、二酸化硫黄(SO2)やさまざまな粒子状物質など、多くの汚染物質が放出されます。これらの発電所における煙突からは、環境や健康に有害な二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)などの温室効果ガスも放出されます。
石炭火力発電所は、これらの懸念を緩和し、規制を順守するため、これらの有害物質の産生量を削減する技術を使用します。連続排気モニタリングシステム(CEMS)は、粒子状物質(PM)や水銀(Hg)などの物質のモニタリングに使用されます。このシステムには、スタックに設置されたプローブと、シェルター内にあるPM分析計およびHg分析計へのガスの移送が含まれており、石炭火力発電所が現地のPMおよびHgの排出規制に準拠し、最適なプロセス性能を達成するのに役立ちます。
大気質モニタリングにより、鉱山または発電所における労働者の健康を保護できます。これらの大気質製品では、炭塵暴露、現場改善、暴露モデリング、アラーム状態、喘息研究、砂埃モニタリング、周辺モニタリング、エリアモニタリングをリアルタイムで行えます。
さらに、さまざまな大気質モニタリングシステムでは、基準汚染物質のレベルだけでなく、他のガスや毒素も測定されます。政府機関は、石炭火力発電所による大気中への汚染物質および有害毒素の排出を最小限にする規制を整備しようと動き続けています。実績のある信頼性の高い技術を使用することで、環境の大気質が地域の環境規制に準拠していることを確保し、クリーンでより健康な空気を通じて地域社会に大きな貢献をすることができます。
Thermo Scientific iQシリーズ機器プラットフォームは、環境ガスおよびソースガス分析用のスマートな環境モニタリングソリューションであり、装置の性能とデータの可用性をより優れた方法で制御します。大気質、低レベルおよび高レベルの基準汚染物質、および他のガスや毒素を測定できます。弊社の機器では、実績のある信頼性の高い技術を使用して、環境の大気質が地域の環境規制(SO2、NOx、CO、オゾン、PM 2.5 / PM10)に準拠していることを確保できます。
Thermo Scientific水銀フリーダムシステムでは、石炭燃料ボイラーや廃棄物焼却炉の排気筒から出る元素水銀、イオン水銀、および総水銀を測定できます。この装置では最新のMATSおよびMACTの規則に加え、連続的な水銀CEMシステムに関するUS EPA PS-12AまたはPart 75の規制に示された性能仕様も、満たすかまたは超えることができます。
Thermo Scientific全還元硫黄用連続排気モニタリングシステムでは、現場で実証されたパルス蛍光技術を使用して総還元硫黄(TRS)が測定されます。
Thermo Scientific PDM3700パーソナルダストモニター
米国を拠点とする鉱業用途向けに設計された呼吸用パーソナルダストモニターは、炭塵の曝露量をリアルタイムでモニタリングできます。Thermo Scientific PDM3700パーソナルダストモニターは、MSHAダスト規則の最新要件を満たすように設計された唯一のCPDMです。
Thermo Scientific PDRパーソナルDataRAM pdr-1500エアロゾルモニター
Thermo ScientificパーソナルDataRAM pDR-1500携帯型モニターは、完全一体型のリアルタイム高精度サンプリング機器であり、最大限の使いやすさと長時間の動作を実現します。pDR-1500は現場改善のモニタリングから健康影響の研究、さらに建築/解体プロジェクトまで幅広く対応し、リアルタイムで測定結果と重力測定検証を提供するパワーと柔軟性を有しています。
Thermo Scientific ADR1500エリアダストモニター
Thermo Scientific ADR1500エリアダストモニターでは、PM10からPM1までの全粒子およびカットポイントにおける空気中粒子濃度を連続的に測定できます