石油化学産業における分析試験は、生産プロセス全体を通して実施されるため、膨大な量のデータが生成されます。石油化学産業は24時間年中無休で稼働しており、すべてデータを収集して接続することには難しい課題があります。生産マージンは厳格に監視されており、コストを削減しつつアウトプットを増やすという絶え間ない要求が課せられ、ラボに対しては結果を迅速に提出するようにという圧力が加えられています。
生産性とコスト効率がラボ業務の成功の鍵となっているのであれば、単一集約型のソフトウエアシステムを導入することによりメリットがもたらされます。Thermo Scientific Chromeleon 7.3.2クロマトグラフィーデータシステム(CDS)は、化学および石油化学産業のラボに適した完全なシステム安定性を実現するために特別に設計された機能、優れた操作性、装置選択の柔軟性、および生産性向上ツールを備えています。
Connect your laboratory
ラボとの接続
  • あらゆるクロマトグラフィー装置に柔軟に対応
  • 業界最先端のマルチベンダー制御 – 質量分析(MS)を含む540を超えるクロマトグラフィー装置モジュールおよび30を超えるガスクロマトグラフィー(GC)システム
  • Agilent™ Technologiesの最新世代GC装置であるAgilent Intuvo™、9000、8860、8890 GC装置などをコントロール
  • Thermo Scientific SampleManager LIMS、SDMS、LESなどのラボ管理システム(LIMS)との統合を強化することにで、ラボのワークフローを完全に管理
Improve productivity in petrochemical
石油化学産業における生産性の向上
  • 装置の監視 – 分析者が選択したすべての装置のステータスをリアルタイムで提供し、装置中心型のワークフローを実現
  • eWorkflow手順の利用により、わずか2回のマウスクリックで注入をセットアップして開始でき、エラーのない分析実行を実現
  • 装置のセットアップ、データ取得、データレビューに単一画面からアクセス可能
  • 正確な計算を可能とするカスタマイズ可能な組み込みレポートオプションと自動印刷/電子メールオプションにより、迅速な意思決定が可能
  • 自動システム適合性チェックとインテリジェント実行制御により、実行中の自動合否判定が可能となり、「最初から正しい結果」をもたらす分析を高確率で実現
Security and business continuity built-in
セキュリティおよび事業継続性のための機能を搭載
  • 業界最先端のネットワーク障害保護(NFP)機能により24時間年中無休の稼働を実現
  • クラス最高レベルのネットワーク復元力により単一点障害を排除
  • 独自のXVaultテクノロジーにより連続稼働とデータセキュリティを確保
  • 各種管理の一元化によりコストを削減
  • シームレスな拡張性により、単一のワークステーションからグローバルなエンタープライズにまで展開可能
以下の製品ページにアクセスして、当社クロマトグラフィー装置のポートフォリオをご確認ください。
Thermo Fisherとの提携による石油化学ラボのスムーズな新規立ち上げ
Thermo Fisherのサポートにより、石油化学ラボ全体のゼロからの構築プロセスが、どのようにシームレスな体験となったかをご覧ください。
石油およびガス産業における装置中心型のワークフロー
化学および石油化学産業では、サンプルと装置を中心に据えた分析アプローチが増加しつつあります。Chromeleon CDSが提供する包括的なツールセットによる業務の合理化と簡素化についてご覧ください。
 製品スポットライトをダウンロード ›
石油およびガス産業のラボソフトウエアに求められるもの
石油およびガス企業で重要視されるのは、生産性と収益性に他なりません。最適なラボソフトウエアソリューションの選択は、複雑で時間のかかるプロセスですが、正しく行われた場合のメリットは計り知れないものになるはずです。
 ホワイトペーパーをダウンロード ›
Chromeleon 7.3.2 CDSの新機能
Chromeleon 7.3.2 CDSの新機能
Chromeleon 7.3.2 CDSは、パフォーマンス、コンプライアンス、操作性を大幅に向上させるだけでなく、ネットワークオペレーションの復元力の向上も実現します。
Chromeleon CDS – 石油化学用CDSソリューション
さまざまなシステムで生成されたデータの収集と接続という課題が、一元化されたChromeleonソフトウエアソリューションによりどのように克服できるのかご覧ください。
Webセミナーを視聴する
GC-MSおよび化学プロセスアプリケーションにおける時間短縮のイノベーション
Development Chemistの上級開発化学者であるJoe Wusnack氏が、クロマトグラフィーおよびMSデータの取得、保存、レポート化、共有を、複数のサイトをまたいで実施しつつ、より効率的なトラブルシューティングを可能にするノウハウについて解説します。
Webセミナーを視聴する ›
リソース
ワークフロー
装置制御
*必須項目