Search Thermo Fisher Scientific
用途に適した試薬を使用すれば、保持時間を増減させて、選択性をコントロールし、イオン交換カラムなしで複雑なイオン性混合物を分離し、ピーク対称性を向上できます。高感度 HPLC/LC-MS 分析用の超高純度溶媒やアミノ酸/タンパク質アプリケーション用の特殊試薬もご確認ください。
対象化合物を可視化できる HPLC 検出試薬も多数取り揃えています。選択性と特異性の両方を改善し、分離の前後いずれでも使用できます。
逆相クロマトグラフィーは、酸性または塩基性の高電荷化合物を迅速かつ効率的に分析します。この試薬はこうした化合物と安定した複合体を形成し、逆相 HPLC による分離を可能にします。
HPLC/分光光度計グレード溶媒は超高純度であるため、最大限の LC/MS 感度が得られます。カラム寿命を延ばし、誤差をなくし、取り扱いの手間を簡素化できます。
タンパク質加水分解物検出用にシーケンシンググレードの 6N HCl アミノ酸標準液 H、アミノ酸検出用にニンヒドリンがあります。
逆相 HPLC の参照溶出プロファイルを作成するための保持標準液およびキャリブレーション用混合液を各種取り揃えています。
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.