Search Thermo Fisher Scientific
Thermo ScientificのHPLC/UHPLC用製品は、研究をシームレスに進められるように設計されています。当社の革新的で使いやすいソフトウェア、Thermo Scientific ViperおよびnanoViperフィンガータイトフィッティング、チューブ、HPLCカラム、およびその他の消耗品により、クロマトグラフィー分析の課題を解決できます。
ワークステーション用のソフトウェアからエンタープライズ環境、そしてシングルからマルチチャンネルのLCアプリケーションまで、当社はお客様のニーズを満たすさまざまな製品を提供しています。
Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)は、ラボのIT構成に不可欠な要素として、現在のクロマトグラフィーデータおよび質量分析データを規制に準拠しながら効率的かつ高い信頼性で扱うために必須です。 | Standard Instrument
SIIプラグインはChromeleon CDSをベースにしており、Waters™ Empower™ 3 CDSやAgilent™ OpenLab™ソフトウェアによるThermo Scientificクロマトグラフィーシステムの操作および制御を可能にします。 |
マルチチャンネルLCシステムのあらゆる側面の管理と制御において、最大8つのポンプ、2つのオートサンプラー、独立した4つの流路を活用することにより、スループットを最大化します。 |
Thermo Scientific Ardiaプラットフォームは、今日的な環境に適したスケーラブルなソフトウェアソリューションです。プロジェクト、人材、機材を連結して組織化することで、研究者間のコラボレーションを効率化し、新しい知見のより迅速な取得を可能にします。 |
ViperおよびnanoViperフィンガータイトフィッティング、チューブ、キット、およびアクセサリを使用することで、HPLCモジュール、バルブ、およびカラムを迅速に接続できます。液漏れのない接続を実現するため、デッドボリュームを最小限に抑えてクロマトグラフィーの結果を向上させます。
ViperおよびnanoViperフィッティングは、取り付け用のツールが不要で、狭小な接続部(10ポートバルブなど)にも適合し、シンプルさと高性能を兼ね備えています。
信頼できるHPLCカラムが必要ですか?40年以上にわたってLCカラム技術をリードしてきたThermo Scientific HPLC/UHPLCカラムは、信頼できる品質を提供します。当社の広範囲な製品ラインナップにさまざまな粒子径やカラムサイズが用意されており、分解能や感度の向上、分析時間の短縮、一貫性のあるパフォーマンスなど、分離に関する多くのニーズにお応えします。ナノフロー分離を行う場合でも、分析スケールで分析種を検出する場合でも、または分離をセミ分取/分取フローへスケールアップする場合でも、当社のHPLCカラムはお客様のあらゆるクロマトグラフィーのニーズを満たします。
よく使用されている製品:
C18 | 芳香族 | 極性 | 生体分子 |
概要 | |||
C18逆相クロマトグラフィーカラムは、低疎水性サンプルの分離において高い分解能とスループットを実現します。当社の幅広いソリッドコアおよび完全多孔性オプションから、HPLCまたはUHPLCのアプリケーションニーズに最適な相をお選びください。
| 分析種が連鎖や二重結合を含む場合は、芳香族選択性カラムが高い分離能を提供します。当社のビフェニル、ペンタフルオロフェニル、およびフェニルカラムの独自の選択性は、疎水性およびπ-π相互作用に基づいてサンプル混合物を分離する柔軟性を提供します。 | 極性選択性を備えたカラムは、従来のC18カラムに比べて疎水性保持に優れています。これらのカラムは100%の水系移動相の使用を可能にします。極性基導入、ミックスモード、およびHILIC相は、極性低分子分析種の疎水性保持と分離能を向上させます。
| 逆相、サイズ排除、疎水性相互作用、およびイオン交換の化学特性は、タンパク質、モノクローナル抗体、およびオリゴヌクレオチドなどの複雑な混合物に対して長時間の高分解能バイオ分離を実現するようデザインおよび最適化されています。
|
当社は、すべてのクロマトグラフィー要件を満たす、幅広いサンプル処理および封じ込めソリューションを提供しています。当社のバイアル、クロージャー、およびウェルプレートは、抽出物および浸出物のレベルが非常に低く、化合物の吸着が少ないガラス製で、市場でも最高レベルの基準および認証に合格しています。
ルーチンサンプルでも堅牢なサンプルでも、または最高レベルの信頼性とコンプライアンスを確保する必要がある場合でも、業界をリードする当社の保管用およびオートサンプラー用のバイアルとクロージャー、ウェルプレート、およびサンプル処理アクセサリのポートフォリオには、お客様が必要とするものがすべて揃っています。
バイアルキット | バイアル&バイアルキャップ | オートサンプラーウェルプレートおよびマット |
概要 | ||
当社のバイアルキットはHPLC/UHPLCに最適で、サンプル調製時間を節約し、汚染リスクを低減します。各キットには100本のバイアル、キャップ、およびセプタムが含まれます。ほぼすべてのアプリケーション要件に対応します。 | 当社の2 mLバイアルおよびバイアルキャップは、個別に、またはキットの一部として購入できます。バイアルには2 mLまたは低容量のオプションがあり、抽出物および浸出物は非常に低レベルです。
| 当社のWebSealウェルプレートおよびマットはHPLCオートサンプラーに適合し、プラスチック製、ガラス製、またはガラスコーティングのオプションから選択できます。
|
当社のソリューションには、SPE、SLE、タンパク質沈殿、QuEChERS、ろ過、タンパク質消化技術、および自動化プラットフォームがあり、あらゆるワークフローで迅速かつ容易で再現性の高いサンプル調製を実現します。バイオ医薬品や医薬品の分析から、臨床研究および毒物学研究、食品および環境検査まで、Thermo Scientificのサンプル調製製品はお客様が必要とする結果を提供します。
適切な試薬を使用することで、保持時間や選択性を制御し、イオン交換カラムを使用することなく複雑なイオン混合物を分離し、クロマトグラフィー分析のピーク対称性を向上させます。