HPLC/UHPLCシステムのコンフィギュレーター
お客様のアプリケーションのニーズに適したシステムコンポーネントを選択して、HPLC/UHPLCを構築しましょう。
分離においてお客様のニーズに適したHPLCシステムの選択は、非常に困難な場合があります。お客様のニーズに適したシステムを選択するための詳細や比較表など、当社のステップバイステップコンフィギュレーターを使用して、最適なHPLC/UHPLCシステムを構築しましょう。お客様向けにカスタマイズした見積もりについては、対応するアクセサリ、推奨カラム、バイアル、ソフトウェア、サービスを追加してください。
コンフィギュレーターを選択してください
分析HPLC/UHPLCシステム
HPLC/UHPLCシステムは、0.05~10 mL/minの流量と700、1000、または1500 barの最大動作圧力で、日常の分離から複雑な分離まで対応します。
ナノ/キャピラリー/マイクロフローUHPLCシステム
1 nL/min~100 μL/minの低流量、最大動作圧力1500 barを必要とする高感度LC-MSアプリケーション向けのUHPLCシステムを構成できます。