Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific TranscendマルチチャンネルLX UHPLCシステムにより、LC-MSスループットを向上させ、早期に投資利益を得られます。こうしたUHPLCシステムの特長である独自のマルチチャンネルテクノロジーでは、単一の質量分析計に異なる最大4つのLCチャンネルを組み合わせることでスループットを向上させます。TranscendマルチチャンネルLX UHPLCシステムでは、かつてないレベルの簡便性とコスト効率がもたらされます。Thermo Scientific Aria MXソフトウェアは直感的に操作できるグラフィカルインターフェースを採用しているため、メソッド設定を容易にし、複数のメソッドを複数のチャンネルでスケージュール設定および管理するなど、システムのすべての面でスケジュール管理します。
Transcendマルチチャンネルシステムには2つまたは4つのLCチャンネルがあり、これらは1台の質量分析計で同時かつ独立に稼働するため、2倍または4倍のスループットを得られます。1つのメソッドをすべてのチャンネルで実行、または各チャンネルを異なるメソッドで同時に実行できます。
Thermo Scientific TriPlus RSIオートサンプラーにもう1つの冷却スタックを追加することにより、サンプル容量を96または384ウェルプレート6枚から12枚に拡張でき、スループットが向上します。Thermo Scientific Transcend VLX-2はサンプル容量の増加をもたらし、Thermo Scientific Vanquishチャージャーモジュールを使用することでその合計容量は最大約9,000サンプルに達します。同時に、バーコードリーダーを用いた完全な在庫管理が行えます。
マルチチャンネル技術は、メソッドを新規に開発することなく1台の装置を使用してスループットを2~4倍に増大させ、ラボの生産性と収益生成を加速させます。
Thermo Scientific Aria MXソフトウェアは、ポンプの動作、バルブの切り替え、クリーニング、およびグラジエントを管理し制御します。メソッドを迅速に開発し、サンプルをバッチで分析しながら、複数のLC-MSメソッドを複数のチャンネルで同時に管理できます。Aria MXソフトウェアは、Thermo Scientific XCaliburまたはTraceFinderソフトウェアに対応しています。
当社のマルチチャンネルLCシステムは、LC-MS用に特別に設計されており、1台の質量分析計を使用して、同一または異なる2つのアプリケーションを実行できます。2つのチャンネルはLC-MS分析を交互に行い、質量分析計がアイドル状態にならないようにします。以下の図は、2つの異なるアプリケーションをTranscendマルチチャンネルLX UHPLCシステムで同時に実行した際のMSシグナルを示しています。
マルチチャンネルとインテリジェントスケジューリング機能を使用して、カラム再生中に2つ目の分析を実行することにより、MSの使用率を最大化します。
以下の表は、標準的な設定におけるTranscendマルチチャンネルLX UHPLCシステムの仕様概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。これらの仕様は、お客様のシステムコンポーネントによって異なる場合があります。システムコンポーネントの仕様書は、次のコンポーネント仕様でご確認ください。
カテゴリー | Transcend(F/H)VLX-2 UHPLCシステム | TranscendマルチチャンネルLX-2およびLX-4 UHPLCシステム |
最大システム圧力 | 1,000(F)または1,500 bar(H) | 1000 bar |
流量範囲 | 0~8 mL/min(F)または0~5 mL/min(H) | 0~8 mL/min |
ポンプオプション(デフォルトのグラジエントディレイボリューム) | バイナリポンプF(35 µL) | バイナリ(100 µL) |
バイオコンパチブル | 対応 | |
pH範囲 | 2~12(塩化物濃度は最大1 mol/L) | |
システム設計 | モジュール方式 | |
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション) | あり(システム構成による) | なし |
溶媒モニタリングシステム対応(オプション) | なし | |
メソッド移管を簡素にする、カスタム可能なグラジエントディレイボリューム | 該当なし | |
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジー | あり | なし |
注入量範囲 | 標準:0.01~25 µL オプション:0.01~100 µL | 標準:0.01~100 µL オプション:最大10,000 µL |
サンプル冷却 | あり | |
サンプル容量(標準) 標準的な外径12 mmのバイアル(≤ 1.5 mL)に基づく | 各54バイアル(≤ 1.5 mL)4ラック、 | 6ラック、各ラックは54バイアルを収納 |
サンプラーの拡張(オプション) | 可能、Vanquishチャージャー使用 | あり、ドロワー使用による |
カラムコンパートメント温度調整 | あり、5~120℃ 非循環および強制対流 | あり オプションのスリーブヒーター |
カラムコンパートメントプレヒーター | アクティブおよびパッシブ | 該当なし |
カラムコンパートメントポストカラムクーラー | あり | 該当なし |
対応検出器 | 質量分析計 |
標準的なTranscendマルチチャンネルLX UHPLCシステムは、次のコンポーネントで構成されています。各コンポーネントの詳細は、関連する仕様書をダウンロードしてください。
Transcend LX-2 | Transcend LX-4 | Transcend VLX-2 | |
ポンプ
| 2つのVanquishバイナリポンプFまたは2つのVanquishバイナリポンプH | ||
オートサンプラー
| Triplus RSI | VanquishデュアルスプリットサンプラーFTまたはVanquishデュアルスプリットサンプラーHT | |
サンプル容量の拡張(オプション)
| 3または6ドロワーの冷却スタック (オプション) | Vanquishチャージャー (オプション) | |
フローパスの切り替え
| 2バルブインターフェースモジュール | VanquishカラムコンパートメントH | |
検出器
| 質量分析計1台 |
研究用にのみ使用できます。診断目的での使用はできません。