2D-5D 画像解析ソフトウェア
Amira for Life & Biomedical Sciences
Thermo Scientific Amira Software は、光学/電子顕微鏡画像、CT 画像、MRI 画像などのさまざまな画像取得装置のデータをもとに生命科学データや生物医学研究データの可視化・解析・把握を行う高性能かつ 2D-5D 画像解析ソリューションです。
驚異的な速度と柔軟性を兼ね備えた Amira Software は、構造生物学、細胞生物学から組織イメージング、神経科学、前臨床イメージング、生体工学に至るまでの各種研究分野における先進的な 2D–5D バイオイメージングワークフローをサポートします。
E-community に参加するお問い合わせ 無料体験版をリクエスト
生きている細胞とそのプロセスを理解するためには、さまざまなファイルフォーマットを使用するさまざまなイメージングシステムとモダリティのデータを解析する必要があります。実験のセットアップの際には、データ処理を行うにあたり独自の課題に直面することがあります。マルチスケールの動的プロセスでは、回折限界の粒子から細胞全体まで、さまざまなサイズのオブジェクトの追跡が必要です。データセットには数十から数万のオブジェクトが存在する場合があります。さらに、細胞内プロセスは細胞内構造によって支えらており、これも特定および定量化する必要があります。
Amira ソフトウェアは、細胞プロセスの時系列データを柔軟かつ正確に分析するため、さまざまなツールを備えています。研究者は、細胞内および細胞間画像に対して専用のセグメンテーションワークフローが実行でき、パワフルで自動化されたオブジェクトトラッキングの適用が可能です。
詳細を見る
C Elegans cell and its nuclei
線虫の細胞と細胞核Images collected with TLS-SPIM, Liang Gao lab, Stony Brook University.
脳と神経機能の研究には、細胞の準備から画像の取得・分析まで、実験方法の幅広い選択に関する知識が必要です。
Amira ソフトウェアは、フィラメントトレースと編集、DTI 分析、脳灌流解析、オブジェクトトラッキングなど、もっとも頻繁に使用される画像分析技術において研究者を支援することを目的としています。Amira ソフトウェアの汎用性と最新の 3D 可視化および画像処理を組み合わせることで、研究者は画像から目的の種類の情報を正確に抽出するカスタムワークフローを作成できます。
詳細を見る
Alzheimer's molecule
前臨床画像解析は、PET、SPECT、または光学イメージング機器からの機能データを使用した、マイクロ CT または MRI システムからの構造情報の拡張に基づいています。新薬候補の分析では、経時的な構造を捉える検査装置から得られた動物の解剖学的構造の画像内において、機能を捉える検査装置により取得された動的プロセスの位置を特定することが必要です。
Amira ソフトウェアにより、あらゆるタイプの前臨床画像データの融合が可能となります。互いに位置合わせされた画像は、Amira ソフトウェアの画像解析フィルターとアルゴリズムの膨大なライブラリを使用して、セグメンテーションおよび解析が可能です。画像セグメンテーションと定量化ワークフローは、動的プロセスの画像データの時系列全体に適用できます。Amira ソフトウェアのプロフェッショナルな可視化ツールを使用することで、CT および MRI から取得された構造情報により、セグメンテーション結果と機能画像を重ね合わせてレンダリングし、発症機序を明らかにする生理学的プロセスを直感的なアニメーションで可視化できます。
詳細を見る
Mouse bones segmentation
Courtesy of National Laboratory Animal Center - National Applied Research Laboratories, Taiwan.
Xtra ライブラリは、特定の使用例およびワークフロー専用のアドオン(レシピ、スクリプト、デモ)コレクションを提供し、Amira ソフトウェアの日常使用を改善し、効率を飛躍的に向上します。
Xtra ライブラリに移動する
Amira-Avizo-Xtras-Library_1279x697
主な特長
  • あらゆるモダリティを、任意の倍率やサイズで処理。
- Bio-Formats
-ビットマップ形式
顕微鏡検査 : 電子/光学
医用・神経画像フォーマット
- 分子フォーマット
-その他の撮影装置(MRI、X 線撮影など)
  • 有限要素モデリング、形状モデリング、CAD
  • マルチデータ/ マルチビュー、マルチチャネル、時系列データ、大容量データに対応
  • 拡大縮小、キャリブレーション、変換、リサンプリング
  • 画像補正、豊富なフィルタリングおよびコンボリューション、フーリエ周波数変換
  • アーチファクト低減アルゴリズム
  • 高度マルチモード2D/3D自動位置合わせ
  • 画像スタックの整列、計算、相関、融合
  • インタラクティブで高品質なボリュームおよびマルチチャネル可視化
  • 直角、斜面、円筒、曲面による断面表示
  • 輪郭加工および同値面抽出
  • 最大値投影またはその他の投影法
  • ベクトルおよびテンソル可視化
  • オブジェクトとトラック
  • 分子可視化
  • しきい値の適用と自動セグメンテーション、オブジェクトの分離、自動ラベリング
  • 領域拡張法、スネーク法、補間、ラッピング、スムージング
  • Watershed と basin を含むモルフォロジ処理
  • 機械学習ベースのセグメンテーション
  • 個々の繊維、フィラメントの自動トレース
  • スケルトン化とフィラメントネットワーク抽出
  • セグメンテーションまたは空間グラフの生成と編集のためのインタラクティブツール
  • 3D サーフェスの再構成
  • FEA/CFD用のグリッド生成
  • 直感的なレシピ作成、カスタマイズ、自動再生
  • 数え上げ、体積、面積、外周、縦横比および方向を含むビルトイン計測機能
  • ユーザ定義による計測
  • 表およびグラフによる結果表示
  • 各特徴の自動計測、3D 位置特定、および表の選択
  • 統計情報および分布グラフの自動生成
  • 任意の計測基準を用いた特徴フィルタリング
  • データの位置合わせ、変形、比較、および計測
  • アニメーションおよび動画作成
  • 高度なキーフレームおよびオブジェクトのアニメーション作成
  • 画像、形状モデル、計測、およびシミュレーションの混合
  • 注釈、計測値の凡例、ヒストグラム、および曲線プロット
  • 表、3D モデル、高品質画像のエクスポート
  • アクティブ型およびパッシッブ型 3D ステレオビジョン
  • 単一画面表示およびタイル表示
  • 没入環境
  • カスタムC++ モジュール開発
  • MATLAB ™連携
  • Python スクリプト API
Amira ソフトウェアは、研究目的での用途に限ります。診断目的には使用できません。