Search Thermo Fisher Scientific
石油・天然ガス分野では、高度な顕微鏡解析手法と、地質学、地球化学、石油物理学を組み合わせた物理学、および石油工学等の学術的知見を組み合わせ、貯留岩の細孔スケールの微細構造を理解することを目的とします。この手法により、E&P オペレーターは探査と生産のリスクを低減でき、回収量向上のために必要な情報を提供できます。
Thermo Scientific PerGeos Software を使用することで、石油・天然ガス分野のワークフローにより多くの価値を追加できます。
PerGeos ソフトウェアとそのデータ抽出機能を使用することで、R&D の科学者、技術チーム、および資産チームは、2D および 3D の地質画像を解析、シミュレーション、可視化して、貯留層の品質評価を改善し、生産に影響する静的および動的な地質特性をより迅速に理解することができます。
マルチスケールイメージング、デュアルエネルギーコンピューター断層撮影(DECT)、二相流シミュレーションなどの比類のない機能により、PerGeos Software は、単一の環境から複雑な課題を解決できる独自のソリューションです。
Core プロファイル
Core プロファイルは、単一のワークスペースでCore 全体の CT、Core 写真、および貯留層物性のログの同時可視化を可能にする強力な全Coreのデータアプリケーションです。また、Core プロファイルは、詳細なキャリブレーションのため、および鉱物の種類の変化がダウンホールでの鉱物の物理特性の測定方法に与える影響を知らせるため、Core 全体の CT データに基づいて仮想ログも作成します。
石油物理学
石油物理学における Extension には、絶対浸透率、電気抵抗率、熱伝導率、分子拡散率の直接的な細孔スケールモデルが含まれています。貯留層の性能をより良く理解できます。
細孔ネットワークの統計値(PNS)
PNS Extension は、3D 画像データに基づいた細孔ネットワークモデル(PNM)を生成および抽出するワークフローを提供します。PNS は、細孔ネットワークモデルの作成結果として、細孔サイズおよびスロートサイズの分布に関する洞察を提供します。
石油物理学
石油物理学における Extension には、絶対浸透率、電気抵抗率、熱伝導率、分子拡散率の細孔スケールモデルが含まれています。貯留層の性能をより良く理解できます。
細孔ネットワークフロー(PNF)
PNF Extension は、二相流プロセスをシミュレートするためのプラットフォームを提供します。このツールを使用して、Primary drainage、waterflooding、および secondary drainage プロセスをシミュレートできます。シミュレートされたプロセスごとに、相対浸透率、毛細管圧、および抵抗率のプロットが生成されます。
デュアルエナジー CT(DECT)
DECT テクノロジーは、密度ログと比較し、岩層のさらなる特性評価に使用できる実際の密度情報を与えることにより、Core 全体の CT 解析ワークフローに付加価値を与えます。これにより、複数の累層とウェルにわたる Core 全体の CT 画像を比較できます。
PerGeos ソフトウェアは、油層工学向けに、画像データに基づいた貯留層の貯留量および流動能力の解析プロットフォームを提供します。
細孔ネットワークフロー(PNF)
PNF Extension は、二相流プロセスをシミュレートするためのプラットフォームを提供します。このツールを使用して、Primary drainage、waterflooding、および secondary drainage のプロセスをシミュレートできます。シミュレートされたプロセスごとに、相対浸透率、毛細管圧、および抵抗率のプロットが生成されます。
石油物理学
石油物理学における Extension には、絶対浸透率、電気抵抗率、熱伝導率、分子拡散率の直接的な細孔スケールモデルが含まれています。貯留層の性能をより良く理解できます。
細孔ネットワークの統計値(PNS)
PNS Extension は、3D 画像データに基づいた細孔ネットワークモデル(PNM)を生成および抽出するワークフローを提供します。PNS は、細孔ネットワークモデルの作成結果として、細孔サイズおよびスロートサイズの分布に関する洞察を提供します。
Core プロファイル
Core プロファイルは、Core 全体の CT、Core 写真、および貯留層物性のログの同時視覚化を可能にする強力なデータアプリケーションです。また、Core プロファイルは Core 全体の CT 像に基づくキャリブレーションの為の仮想ログを生成します。
デュアルエナジー CT(DECT)
DECT テクノロジーは、密度ログと比較し、岩層のさらなる特性評価に使用できる実際の密度情報を提供することにより、Core全体の CT 解析ワークフローに付加価値を与えます。これにより、複数の累層とウェルにわたる Core 全体の CT 画像を比較できます。
PerGeos ソフトウェアは、Core 解析向けに、実験データを解析し、画像データに基づいて物理現象のシミュレーションを実行するためのツールセットを提供します。
Core プロファイル
Core プロファイルは、単一のワークスペースで Core 全体の CT、Core 写真、および貯留層物性のログの同時視覚化を可能にする強力な全Coreのデータアプリケーションです。また、Core プロファイルは Core 全体の CT 像に基づくキャリブレーションの為の仮想ログを生成します。
デュアルエナジー CT(DECT)
DECT テクノロジーは、密度ログと比較し、岩層のさらなる特性評価に使用できる実際の密度情報を提供することにより、Core 全体の CT 解析ワークフローに付加価値を与えます。これにより、複数の累層とウェルにわたる Core 全体の CT 画像を比較できます。
石油物理学
石油物理学における Extension には、絶対浸透率、電気抵抗率、熱伝導率、分子拡散率の直接的な細孔スケールモデルが含まれています。貯留層の性能をより良く理解できます。
細孔ネットワークの移流(PNF)
PNF Extension は、二相流プロセスをシミュレートするためのプラットフォームを提供します。このツールを使用して、Primary drainage、waterflooding、および secondary drainage のプロセスをシミュレートできます。シミュレートされたプロセスごとに、相対浸透率、毛細管圧、および抵抗率のプロットが生成されます。
細孔ネットワークの統計値(PNS)
PNS Extension は、3D 画像データに基づいた細孔ネットワークモデル(PNM)を生成および抽出するワークフローを提供します。PNS は、細孔ネットワークモデルの作成結果として、細孔サイズおよびスロートサイズの分布等が得られます。
PerGeos Software は、市販ソフトウェアの中で最先端のアーチファクト除去、フィルタリング、および解析のアルゴリズムを有しています。PerGeos が持つ機能のみならず、ユーザー独自の計算アルゴリズムを組み込むことも可能となります。
PerGeos ソフトウェアは、Thermo Scientific™ Avizo™ ソフトウェアや e-Core などの先行技術に基づいて、鉱物画像データを可視化、画像処理、解析、セグメンテーションが行え、解析アルゴリズム及びシミュレーションアルゴリズムを適用できます。
細孔、有機物および粒子のセグメンテーション | 二相流シミュレーション |
空隙の分類 | マルチスケール、マルチモダリティ解析 |
粒子の特性評価とサイズ分布 | 浸透率のシミュレーションと解析 |
デュアルエネルギーコンピューター断層撮影(DECT) | AI によるデジタル記述岩石学 |