Search Thermo Fisher Scientific
重量選別機は、プロセスに多くの利点をもたらしビジネスをより効率的で信頼性が高く、収益性の高いものにするのに役立ちます。以下の比較表は、一般的に定義された基準に基づいて、お客様のビジネスに最適なシステムを判断するのに役立ちます。 お客様のニーズに最適な製品をお選びいただくため、またはスペシャリストにお問い合わせいただく場合は、上の「お問い合わせ」タンをクリックしてください。
パッケージ重量範囲 |
|||
10 g~3 kg;6 kg |
35 g~11 kg |
10 g~3 kgまたは10 kg |
2 g~300 g(スラック);10 g~500 g(PWT) |
最大生産率 |
|||
250~500/分 |
500~700+/分 |
250~500/分 |
250~700/分 |
正確度(R51/Handbook 44 equivに基づく標準偏差)実際の結果はライン速度、パッケージの素材/詰まり具合/重量および取り扱い具合に依存します |
|||
最大0.125g |
最大0.5 g |
最大0.125g |
最大50 mg |
最大ライン速度 |
|||
60 m/196 ft~120 m/393 ft/分 |
120 m/393 ft+/分 |
60 m/196 ft~120 m/393 ft/分 |
60 m/196 ft~120 m/393 ft+/分 |
パッケージタイプに対応 |
|||
硬い(缶、ボール紙製パッケージ、プラスチック、ガラス) |
|||
柔らかい(プラスチック、紙、ホイル) |
|||
|
|||
設定可能(複数の送り込みまたは送り出し口、移動、リモートコントローラー、実装) |
|||
|
|||
コンベヤー搬送タイプ:スラックベルト、PWT、またはチェーン |
|||
PWT |
チェーン、チェーン+ベルト |
PWT |
スラック |
通信および統計機能 |
|||
設定可能(さまざまな搬送、搬出、加速ステージなど) |
|||
|
|||
金属検出器またはX線システムと組み合わせて使用できますか? |
|||
湿潤および/または乾燥アプリケーション |
|||
D |
W+D |
W+D |
D |
複数レーンが利用可 | |||
|
パッケージ重量範囲 | ||
10 g~3 kg;6 kg
| 2 g~5 kg;10 g~5 kg | 10 g~3 kgまたは10 kg |
最大生産率 | ||
250~500/分 | 250~500/分 | 250~500/分 |
正確度 (R51/Handbook 44 equivに基づく標準偏差) 実際の結果はライン速度、パッケージの素材/詰まり具合/重量および取り扱い具合に依存します | ||
最大0.125g | 最大50 mg | 最大0.125g |
最大ライン速度 | ||
60 m/196 ft~120 m/393 ft/分 | 60 m/196 ft~120 m/393 ft/分 | 60 m/196 ft~120 m/393 ft/分 |
パッケージタイプに対応 | ||
硬い(缶、ボール紙製パッケージ、プラスチック、ガラス) | ||
柔らかい(プラスチック、紙、ホイル) | ||
設定可能(複数の送り込みまたは送り出し口、移動、リモートコントローラー、実装) | ||
| ||
コンベヤー搬送タイプ:スラックベルト、PWT、またはチェーン | ||
PWT | スラックベルト、またはPWT | PWT |
通信および統計機能 | ||
設定可能(さまざまな搬送、搬出、加速ステージなど) | ||
| ||
金属検出器またはX線システムと組み合わせて使用できますか? | ||
湿潤および/または乾燥アプリケーション | ||
D | D | W+D |
組み込み可能 | ||
| ||
CFR 21 Part 11準拠 | ||
医薬品バリデーションパッケージをご利用になれます | ||
パッケージ重量範囲 | ||
35 g~11 kg | 40 g~1.5 kg | 2 g~300 g;10 g~500 g |
最大生産率 | ||
500~700+/分 | 500~700+/分 | 250~500/分 |
正確度(R51/Handbook 44 equivに基づく標準偏差) | ||
0.5 gまで | 0.25 gまで | 50 mgまで |
最大ライン速度 | ||
120 m/393 ft+/分 | 120 m/393 ft+/分 | 60 m/196 ft~120 m/393 ft/分 |
パッケージタイプに対応 | ||
硬い(缶、ボール紙製パッケージ、プラスチック、ガラス) | ||
缶またはプラスチックトレイのみ | ||
柔らかい(プラスチック、紙、ホイル) | ||
設定可能(複数の送り込みまたは送り出し口、移動、リモートコントローラー、実装) | ||
コンベヤー搬送タイプ:スラックベルト、PWT、またはチェーン | ||
チェーン、チェーン+ベルト | SKATE | スラック;PWT |
通信および統計機能 | ||
複数のレーンを設定可能 | ||
金属検出器またはX線システムと組み合わせて使用できますか? | ||
| ||
湿潤および/または乾燥アプリケーション | ||
W+D | W+D | D |