最先端の金属検出技術を柔軟な重量検査ソリューションに追加することで、スペースを最小限に抑え操作の統合を図ります。 最高レベルの食品安全性との統合を実現するために、マルチスキャン技術を備えたThermo Scientific Sentinel 3000または5000金属検出器は、計量フレームまたは外付け搬送コンベヤーに取り付けられます。
特長と利点
  • システムの寸法、感度、価格を最適化するための金属検出器モデルのオプション
  • 生産ラインに適合する幅広い重量検査用ベルトの幅と長さ
  • 重量過不足を検知して異物を分離するデュアルリジェクターにより、根本原因の特定と対処を容易にします
  • Sentinel金属検出器インターフェースをVersaタッチスクリーンに表示できるため、複合セットアップと操作を簡単かつ迅速にできます
食品の安全性と品質を向上させるためにコンボ※システムを検討する5つの理由
1.新しいコンボシステムにより、生産ライン全体がアップグレードできます:
食品の安全性と品質を両立させます。製品検査ソリューションの一部分に新しい技術を使い、残りの部分に古い技術を使う理由はありませんね?新しいコンボシステムは、新旧両方の機能を最大限に活用し、究極のブランド保護を実現するために機能をアップグレードします。
2.コンボは省スペースです:
一般的な食品加工施設では、床面積とライン長は貴重です。金属検出器を重量選別機と同じコンベヤーに取り付けたコンボは、2台のスタンドアロンシステムよりも設置面積が最大50%小さくなります。
3.コンボは使いやすいです:
Thermo Scientific VersaWeigh重量選別機とThermo Scientific Sentinel 3000マルチスキャン金属検出器が統合され、金属検出器と重量選別機間の通信により操作、セットアップ、プログラム管理、統計、アラーム、排除を1つのコントローラーで管理できるため使いやすくなっています。
4.コンボは優れた価値を提供します:
完全に統合されたコンボはハードウェアを共有しているため、金属検出器や重量選別機を個別に購入する場合に比べて大幅に節約できます。
5.コンボはサービス/修理が容易です:
Thermo Scientificコンボは1つのシステムとして動作するように設計されているため、トラブルシューティングが簡単かつ迅速になります。また、コンタクトポイントを一元化でき、工場で訓練を受けたフィールドサービスエンジニアが問題を診断し、装置の稼働時間を最大化する完全なシステムを提供します。
※コンボは、重量選別機と金属検出器を1つのラインエンド検査ポイントに統合したシステムです。
コンボで利用可能な金属検出器
Sentinel 3000金属検出器
Sentinel 5000金属検出器
コンフィグレーション
重量検査用フレームに統合
自立型の搬送装置が必要
感度
高い
超高
ケース幅
250 mm
330 mmから開始
技術
高感度と高検出率を実現するマルチスキャン
高感度と高検出率を実現するマルチスキャン
金属フリーエリアを低減するフランジ
スタンダード
オプション
重量選別機画面で金属検出器インターフェースを表示
はい
はい
コンボで利用可能な重量選別機
VersaWeigh重量選別機
Versa GP重量選別機
設計
幅広いアプリケーション範囲
片持ち設計
重量範囲
10 g~10 kgの計量範囲で高い正確度
10 g~3 kgの計量範囲で非常に高い正確度
スループット※
1分あたり最大400パックのスループット
1分あたり最大400パックのスループット
材料のハンドリング
ベルト
ベルト
洗浄※2
軽く洗い流す、IP65
軽く洗い流す、IP65
※パック速度は、パッケージの長さ、計量テーブルの長さ、およびデータの出力/保存に依存します
※2その他の洗浄および衛生の要件については、工場にお問い合わせください
コンボユニット用Sentinel 3000マルチスキャン金属検出器