Search Thermo Fisher Scientific
食品安全金属検出器の選択には、金属を模倣する製品内容から、包装材料、環境ノイズ、ウォッシュダウンの手順、ライン位置などに至るまで、さまざまな要素が含まれます。 以下の比較表は、一般的な要件に基づいて、お客様のニーズに最適なシステムを判断するのに役立ちます。
お客様のニーズに最適なシステムを決定するためのサポートや、スペシャリストとのお問い合わせは、上の「お問い合わせ」ボタンをクリックしてください。
コンベヤーの取り付けに対応 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
重量選別機併用コンボの取り付けに対応 | |||||
外付け搬送装置 | 重量検査用フレームに統合 | 外付け搬送装置 | 重量選別機に不可欠 | 外付け搬送装置 |
|
ドロップスルー/グラビティの取り付けに対応 | |||||
|
|
| 300D、300Pシステム |
| タブレット/カプセルのみ |
パイプラインの取り付けに対応 | |||||
|
|
|
|
| |
パッケージタイプに対応 | |||||
カートン/ボックス | |||||
| |||||
ポーチ/バッグ | |||||
| |||||
バルクフロー製品 | |||||
| |||||
プラスチック製ボトル、広口瓶(金属製蓋なし) | |||||
| |||||
錠剤、カプセル | |||||
|
|
|
|
| |
構成 | |||||
ステンレス鋼、 エポキシ 開口部 | ステンレス鋼、 エポキシ 開口部 | ステンレス鋼、 エポキシ 開口部 | ステンレス鋼、 エポキシ 開口部 | ステンレス鋼 エポキシ 開口部 | ステンレス鋼、 エポキシ 開口部 |
ユーザーインターフェース | |||||
グラフィカルなカラータッチスクリーン | グラフィカルなカラータッチスクリーン | グラフィカルなカラータッチスクリーン | ABSプラスチック製コントロールパネル、 ディスプレイ、キーパッド | ABSプラスチック製コントロールパネル、 ディスプレイ、キーパッド | ABSプラスチック製コントロールパネル、 ディスプレイ、キーパッド |
USBポート | |||||
スタンダード | スタンダード | スタンダード |
|
|
|
内蔵ラインフィルター | |||||
|
|
| |||
強化された統計機能 | |||||
|
|
| |||
周波数範囲 | |||||
最大5つの周波数をリアルタイムで実現。現場のソフトウェアで調整可能(50~1,000 kHz) | 最大5つの周波数をリアルタイムで実現。現場のソフトウェアで調整可能(50~1,000 kHz) | アプリケーションごとに最適化された完全に柔軟な周波数。現場のソフトウェアで調整可能(50~1,000kHz) | 工場出荷時にデュアル周波数に設定(50~460 kHz) | 工場出荷時にデュアル周波数に設定(50~460 kHz) | 工場出荷時にデュアル周波数に設定(700~900 kHz) |
標準感度 | |||||
最高、従来技術と比較して、70%少ない容量の金属を検出 | 最高、従来技術と比較して、30%少ない容量の金属を検出 | 優良、従来の技術と比較して、25%少ない容量の金属を検出 | 良 | 良 | 最高 |
動作温度 | |||||
–10°~+40℃ (+14°~+104℉) | –10°~+40℃ (+14°~+104℉) | –10°~+40℃ (+14°~+104℉) | –10°~+40℃ (+14°~+104℉) | –10°~+40℃ (+14°~+104℉) | –10°~+40℃ (+14°~+104℉) |
製品温度最大 | |||||
–10°~55℃ (14°~131℉) | –10°~55℃ (14°~131℉) | –10°~55℃ (14°~131℉) | –10°~55℃ (14°~131℉) | –10°~55℃ (14°~131℉) | –10°~55℃ (14°~131℉) |
高温オプション–10°~120℃(14~248℉) | |||||
金属フランジ/ガスケット付きKynarプラスチック |
|
| 金属フランジ/ガスケット付きKynarプラスチック |
|
|
ベルト速度範囲 | |||||
0.5~1,000 m/分 | 0.5~1,000 m/ 分 | 0.5~1,000 m/ 分 | 0.5~1,000 m/ 分 | 0.5~1,000 m/ 分 | 0.5~100 m/分 |
開口部 | |||||
ワイドレンジ | コンボとの併用に限ります | ワイドレンジ | ナローレンジ | ワイドレンジ | 小型のみ |
特定の開口部寸法 | |||||
幅:75~2,000 mm、高さ:75~600 mm。200 mm以下は25 mm、200 mmを超えると50 mmの増分 | 幅:100~450 mm、高さ:75~250 mm。200 mm以下は25 mm、200 mmを超えると50 mmの増分 | 幅:75~2,000 mm、高さ:75~600 mm。200 mm以下は25 mm、200 mmを超えると50 mmの増分 | 幅:75~550 mm、高さ:50~550 mm。200 mm以下は25 mm、200 mmを超えると50 mmの増分 | 幅:50~1,750 mm、高さ:50~600 mm。200 mm以下は25 mm、200 mmを超えると50 mmの増分 | 幅:100 mm、高さ:25、35、50 mm |
定格 | |||||
IP69K、HDオプションには熱衝撃保護が含まれています | IP69K | IP69K | IP69K、タイプ3エンクロージャ、ATEXゾーン22、第2類危険箇所第2区域グループFおよびG | IP69K、タイプ3エンクロージャ、ATEXゾーン22、第2類危険箇所第2区域グループFおよびG | タイプ3エンクロージャ、金属検出器、コントロールパネルのみ |
AuditCheck | |||||
|
|
|
| ||
相対価格 | |||||
$$$$ | $$$ | $$$ | $$ | $ | $$$$ |