Search Thermo Fisher Scientific
X線は、金属検出に比べて検査能力が拡張されているため、食品処理においてもっとも一般的な検出技術となっています。当社は、使いやすく手頃な価格の主力モデルから、特定のアプリケーション要件を満たす高度に専門化された強力なシステムに至るまで、柔軟なソリューションを提供しています。 次の比較表をご覧になり、もっとも一般的な選択基準をご理解いただき、お客様のニーズに最適なシステムを判断してください。または、上の「お問い合わせ」ボタンを使用してスペシャリストにお問い合わせください。
最大検査エリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅13.4 in x | 幅19.7 in x | 幅19.7 in x | 幅15.7 in x | 幅19.4 in x | 幅7 in x |
パッケージタイプに対応 | |||||
カートン/ボックス | |||||
|
| ||||
ポーチ/バッグ | |||||
|
| ||||
バルクフロー製品 | |||||
|
|
|
|
| |
プラスチックボトルおよび缶 | |||||
|
|
|
|
| |
ウォッシュダウン定格 | |||||
AC付きIP65 | IP65 | IP65、ステンレス製ベアリング、ギアモーター | IP65標準、IP69Kオプション | IP65 | IP65 |
標準感度 | |||||
SST 0.8~1.5 mm、ガラス2~5 mm | SST 1.5~2 mm、ガラス4~7 mm | 標準モデルと同じ | SST 1~2 mm、ガラス4~7 mm | SST 1~2 mm、ガラス3~5 mm | SST 1~2 mm、ガラス3~5 mm |
最大X線出力 | |||||
160 W | 200 W | 標準モデルと同じ | 315 W | 315 W | 315 W |
相対価格 | |||||
$ | $$ | $$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ |
最大製品重量 | |||||
13 lbs | 24 lbs | 110 lbs | 88 lbs | 88 lbs | 外付けコンベヤー非対応 |
X線ビーム配向性 | |||||
垂直、下方から、盲点なし | 垂直、下方から、盲点なし | 垂直、下方から、盲点なし | 垂直、上方から下方 | 垂直、上方から下方 | 水平、後方から前方 |
ベルト速度範囲 | |||||
10~120 m/分 | 5~50 m/分 | 5~120 m/分 | 5~60 m/分 | 5~60 m/分 | 5~80 m/分 |
リジェクト一体型シングルコンベヤー | |||||
|
| 外付けコンベヤー非対応 | |||
マルチレーン操作 | |||||
| |||||
リモートテクニカルサポート | |||||