規制薬物
薬物証拠処理の遅れを低減
法執行機関や刑事司法関係者には、結果としてラボで未処理となってしまうほどの大量の薬物証拠が持ち込まれています。新たな合成デザイナードラッグに対抗するには新たな分析技術やより高い分析回転率が必要になり、複数の薬物を正確に同定して見分ける能力も求められます。サーモフィッシャーサイエンティフィックのツールは迅速かつ信頼性の高い強力な分析法を提供し、薬物同定のすべての段階(現場、必要な時、ラボなど)で使用できます。
分析技術の SWGDRUG カテゴリー
通常、法医学ラボにおける規制薬物の分析には、推定試験から確認分析まで、さまざまな方法があります。当社は、高速スクリーニングから正確で質の高い確認試験結果まで、ラボ内法医学分析の実施を支援する高感度ソリューションを提供しています。
SWGDRUG の現行ガイドライン(バージョン 7.0、2014 年 8 月 14 日)では、「カテゴリー A 検査を使用する場合は、他の A、B、C カテゴリーを少なくとも 1 件使用すること。カテゴリー A を使用しない場合は、少なくとも 3 件の検証済み技法を使用しなければならず、3 件のうち少なくとも 2 件はカテゴリー B であること」と規定されています。Thermo Scientific はこのような分析ツールの多くを提供しています。
当社のシステムは品質や一貫性を損なうことなくサンプルの未処理案件の削減に役立つ設計で、常に次の新しい合成麻薬の先手を打つことができます。
カテゴリー Aカテゴリー Bカテゴリー C
構造選択性推定
規制薬物のワーフクロー
お客様のニーズがスループットや感度の最適化であれ、未来のラボを設立するのであれ、コンポーネントからワークフローの全オプションに至るまで、当社のソリューションはお客様の既存の作業工程に統合できるよう設計されています。
ポータブル推定試験
現場の法執行担当者は、どこにいても、ラボと同じ精度が得られます。ラボで実証されたラマン分光法により、麻薬、興奮剤、抑制薬、幻覚剤、および鎮痛剤を容易に同定できます。 
TruNarc™ 携帯型麻薬分析計
  • 1 回の検査で複数の麻薬を同定
  • 使いやすく、ユーザーによる解釈が不要
  • 主要乱用薬物(DOA)、一般的切削剤、前駆体、および新種の合成物質などを測定できる広範囲の分析能力
  • 非破壊・非接触サンプリング
  • 自動データ保存およびレポート作成
フォートウェイン警察は、Thermo Scientific TruNarc 分析計を導入することで、過去に例を見ない薬物同定の機会を司法の場に持ち込みました。フォートウェイン警察の Jonathan Bowers 巡査部長は TruNarc を「これまでのルールを覆すもの」と位置付けており、「何が持ち込まれ、何が売られ、何が買われ、何が押収され、今現在人々は何に依存しているか」に関する情報が即座に得られると評価しています。
その他のリソース
構造スクリーニングと確定分析
Nicolet iS 50
GCMS
GC Orbitrap
QE Focus
分析法FTIR、ラマンガスクロマトグラフィー、質量分析ガスクロマトグラフィー、質量分析質量分析
SWGDRUG カテゴリーA:構造A:構造
B:選択性
A:構造
B:選択性
B:選択性
未知物質プロファイリングおよびレトロスペクティブスクリーニング
サンプル調製最小中程度中程度最小
サンプルスループット低 ~ 中低 ~ 中中 ~ 高
費用$$$$$$$$$
直接注入用アクセサリiTX ATRGC-IRDEP/DIPDART
確定と定量
確定および定量用の検査機器
 Nicolet iS 50トリプル四重極質量分析計Q Exactive Focus 質量分析計
定量
未知物質プロファイリングおよびレトロスペクティブスクリーニング
GC に接続
LC に接続
MS に接続
確定および定量検査用ソフトウェア
 Chromeleon CDS ソフトウェアTraceFinder ソフトウェア
NMR スペクトルライブラリ
SWGDRUG スペクトルライブラリ
mzCloud スペクトルライブラリ
関連する動画
1 つのアプリケーションで UV および MS データを迅速かつ簡単に処理してレポートを作成する方法について説明します。
その他のリソース
ポータブル推定試験
現場の法執行担当者は、どこにいても、ラボと同じ精度が得られます。ラボで実証されたラマン分光法により、麻薬、興奮剤、抑制薬、幻覚剤、および鎮痛剤を容易に同定できます。 
TruNarc™ 携帯型麻薬分析計
  • 1 回の検査で複数の麻薬を同定
  • 使いやすく、ユーザーによる解釈が不要
  • 主要乱用薬物(DOA)、一般的切削剤、前駆体、および新種の合成物質などを測定できる広範囲の分析能力
  • 非破壊・非接触サンプリング
  • 自動データ保存およびレポート作成
フォートウェイン警察は、Thermo Scientific TruNarc 分析計を導入することで、過去に例を見ない薬物同定の機会を司法の場に持ち込みました。フォートウェイン警察の Jonathan Bowers 巡査部長は TruNarc を「これまでのルールを覆すもの」と位置付けており、「何が持ち込まれ、何が売られ、何が買われ、何が押収され、今現在人々は何に依存しているか」に関する情報が即座に得られると評価しています。
その他のリソース
構造スクリーニングと確定分析
Nicolet iS 50
GCMS
GC Orbitrap
QE Focus
分析法FTIR、ラマンガスクロマトグラフィー、質量分析ガスクロマトグラフィー、質量分析質量分析
SWGDRUG カテゴリーA:構造A:構造
B:選択性
A:構造
B:選択性
B:選択性
未知物質プロファイリングおよびレトロスペクティブスクリーニング
サンプル調製最小中程度中程度最小
サンプルスループット低 ~ 中低 ~ 中中 ~ 高
費用$$$$$$$$$
直接注入用アクセサリiTX ATRGC-IRDEP/DIPDART
確定と定量
確定および定量用の検査機器
 Nicolet iS 50トリプル四重極質量分析計Q Exactive Focus 質量分析計
定量
未知物質プロファイリングおよびレトロスペクティブスクリーニング
GC に接続
LC に接続
MS に接続
確定および定量検査用ソフトウェア
 Chromeleon CDS ソフトウェアTraceFinder ソフトウェア
NMR スペクトルライブラリ
SWGDRUG スペクトルライブラリ
mzCloud スペクトルライブラリ
関連する動画
1 つのアプリケーションで UV および MS データを迅速かつ簡単に処理してレポートを作成する方法について説明します。
その他のリソース
関連する動画
GC-IR インターフェースと当社の Thermo Scientific Nicolet フーリエ変換赤外(FTIR)分光分析計を組み合わせることで、高性能かつ簡便な分離と同定が可能になります。そのため有機化合物の混合物サンプルに対する効果的な分析ツールとなっています。卓越した感度を得るには、分離機能 GC を追加する必要があります。
Laboratory of Environmental Hygiene and Forensic Toxicology(LIATF)の Giampietro Frison 博士が GC-MS および HRAM LC-MS を使用して逮捕者の増加にどのように対処しているかをご覧ください。
サポート
  • Unity Lab Services:  専門家サービスチーム、サポートプラン・部品・消耗品のリソースに関する情報、およびその他の機器サービスにアクセスできます。