Search Thermo Fisher Scientific
法執行機関や刑事司法関係者には、結果としてラボで未処理となってしまうほどの大量の薬物証拠が持ち込まれています。新たな合成デザイナードラッグに対抗するには新たな分析技術やより高い分析回転率が必要になり、複数の薬物を正確に同定して見分ける能力も求められます。サーモフィッシャーサイエンティフィックのツールは迅速かつ信頼性の高い強力な分析法を提供し、薬物同定のすべての段階(現場、必要な時、ラボなど)で使用できます。
通常、法医学ラボにおける規制薬物の分析には、推定試験から確認分析まで、さまざまな方法があります。当社は、高速スクリーニングから正確で質の高い確認試験結果まで、ラボ内法医学分析の実施を支援する高感度ソリューションを提供しています。
SWGDRUG の現行ガイドライン(バージョン 7.0、2014 年 8 月 14 日)では、「カテゴリー A 検査を使用する場合は、他の A、B、C カテゴリーを少なくとも 1 件使用すること。カテゴリー A を使用しない場合は、少なくとも 3 件の検証済み技法を使用しなければならず、3 件のうち少なくとも 2 件はカテゴリー B であること」と規定されています。Thermo Scientific はこのような分析ツールの多くを提供しています。
当社のシステムは品質や一貫性を損なうことなくサンプルの未処理案件の削減に役立つ設計で、常に次の新しい合成麻薬の先手を打つことができます。
カテゴリー A | カテゴリー B | カテゴリー C |
構造 | 選択性 | 推定 |
|
お客様のニーズがスループットや感度の最適化であれ、未来のラボを設立するのであれ、コンポーネントからワークフローの全オプションに至るまで、当社のソリューションはお客様の既存の作業工程に統合できるよう設計されています。
現場の法執行担当者は、どこにいても、ラボと同じ精度が得られます。ラボで実証されたラマン分光法により、麻薬、興奮剤、抑制薬、幻覚剤、および鎮痛剤を容易に同定できます。
フォートウェイン警察は、Thermo Scientific TruNarc 分析計を導入することで、過去に例を見ない薬物同定の機会を司法の場に持ち込みました。フォートウェイン警察の Jonathan Bowers 巡査部長は TruNarc を「これまでのルールを覆すもの」と位置付けており、「何が持ち込まれ、何が売られ、何が買われ、何が押収され、今現在人々は何に依存しているか」に関する情報が即座に得られると評価しています。
Nicolet iS 50 | GCMS | GC Orbitrap | QE Focus | |
---|---|---|---|---|
分析法 | FTIR、ラマン | ガスクロマトグラフィー、質量分析 | ガスクロマトグラフィー、質量分析 | 質量分析 |
SWGDRUG カテゴリー | A:構造 | A:構造 B:選択性 | A:構造 B:選択性 | B:選択性 |
未知物質プロファイリングおよびレトロスペクティブスクリーニング | ||||
サンプル調製 | 最小 | 中程度 | 中程度 | 最小 |
サンプルスループット | – | 低 ~ 中 | 低 ~ 中 | 中 ~ 高 |
費用 | $ | $$ | $$$ | $$$ |
直接注入用アクセサリ | iTX ATR、GC-IR | DEP/DIP | – | DART |
Nicolet iS 50 | トリプル四重極質量分析計 | Q Exactive Focus 質量分析計 | |
---|---|---|---|
定量 | |||
未知物質プロファイリングおよびレトロスペクティブスクリーニング | |||
GC に接続 | |||
LC に接続 | |||
MS に接続 |
Chromeleon CDS ソフトウェア | TraceFinder ソフトウェア | |
---|---|---|
NMR スペクトルライブラリ | ||
SWGDRUG スペクトルライブラリ | ||
mzCloud スペクトルライブラリ |
現場の法執行担当者は、どこにいても、ラボと同じ精度が得られます。ラボで実証されたラマン分光法により、麻薬、興奮剤、抑制薬、幻覚剤、および鎮痛剤を容易に同定できます。
フォートウェイン警察は、Thermo Scientific TruNarc 分析計を導入することで、過去に例を見ない薬物同定の機会を司法の場に持ち込みました。フォートウェイン警察の Jonathan Bowers 巡査部長は TruNarc を「これまでのルールを覆すもの」と位置付けており、「何が持ち込まれ、何が売られ、何が買われ、何が押収され、今現在人々は何に依存しているか」に関する情報が即座に得られると評価しています。
Nicolet iS 50 | GCMS | GC Orbitrap | QE Focus | |
---|---|---|---|---|
分析法 | FTIR、ラマン | ガスクロマトグラフィー、質量分析 | ガスクロマトグラフィー、質量分析 | 質量分析 |
SWGDRUG カテゴリー | A:構造 | A:構造 B:選択性 | A:構造 B:選択性 | B:選択性 |
未知物質プロファイリングおよびレトロスペクティブスクリーニング | ||||
サンプル調製 | 最小 | 中程度 | 中程度 | 最小 |
サンプルスループット | – | 低 ~ 中 | 低 ~ 中 | 中 ~ 高 |
費用 | $ | $$ | $$$ | $$$ |
直接注入用アクセサリ | iTX ATR、GC-IR | DEP/DIP | – | DART |
Nicolet iS 50 | トリプル四重極質量分析計 | Q Exactive Focus 質量分析計 | |
---|---|---|---|
定量 | |||
未知物質プロファイリングおよびレトロスペクティブスクリーニング | |||
GC に接続 | |||
LC に接続 | |||
MS に接続 |
Chromeleon CDS ソフトウェア | TraceFinder ソフトウェア | |
---|---|---|
NMR スペクトルライブラリ | ||
SWGDRUG スペクトルライブラリ | ||
mzCloud スペクトルライブラリ |
GC-IR インターフェースと当社の Thermo Scientific Nicolet フーリエ変換赤外(FTIR)分光分析計を組み合わせることで、高性能かつ簡便な分離と同定が可能になります。そのため有機化合物の混合物サンプルに対する効果的な分析ツールとなっています。卓越した感度を得るには、分離機能 GC を追加する必要があります。