グロー放電質量分析計は、固体サンプルの直接分析における新たな標準技術となる、高純度な導体および半導体材料中の微量元素の高スループット測定を可能にするソリューションです。
高純度の金属、合金、半導体、バッテリー材料の包括的な特性評価を可能にするThermo Scientific GD-MSシステムは、高分解能質量分析計に高速なグロー放電イオンソースを搭載しています。高純度な導体および半導体材料の直接分析に適したツールである本システムは、ルーチン分析において固体サンプル中のほぼすべての元素をppb未満のレベルで検出し、定量することができます。
Element GD-MS
Thermo Scientific Element GD Plus GD-MSが変革する、先端的な高純度材料の固体直接分析。高いスループットと非常に低いppbレベルの検出限界を両立させたElement GD Plus GD-MSは、ルーチン分析および研究用途でのバルク金属分析や深さ方向分析において、非常に使いやすく強力なツールです。
製品ページに移動  Element GD-MSのパンフレットをダウンロード
高速フローイオンソース
高速フローイオンソースが、卓越した感度と低い干渉レベルを提供します。また、高速フローイオンソースは、ポンプダウンおよびサンプル取得の時間を短縮することで、サンプルスループットとラボの生産性を劇的に向上させます。 
高分解能
高分解能ICP-MSによる分析はシンプルであり、メソッド開発の明確さや確実さを損なうことなく、先進的なパフォーマンスを発揮することが可能です。Element GD Plus GD-MSによる干渉のない測定では、定量用のシンプルな線形検量線が得られます。3つの固定分解能設定(300、4,000、10,000)の切り替え時間は<1秒であり、最適な条件を確保することでスペクトル干渉を確実に除去します。固定スリット設計により、非常に高い安定性と再現性を保証します。
自動化された検出器切り替え
代表的なアプリケーションとして、マトリックス元素(%)、微量元素(ppm)、超微量元素(ppb)の同時分析が行われています。これを実現するために、検出系はリニアダイナミックレンジが>12桁の完全自動検出器を搭載し、異なる検出モード間の自動クロスキャリブレーションを実装しています。 
大気成分元素に対する低い検出限界
材料中に含まれる炭素、窒素、酸素などの微量気相元素の定量において、従来の燃焼法では2台の分析装置が必要でした。Element GD Plus GD-MSのCNOオプションでは、供給されるアルゴンガス中の微量な水分、二酸化炭素および窒素を吸着する精製ユニットを用いて、アルゴン放電ガスを清浄化します。これにより、炭素、窒素、酸素に対するサブppmの検出限界を達成します。
Element GD Plus GD-MSでのサンプルローディング
分析終了後は、ワンプッシュでグロー放電ソースが開きます。工具は必要ありません。
Element GD Plus GD-MSによる品質評価
Webセミナーで、Element GD Plus GD-MSがどのようにして固体サンプル分析における新たな標準技術となるかをご確認ください。グロー放電イオンソースからのパルス出力は、低いスパッタレートにおいてより効率的なイオン化を可能にします。
グロー放電イオンソースの特性
  • 独自の設計による高い精度と調整可能なスパッタレートは、バルク分析および深さ方向分析に有用
  • 高い感度がもたらす短い分析時間
  • 迅速かつシンプルなサンプル切り替え
  • 多原子干渉は低レベルで極低温冷却は不要
  • フレキシブルなセルにより、平坦なサンプル、粉体ペレット、針状サンプルに対応
  • 迅速な交換が可能なプラグイン式のコーンおよびアノード部品により、サンプルのキャリーオーバーを回避
GD-MS Plus GD Mass Spectrometer Ion Source
適切なGD-MS用アクセサリーを利用することで、困難な元素も分析が容易になります。グロー放電質量分析計用に専用設計されたアクセサリーは、性能、使いやすさ、柔軟性を向上させます。
GD-MS用のアクセサリーと消耗品を見る ›
サブppmを達成するC、N、Oの検出限界
CNOオプションでは、供給されるアルゴンガス中の微量な水分、二酸化炭素および窒素を吸着する精製ユニットを用いて、アルゴン放電ガスを清浄化することにより、C、N、Oのサブppmの検出限界を達成します。
  テクニカルノートを読む ›
アルミナ粉末の分析
高純度アルミナ粉末中の微量金属の高スループット分析をサンプル調製の手間なく可能にする、Element GD Plus µs-Fast-Flowグロー放電質量分析計の機能をご確認ください。
  アプリケーションノートを読む ›
マイクロ秒パルス高速フローGD-MSによるガリウムの分析
Element GD Plus GD-MSは、高速フローグロー放電ソースを備えており、連続またはパルスモードでの動作が可能です。融点が低い試料は、パルスモードで分析することで融解を防ぐことができます。
  ポスターノートを見る ›
ニッケル合金の正確性の高い分析
Element GD Plus GD-MSであればニッケル超合金中の微量金属を高い正確性で検出できます。スパッタレートが連続モードよりも小さいため、スポット間およびスポットごとの優れた精度が保証されます。
  アプリケーションノートを読む ›
*必須項目
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes
Style Sheet for Komodo Tabs