MC-ICP-MSとは?
マルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析計(MC-ICP-MS)は、誘導結合プラズマ源の優れたイオン化能と、磁場セクター型マルチコレクター質量分析計の精密な測定という、両者の特長を兼ね備えています。この質量分析計は、地球科学、核物質防護、環境科学、メタロミクスの分野において、液体および固体サンプルの高精度な同位体比分析を行う非常に強力なテクニックとして利用されています。
当社の秀逸なマルチコレクターテクノロジーをベースに構築されたThermo Scientific Neoma MC-ICP-MSは、高精度同位体比分析のあらゆるメリットを実現しつつ、その制約にとらわれない機能を発揮します。最小限のサンプルからでも、低ノイズ、高感度、柔軟な情報抽出が可能で、簡単かつ迅速に複数のアプリケーションを切り替えることができます。新しいソフトウェアは時間の節約をもたらし、生産性を大幅に向上させます。Neoma MC-ICP-MSは、市場をリードする感度、同位体比測定の精度、および正確性を備えたパフォーマンスを提供します。
Thermo Scientific Neoma MS/MSマルチコレクターICP-MSは、分解能の高さだけでは不十分な同位体システムに対しても、必要なソリューションを提供します。独自のプリセル質量フィルターと専用のコリジョン/リアクションセルを組み合わせたシステムであるため、同位体比分析の実行前に、アイソバリック干渉とマトリックス成分を分離しておくことが可能です。Neoma MS/MS MC-ICP-MSによるノイズ除去は、驚くべき鮮明さを誇るワールドクラスの同位体比データを提供します。
NeomaマルチコレクターICP-MS(英語)
NeomaマルチコレクターICP-MS
NeomaマルチコレクターICP-MS(MC-ICP-MS)は、日常的な同位体分析や未知試料の新たな同位体分析に使用されます。当社のICP-MSシステムは長年培ったマルチコレクター技術を基盤としており、高精度同位体比分析のあらゆるメリットを実現しつつ、その制約にとらわれない機能を発揮します。
詳細を見る ›
Neoma MS/MS MC-ICP-MS(英語)
Neoma MS/MSマルチコレクターICP-MS
Neoma MC-ICP-MSにはThermo Scientific Neoma MS/MS MC-ICP-MSへのアップグレードパスが付属しています。この製品は、独自のプリセル質量フィルターテクノロジーと専用のコリジョン/リアクションセルの組み合わせを採用した最初のMC-ICP-MSです。Neoma MS/MS MC-ICP-MSによるアイソバリック干渉の分離は、レーザーアブレーションMC-ICP-MSを始めとする幅広い分野に新機軸をもたらしています。
詳細を見る ›
ジェットインターフェース
ジェットインターフェース
極微量サンプルの分析を可能にする高い感度
Thermo Scientificのジェットインターフェースは、脱溶媒ネブライザーシステムと組み合わせることにより、標準的な湿式プラズマの10~20倍の高感度を達成します。
 ジェットインターフェースオプションの詳細を見る ›
10<sup>13</sup> Ω増幅器テクノロジー
1013 Ω増幅器テクノロジー
最小限のサンプルサイズで高精度の測定を実現するシグナル対ノイズ比
Thermo Scientific 1013 Ωテクノロジーを採用した増幅器により、最短の応答時間と最低限に抑制されたノイズ/シグナル特性が得られます。
1013 Ω増幅器オプションの詳細を見る ›
超高分解能(XHR)
超高分解能(XHR)
水素化物干渉の除去を可能にする質量分解能
MC-ICP-MS用のThermo Scientific XHRオプションは、水素化物などの化合物による干渉を排除できるように最適化されています。
XHRオプションの詳細を見る ›
逆電圧四重極
逆電圧四重極(RPQ)
微量同位体の正確な定量を可能にするアバンダンス感度の向上
RPQはアバンダンス感度に桁違いの向上をもたらします。RPQを搭載したNeoma MS/MS MC-ICP-MSでは100倍の感度向上も可能です。
 RPQオプションの詳細を見る ›
地球科学、環境科学、原子核科学、メタロミクスなどの分野で先駆的な発見をもたらします。
LA-MC-ICP-MSによるジルコン中ハフニウム同位体のin-situ分析(英語)
LA-MC-ICP-MSによるジルコン中ハフニウム同位体のin-situ分析(英語)
Thermo Scientific Qtegra ISDSソフトウェアを使用し、Neoma MC-ICP-MSにおけるジルコンのLA-MC-ICP-MS分析を劇的に簡易化することのメリットについて説明します。
 アプリケーションノートをダウンロード ›
MC-ICP-MSによるネオジム同位体比分析
高精度なネオジム同位体比測定(英語)
高精度なネオジム同位体比測定は、MC-ICP-MSの重要なアプリケーションの1つです。Neoma MC-ICP-MSの強化された可変検出器アレイを利用しており、関連するすべての干渉の同時モニタリングが可能です。
 アプリケーションノートをダウンロード ›
LA-MC-ICP-MSによる炭酸塩のホウ素同位体比分析(英語)
LA-MC-ICP-MSによる炭酸塩のホウ素同位体比分析(英語)
炭酸塩サンプルのホウ素レーザーアブレーションICP-MS分析において、Neoma MC-ICP-MSとNeoma MS/MS MC-ICP-MSの両方を用いることのメリットについて説明します。
 アプリケーションノートをダウンロード ›
Qtegra ISDS Software for Gas IRMS
Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS)の活用は、操作性に優れた単一のソフトウェアプラットフォームによる装置制御、データ取得、データ処理、レポート生成の管理を可能にし、研究活動の自動化を促進します。このソフトウェアは、MC-ICP-MS、ガスIRMS装置、高分解能IRMS、希ガス質量分析計での利用が可能です。
Qtegra ISDSの詳細を見る ›
*必須項目
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes