Search Thermo Fisher Scientific
表面電離型質量分析(TIMS)は、高精度の同位体情報を取得できるよう設計されています。真空下で1枚ないし複数の金属薄膜リボンに電流を通し、イオン群を生成します。生成されたイオン群は、真空下で加速されて磁気セクターに送られ、そこで各イオンのm/z比に応じて分離されたものが、検出システムに導かれます。これら個々のイオンビームに対応する信号を比較することで、精度の高い同位体比が得られます。
当社の最新世代の表面電離型質量分析は、可変マルチコレクター装置で培われてきた40年以上の経験をベースとし、そこに1013 Ωのフィードバック抵抗を装備した増幅器などの革新的な機能と、熱イオン化源、バリアブルマルチコレクターシステム、デュアル逆電圧四重極(RPQ)、コンパクト二次電子倍増管といった現場で実証済みのテクノロジーを組み合わせて構成されています。当社の提供する柔軟で包括的なマルチコレクターパッケージは、アプリケーションごとに、デュアル検出器(ファラデー/電子増倍管)、マルチイオンカウンター、RPQなどの最適な構成が行えます。こうした柔軟性を高めているのが1013 Ω増幅器であり、ファラデーカップでの微量イオンビームの定量化を可能にしています。
他の同位体比テクニックと比較して、TIMSにはいくつかの大きなメリットがあります。
地質年代学では、閉鎖系での放射性崩壊を利用して、特定の地質学的事象が生じた年代を特定します。地球系の地質年代学および放射性トレーサー研究における一般的なTIMSアプリケーションでは、次のものが利用されています。
|
|
|
宇宙化学システムにおける同位体組成測定の多くは、太陽系の進化を規定する核合成プロセスのトレーサー測定として行われています。これには、上記のシステムの測定以外に、主として隕石で行われるような短寿命放射性核種の崩壊測定も含まれます。宇宙化学分野においてTIMSの対象となるシステムには次のものがあります。
|
|
トレーサー研究では、天然に存在する同位体の増加状態を利用して、地球化学的なシステムやリザーバーの相互作用の評価を行います。非放射性(安定)同位体比は通常、交換プロセスの特性評価、リザーバー相互作用の追跡、生物および動的プロセスの評価に使用されます(B、Ca、Cr、Mo、Srなど)。
核物質の同位体組成の信頼性に優れた分析は、核物質防護および核鑑識に重要な情報を提供します。核関連のシステムには次のようなものがあります。
地質年代学では、閉鎖系での放射性崩壊を利用して、特定の地質学的事象が生じた年代を特定します。地球系の地質年代学および放射性トレーサー研究における一般的なTIMSアプリケーションでは、次のものが利用されています。
|
|
|
宇宙化学システムにおける同位体組成測定の多くは、太陽系の進化を規定する核合成プロセスのトレーサー測定として行われています。これには、上記のシステムの測定以外に、主として隕石で行われるような短寿命放射性核種の崩壊測定も含まれます。宇宙化学分野においてTIMSの対象となるシステムには次のものがあります。
|
|
トレーサー研究では、天然に存在する同位体の増加状態を利用して、地球化学的なシステムやリザーバーの相互作用の評価を行います。非放射性(安定)同位体比は通常、交換プロセスの特性評価、リザーバー相互作用の追跡、生物および動的プロセスの評価に使用されます(B、Ca、Cr、Mo、Srなど)。
核物質の同位体組成の信頼性に優れた分析は、核物質防護および核鑑識に重要な情報を提供します。核関連のシステムには次のようなものがあります。
Thermo Scientific Triton XT表面電離型質量分析計は、サンプルの高精度な同位体比測定を実現します。Tritonシリーズの装置で確立され現場での実証を経たテクノロジーと、同位体比分析用に開発された最新テクノロジーが統合された製品です。
1013 Ω増幅器テクノロジーは、同位体比質量分析計に速度、感度、精度の向上をもたらします。オンラインタウ補正により強化された1013 Ω増幅器テクノロジーの操作性は、ファラデーカップ増幅器に匹敵します。
アバンダンス感度の向上は、質量テーリングによるバイアスのない微量同位体の正確な定量を可能にします。
最低強度のイオンビームでの同時検出に対応しています。この装置では特定アプリケーション用にカスタマイズされた各種マルチイオン計数パッケージを使用できます。
*必須項目