IRMSとは?
同位体比質量分析(IRMS)では、天然および合成サンプルについての調査を、同位体比に基づいて実施します。物質の同位体比は、その由来と起源だけでなく、物質としての寿命の中で遭遇するプロセスによっても大きな影響を受けます。IRMSは地球科学の分野において、地球の歴史を理解する地質学的な目的で広く使用されていますが、食品真正性、法医学、医学研究、アンチドーピング検査にも利用されています。
当社は、同位体比質量分析計の包括的なポートフォリオを提供しています。最先端の分析装置の構築、ポートフォリオ全体の頻繁なイノベーション、持続可能な未来に対する取り組みという、70年以上の経験に裏打ちされた当社の同位体比質量分析計は、分析ニーズに最適な選択肢となっています。
ガス同位体比質量分析
ガス同位体比質量分析
極めて高い精度と感度で同位体特性を測定でき、物質の履歴や起源に関する固有の情報を提供します。
ガスIRMSの詳細を見る ›
誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)
誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)
サンプル調製を行うことなく、微量レベルの多元素を正確かつ確実に定量分析できます。
ICP-MSの詳細を見る ›
表面電離型質量分析
表面電離型質量分析(TIMS)
表面電離型質量分析は、金属元素システムから高精度の同位体情報の取得を可能にします。
TIMSの詳細を見る ›
希ガス質量分析
希ガス質量分析
地質年代学、年代測定、熱年代学などの分野で信頼できる分析結果を得るために、当社の希ガス質量分析計のポートフォリオからお選びください。
希ガスMSの詳細を見る ›
超高分解能(XHR)オプション
超高分解能(XHR)オプション
水素化物の干渉は、効果的に解消するのがきわめて困難です。これらの干渉は、ケイ素、マグネシウム、塩素、カリウムなどの元素の高精度同位体比測定に影響を与える可能性があります。XHRオプションは、水素化物などの化合物による干渉を解消できるように最適化されています。
詳細を見る ›
10<sup>13</sup>増幅器テクノロジー
1013増幅器テクノロジーがもたらす精度の向上
サンプル量が足かせになっていませんか?微小なイオンビームでの分析は頻出する課題の1つです。このような研究の分析精度は、使用する質量分析計の検出システムに依存します。当社の新しい抵抗設計の1013 Ω増幅器を備えた分析装置は、迅速な応答時間と極めて低いノイズ/信号特性を実現します。
詳細を見る ›
Qtegra ISDS Software for Gas IRMS
Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS)の活用は、操作性に優れた単一のソフトウェアプラットフォームによる装置制御、データ取得、データ処理、レポート生成の管理を可能にし、研究活動の自動化を促進します。このソフトウェアは、ガスIRMS機器、高分解能IRMS、希ガス質量分析計での利用が可能です。
Qtegra ISDSの詳細を見る ›
同位体フィンガープリント
同位体フィンガープリント
食品真正性の調査と完全性の追跡、環境分析、法医学、石油化学に対応します。
同位体フィンガープリントの詳細を見る ›
科学研究
科学研究
同位体を利用して、生物学的、化学的、地質学的なプロセスについての重要な情報を提供します。
科学研究の詳細を見る ›
*必須項目
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes