Search Thermo Fisher Scientific
生物サンプルの脂質の比較定量および正確な同定には、網羅的なデータベースを備えた高度なソフトウェアが必要です。Thermo Scientific LipidSearchソフトウェアを使用すれば、脂質を自動的に同定し、データセット全体をサンプルグループ間の統計学的差異を記載した一つの簡潔なレポートにまとめることができます。
自動的な脂質同定 | データベース対応範囲の広さ |
---|---|
本製品のピーク検出アルゴリズムは、Thermo Scientific Orbitrap ID-XおよびFusionトライブリッド質量分析計を使用してCID/HCDフラグメンテーションから得られる情報とMS2/MS3スペクトルを組み合わせるなど、LCデータに依存的なMS/MS用に設計された独自のアルゴリズムです。プロダクトイオンサーチおよびアノテーションアライメントアルゴリズムは非標的脂質同定用に最適化されています。 | LipidSearchソフトウェアデータベースは3種以上の分子脂質種(96のサブクラス)およびそこから推測されるフラグメントイオンを収載し、細胞、ヒト血漿、昆虫幼虫、植物、種子油、組織および酵母などさまざまなサンプルタイプを非常に幅広く網羅しています。 |
LipidSearchソフトウェアの無料トライアルを最大限活用できるようにお手伝いいたします。使用法についてのご質問がある場合や担当者からの連絡をご希望の場合は、当社にお問い合わせください。