Multi-Omics Data Analysis
データから有益な知見を獲得
オミクス(プロテオミクス、メタボロミクス、リピドミクス、グリコミクス)実験には、数百、数千の分子を高い信頼性で分析するための高性能な機器およびソフトウェアプラットフォームが必要です。サーモフィッシャーサイエンティフィックは正確さと生産性を重視したソフトウェアツールをそろえ、お客様のラボラトリーにおけるデータ解析の目標達成をお手伝いします。
お問い合わせ
メタボロミクスコミュニティに参加  プロテオミクスコミュニティに参加
どの種類のソフトウェアにご興味がおありですか?
データ取得
お客様のデータには情報、知識、そして価値があります。こうした価値ある知見を獲得するには、できる限り最高品質のデータを取得する必要があります。
機器制御ソフトウェアアプリケーションであるTune and Method EditorをThermo Scientificの質量分析計で使用すると、高品質なデータが得られます。データ取得の進歩に関する より詳細な情報はこちらをご覧ください。
低分子解析
既知だとわかっている化合物、存在はわかっているが未知の化合物、そしてまったくの未知の化合物を同定するとともに化合物の構造情報を取得し、生物学的経路を同定します。Thermo Scientificのソフトウェアパッケージを使用して、高品質ライブラリとキュレーション済みのMSおよびMSnスペクトルにアクセスし、低分子解析の課題を解決しましょう。
Mass Frontierスペクトル分析ソフトウェア
Thermo Scientific Mass Frontierスペクトル分析ソフトウェアはThermo Scientific LCおよびGC質量分析計の質量分析データの管理の簡便化、評価および解釈に役立ちます。
以下のワークフローで推奨:
詳細を見る  無料トライアルをダウンロード
未知化合物の解析
非常によくキュレーションされたマススペクトルフラグメンテーションライブラリであるmzCloudにより、未知低分子同定プロセスを効率化できます。ヒットする検索結果がなくてもmzLogicを用いて候補化合物のランク付けを行えば、部分構造の一致から推定的同定が可能です。
mzCloudマススペクトルライブラリ
この公開された幅広い高分解能MSおよび多段階MSnスペクトルライブラリは、多様な低分子化合物を広範にわたって網羅しているため、強力で信頼性の高い未知化合物同定を行えます。
mzCloudは、Compound Discovererおよび Mass Frontierスペクトル分析ソフトウェアパッケージを用いた標的スクリーニングと研究のいずれのワークフローにもおすすめです。
詳細を見る
mzLogicデータ分析アルゴリズム
一致する化合物がスペクトルライブラリで見つからない場合は、スペクトルライブラリの類似性と部分構造情報を組み合わせたまったく新しい方法で検索できます。mzLogicアルゴリズムはリアルワールドのフラグメンテーション情報を活用して自動的に候補化合物をランク付けし、実際の未知化合物としてもっとも可能性が高い候補を提示します。
以下のワークフローで推奨:
詳細を見る
タンパク質分析ソフトウェア
Thermo Scientificのタンパク質分析ソフトウェアを使用して、タンパク質の特性評価および定量を行い、未知タンパク質およびプロテオフォームを同定しましょう。
Proteome Discovererソフトウェア
Thermo Scientific Proteome Discovererソフトウェアは複雑な生物サンプル中のタンパク質の同定および定量に役立ちます。
以下のワークフローで推奨:
詳細を見る  無料トライアルをダウンロード
BioPharma Finderソフトウェア
タンパク質のスクリーニング、同定、および特性評価をより高い生産性と信頼性で行うことができます。自動トップダウンワークフローを用いてアミノ酸配列の確認、翻訳後修飾(PTM)の同定または修飾部位の特定を行います。インタクトタンパク質からペプチドマッピングおよびmulti-attribute monitoring(MAM)まで、BioPharma Finderソフトウェアは、これまでにないレベルで生物製剤の解明に役立ちます。
以下のワークフローで推奨:
詳細を見る  無料トライアルをダウンロード
ProSightPCソフトウェア
Thermo Scientific ProsightPCソフトウェアは、インタクトタンパク質とペプチド両方の同定および特性評価を行うオールラウンドなツールで、ミドルダウンおよびボトムアップ分析に役立つよう開発されてきました。
以下のワークフローで推奨:
  • トップダウンタンパク質のMS/MS同定
  • 未知PTMの解明
  • タンパク質データベースのキュレーション
詳細を見る  無料トライアルをダウンロード
脂質分析ソフトウェア
Thermo Scientificの脂質分析用ソフトウェアを用いて、サンプル中の脂質の同定および定量を行うことにより、細胞生理学および病理学の理解が深まります。
Lipid Searchソフトウェア
リピドミクスは、細胞生理学および細胞病理学の理解に重要で、疾病表現型分析における脂質プロファイリングはトランスレーショナルリサーチで急速に成長している分野です。LC/MSは、細胞脂質の同定および定量のための強力な技術です。
以下のワークフローで推奨:
詳細を見る  無料トライアルをダウンロード
データ取得
お客様のデータには情報、知識、そして価値があります。こうした価値ある知見を獲得するには、できる限り最高品質のデータを取得する必要があります。
機器制御ソフトウェアアプリケーションであるTune and Method EditorをThermo Scientificの質量分析計で使用すると、高品質なデータが得られます。データ取得の進歩に関する より詳細な情報はこちらをご覧ください。
低分子解析
既知だとわかっている化合物、存在はわかっているが未知の化合物、そしてまったくの未知の化合物を同定するとともに化合物の構造情報を取得し、生物学的経路を同定します。Thermo Scientificのソフトウェアパッケージを使用して、高品質ライブラリとキュレーション済みのMSおよびMSnスペクトルにアクセスし、低分子解析の課題を解決しましょう。
Mass Frontierスペクトル分析ソフトウェア
Thermo Scientific Mass Frontierスペクトル分析ソフトウェアはThermo Scientific LCおよびGC質量分析計の質量分析データの管理の簡便化、評価および解釈に役立ちます。
以下のワークフローで推奨:
詳細を見る  無料トライアルをダウンロード
未知化合物の解析
非常によくキュレーションされたマススペクトルフラグメンテーションライブラリであるmzCloudにより、未知低分子同定プロセスを効率化できます。ヒットする検索結果がなくてもmzLogicを用いて候補化合物のランク付けを行えば、部分構造の一致から推定的同定が可能です。
mzCloudマススペクトルライブラリ
この公開された幅広い高分解能MSおよび多段階MSnスペクトルライブラリは、多様な低分子化合物を広範にわたって網羅しているため、強力で信頼性の高い未知化合物同定を行えます。
mzCloudは、Compound Discovererおよび Mass Frontierスペクトル分析ソフトウェアパッケージを用いた標的スクリーニングと研究のいずれのワークフローにもおすすめです。
詳細を見る
mzLogicデータ分析アルゴリズム
一致する化合物がスペクトルライブラリで見つからない場合は、スペクトルライブラリの類似性と部分構造情報を組み合わせたまったく新しい方法で検索できます。mzLogicアルゴリズムはリアルワールドのフラグメンテーション情報を活用して自動的に候補化合物をランク付けし、実際の未知化合物としてもっとも可能性が高い候補を提示します。
以下のワークフローで推奨:
詳細を見る
タンパク質分析ソフトウェア
Thermo Scientificのタンパク質分析ソフトウェアを使用して、タンパク質の特性評価および定量を行い、未知タンパク質およびプロテオフォームを同定しましょう。
Proteome Discovererソフトウェア
Thermo Scientific Proteome Discovererソフトウェアは複雑な生物サンプル中のタンパク質の同定および定量に役立ちます。
以下のワークフローで推奨:
詳細を見る  無料トライアルをダウンロード
BioPharma Finderソフトウェア
タンパク質のスクリーニング、同定、および特性評価をより高い生産性と信頼性で行うことができます。自動トップダウンワークフローを用いてアミノ酸配列の確認、翻訳後修飾(PTM)の同定または修飾部位の特定を行います。インタクトタンパク質からペプチドマッピングおよびmulti-attribute monitoring(MAM)まで、BioPharma Finderソフトウェアは、これまでにないレベルで生物製剤の解明に役立ちます。
以下のワークフローで推奨:
詳細を見る  無料トライアルをダウンロード
ProSightPCソフトウェア
Thermo Scientific ProsightPCソフトウェアは、インタクトタンパク質とペプチド両方の同定および特性評価を行うオールラウンドなツールで、ミドルダウンおよびボトムアップ分析に役立つよう開発されてきました。
以下のワークフローで推奨:
  • トップダウンタンパク質のMS/MS同定
  • 未知PTMの解明
  • タンパク質データベースのキュレーション
詳細を見る  無料トライアルをダウンロード
脂質分析ソフトウェア
Thermo Scientificの脂質分析用ソフトウェアを用いて、サンプル中の脂質の同定および定量を行うことにより、細胞生理学および病理学の理解が深まります。
Lipid Searchソフトウェア
リピドミクスは、細胞生理学および細胞病理学の理解に重要で、疾病表現型分析における脂質プロファイリングはトランスレーショナルリサーチで急速に成長している分野です。LC/MSは、細胞脂質の同定および定量のための強力な技術です。
以下のワークフローで推奨:
詳細を見る  無料トライアルをダウンロード