Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Xcaliburソフトウェアを使用すれば、さまざまなThermo Scientific LC-MSシステムおよび関連機器のデータを高い信頼性で管理、取得、照合できます。
Xcaliburソフトウェアは、簡便なシステムセットアップ、データ取得、詳細なデータ照合およびレポート作成ツールを備え、アプリケーションに合わせたその他の幅広いThermo Scientificソフトウェアやクラウドベースツールにシームレスに統合できる、強力で使いやすいLC-MS用プラットフォームです。
インストール済みアプリケーションすべてに対応する包括的なツールセットとランディングページ | 状況に合わせたデータレビューと定量が可能 | クラウドベースツールに統合して生産性を向上 |
---|---|---|
Xcaliburソフトウェアのホームページは、すべてのインストール済みアプリケーションの管理に便利で、装置制御、メソッド開発、データ取得およびレビューも行いやすいため、ワークフローを迅速かつ容易に進めることができます。 | 元素組成、クロマトグラフの描写、スペクトル表示、ライブラリ検索などのデータを照合する必要があるとき、Xcaliburソフトウェアに搭載されたFreeStyleおよびQuan Browserアプリケーションによって、データから知見を得ることができます。 | Xcaliburソフトウェアのランディングページはアプリケーションにアクセスできる設定変更可能なポータルとして役立つだけでなく、アプリケーションの更新情報を受け取ることができるため、最新バージョンのソフトウェアを使用できます。Almanacウェブベースモニタリングなどのクラウドベースアプリケーションにより遠隔でシステムをモニタリングできるため、生産性が向上します。 |
カスタマイズ可能なランディングページ(またはロードマップビュー)により、Xcaliburソフトウェアに搭載されたソフトウェアからアプリケーションに合わせたソフトウェアパッケージまで、インストール済みのアプリケーションすべてに簡単にアクセスできます。
インストール済みアプリケーションの新バージョンが出たときに通知されるだけでなく、 XApp Storeにアクセスして最新アプリケーションに関する詳細情報を取得できます。これらの多くは60日間の無料トライアルを実施しています。
MSをウェブまたはスマートフォンからモニタリングできるAlmanacなどのクラウドベースアプリケーションのホストにはロードマップビューからアクセスできます。
分析デザインにかかわらず、高品質データを取得するための質量分析計セットアップを簡単に行えます。Method Editorを使用すれば、必要なパラメーターを管理しながらお客様のデータ取得要件を満たす取得メソッドを迅速かつ簡単に作成できます。
質量分析計の最新モデルには、アプリケーション領域に合わせた、多数の設定済みメソッドテンプレートが用意されています。これらのメソッドを使用すれば、どんな経験値のユーザーでも、知りたい情報に関するデータを取得できます。また、より迅速なメソッド開発のためにこのテンプレートから開発を始めることもできます。各メソッドにすべての機器のパラメーターおよびデータ取得に必要なパラメーターが組み込まれているため、セットアップの複雑さを低減します。
データを定性的に照合する際、最新の視覚化ツールによってすぐに疑問が解決します。
Xcaliburソフトウェアに搭載されているFreeStyleアプリケーションでは、単純なクロマトグラフィー検出と照合から、スペクトルライブラリ検索、スペクトルデコンボリューションまたは診断プロットまでさまざまなデータを扱えます。
少数の標的化合物について迅速に定量する場合は、Xcaliburソフトウェアに搭載されたQuan Browserを使用すれば、迅速に構成因子のピークを同定し、積分基準を決定して、検量線、積分および結果を表示することができます。
Xcaliburソフトウェアなら、定量シーケンスを処理しながら、処理パラメーターの編集、データ報告および定量情報への迅速なアクセスが可能です。
FreeStyleは、あらゆる質量分析データ(.rawまたは.sld形式)について定性分析をわかりやすく視覚化して行うことができ、クロマトグラフィー結果およびスペクトルの表示、クロマトグラフィーピークの積分、スペクトルライブラリの検索、質量スペクトルのシミュレーション、バックグラウンドスペクトルの低減、スキャンフィルターの適用、プロットへの文字や図表などのアノテーション、レイアウト作成および保存、データ取得中のさまざまな機器パラメーターステータスの表示を行うことができます。
親しみやすいインターフェースを備え、データに含まれる情報にアクセスするためのツールをすぐに使用できます。HRAMデータインテリジェンスとは、データを取得するために使用したMSシステムの質量精度にしたがって、データを表示することです。
データを視覚化する場合、表示するプロット数に精銀がなく、スペクトルからの迅速なプロット作成、スペクトルへの構造、テキスト、図表のアノテーション付与、ステータスパラメーターの傾向/診断プロットおよびスキャンヘッダーエントリーを活用できます;複数のウィンドウを表示/結合/非表示にしたり、複数のモニターに分けて表示したりと、データを最大限活用できます。
複雑なデータセットでも非常に見やすいマップビューを作成、カスタマイズでき、プロットやデータの表示の調整も簡単です。このような表示を活用して見やすいレポートを作成し、より知見を深めることができます。
Thermo Scientific BioPharma Finderソフトウェアに搭載されたXtractのコンボルーションアルゴリズムを用いて、高分解能タンパク質質量スペクトルデータのデコンボリューションを行い、荷電状態エンベロープ内に存在するタンパク質のインタクト質量およびデコンボリューションした単一の質量スペクトルを取得できます。
すぐに結果を知りたいとき、標的化合物の数が少なければ、Xcaliburソフトウェアに搭載されているQuan Browserによってサンプルセット内の分析物濃度を測定できます。
双方向性の処理パラメーター編集機能により、構成要素のピーク同定、積分条件、ならびに定量標準サンプル、標準サンプル、QCサンプル、ブランクおよび未知化合物の検量線を確認または修正できます。
より大規模な定量研究には、ハイスループット分析向けのThermo Scientific TraceFinderソフトウェアまたはコンプライアンス対応ツールが必要な規制下バイオアナリシスなどの規制下の研究向けThermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)ソフトウェアをおすすめします。
Xcaliburソフトウェアに搭載されたQuan Browserでは、検量線やピーク積分作成に使用するデータを確認できる場所に、結果表示を組み込むことができます。ブラケットシーケンスを含む定量シーケンスを処理することができ、どの処理パラメーターも結果に合わせて編集し、必要に応じて更新できます。