Search Thermo Fisher Scientific
ノンターゲットメタボロミクスでは、予備的知識は必要なく、複数サンプル中(複雑であることが多い)における全代謝物の相対的な存在量を比較します。 分離技術と高分解能精密質量(HR/AM) Orbitrap MS のいずれも、高い再現性および感度を備え、親水性代謝物から疎水性代謝物まで広いダイナミックレンジにある化合物を幅広く測定できる必要があります。
Thermo Scientific メタボロミクスソフトウェアは豊富な HR/AM Orbitrap データを利用して、巨大なデータセットを解析意義のあるデータへ変換します。
非ターゲット、セミターゲットからターゲットメタボロミクス研究まで、さまざまなアプリケーションにわたる小規模から大規模の研究から貴重な定量的洞察を取得します。 最適化された方法により、Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 質量分析計は、操作の単純さでサンプルの迅速なターンアラウンドを結果にもたらします。 クラス最高のパフォーマンスとThermo Scientific AcquireXインテリジェントデータ取得により、すべてコンパクトな設置面積で確実な結果を迅速に得ることができるため、日常の多様性を超えることができます。
最も複雑な化合物と生物学的システムに関する最大の洞察を取得します。 化学物質の多様性に対処するための実験的多様性を提供する新しいイノベーション、より意味のあるデータを収集するための組み込みのAcquireXインテリジェントデータ取得戦略、および構造解明のためのMSnにより、Thermo Scientific Orbitrap IQ-X Tribrid 質量分析計は、非標的メタボロミクスを再定義し、 あなたが今日の発見を超えてあなたの科学を推進することができるように、本当の生物学的結果。 Orbitrap IQ-X Tribrid MSは、リアルタイムライブラリ検索と拡張されたAcquireXワークフローを備えたインテリジェントMSnを利用して、比類のない小分子の洞察を提供します。
GC-MS は再現性のある分子フラグメンテーションパターンを示すため、代謝物同定に必要不可欠なツールとなっています。 精密質量の電子イオン化(EI)フラグメントパターンもまた、利用可能な幅広いスペクトルライブラリとのマッチングに適しています。
メタボロミクスデータの分析は成分の抽出、定量、統計解析、化合物同定、生物学的解釈で構成されています。 Thermo Scientific Compound Discoverer 低分子同定ソフトウェアは大きく複雑な生物学的データを有用な知見に転換するという課題に取り組みます。 強力な可視化ツールと組み合わせることで、本ソフトウェアは重要な差異を迅速に検出、特定できます。
メタボロミクス研究において、代謝物同定は圧倒的に困難なステップです。mzCloud ライブラリは最先端のオンライン質量スペクトルデータベースす。 新たな第 3 世代のスペクトル相関アルゴリズムを用いて、HR/AM スペクトルデータを自由に検索できます。