Search Thermo Fisher Scientific
ノンターゲットメタボロミクス分析、あるいは文献での仮説に基づいて同定されたバイオマーカーは、一般的に大きなサンプルセットから絞り込んだ数の化合物を定量することで検証およびバリデーションを行います。
極めて高い選択性と確証があるデータを得るためには、HR/AM Orbitrap 質量分析は推定バイオマーカーの検証に最適な技術です。 さらにハイスループット定量では、TSQ トリプル四重極質量分析計が最適なソリューションです。
ターゲットメタボロミクスを用いると、特定の代謝物を定量できる可能性があります。 AbsoluteIDQ® p400 HR キットは、 Thermo Scientific の高分解能精密質量(HR/AM) Orbitrap MS 用に開発された、幅広い代謝・脂質プロファイリングのための標準化されたソリューションです。 数百の代謝物を対象とし、定量性、再現性、高いスループットを実現します。 本キットを用いることで、複数の種に由来するさまざまな生物マトリクスを分析できます。
サンプルを MetIDQ™ ソフトウェアに登録します(キットに不可欠なステップ)。 テストミックスを試行してシステムの状態を確認します。
サンプルと試薬をピペットでキットのプレートに載せます。
アミノ酸と生体アミンを誘導体化して分析の信頼性を確保します。
代謝物を有機バッファーで抽出し、2 段階で希釈して、質量分析に供します。
Orbitrap 装置に特徴的な HR/AM は、以下の特徴により分析を補完します。
MetIDQ™ は、FIA-MS および LC-MS のプロセス全体、すなわちプロジェクトやサンプルの管理からプレートのレイアウト、作業リストの作成、テクニカルバリデーション、統計解析に至るまでを高度に自動化し、メタボロミクスプロジェクトのデータ処理を標準化します。 MetIDQ はすべての AbsoluteIDQ® キットで不可欠です。
サンプルを MetIDQ™ ソフトウェアに登録します(キットに不可欠なステップ)。 テストミックスを試行してシステムの状態を確認します。
サンプルと試薬をピペットでキットのプレートに載せます。
アミノ酸と生体アミンを誘導体化して分析の信頼性を確保します。
代謝物を有機バッファーで抽出し、2 段階で希釈して、質量分析に供します。
Orbitrap 装置に特徴的な HR/AM は、以下の特徴により分析を補完します。
MetIDQ™ は、FIA-MS および LC-MS のプロセス全体、すなわちプロジェクトやサンプルの管理からプレートのレイアウト、作業リストの作成、テクニカルバリデーション、統計解析に至るまでを高度に自動化し、メタボロミクスプロジェクトのデータ処理を標準化します。 MetIDQ はすべての AbsoluteIDQ® キットで不可欠です。