Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific シングル四重極質量分析(MS)により、さらに自信が持て、ラボの将来に投資できます。MS は分析に対して質量と電荷数の比(m/z)を使用して感度と選択性を付与し、サンプルへの詳細な洞察を提供したり、共溶離ピークなどの困難な分離を解決します。当社のシングル四重極 MS システムは堅牢性と簡便性の新しいスタンダードを既定します。これらは、お客様がご使用中の HPLC または UHPLC システムへシームレスに統合しながら、信頼できる日常のルーチン分析を実現するよう設計されています。
シングル四重極質量分析計は四重極質量分析計を 1 つ含んでいます。四重極質量分析計は質量フィルターとして働き、ユーザーは、(シングルイオンモニタリングなど)検出したい特定の m/z (すなわち 1 つの分析種) 、または(フルスキャンモニタリングなど)m/z の範囲を選択できます。
ISQ EM 広い測定質量範囲とHESI および HESI/APCI による柔軟な LC-MS 分析 | ISQ EC 低分子用に最適化されたルーチン IC-MS および LC-MS 分析用 | ||
---|---|---|---|
性能 | アプリケーション | 液体クロマトグラフィー | イオンクロマトグラフィーおよび液体クロマトグラフィー |
質量範囲 | m/z10 ~ 2000 | m/z10 ~ 1250 | |
サポートされるモード | フルスキャン/SIM | フルスキャン/SIM | |
質量分解能 | ユニット分解能(≤ 1.0 Da) | ユニット分解能(≤ 1.0 Da) | |
質量精度 | < ± 0.1 Da | < ± 0.1 Da | |
最高スキャン速度 | 最高 20000 Da/s | 最高 20000 Da/s | |
安定性 | 48 時間以上にわたり < 0.1 Da | 48 時間以上にわたり < 0.1 Da | |
イオン源の詳細 | タイプ | HESI および HESI/APCI | HESI |
最高流速 | 2 mL/分 | 2 mL/分 |
シングル四重極質量分析計は四重極質量分析計を 1 つ含んでいます。四重極質量分析計は質量フィルターとして働き、ユーザーは、(シングルイオンモニタリングなど)検出したい特定の m/z (すなわち 1 つの分析種) 、または(フルスキャンモニタリングなど)m/z の範囲を選択できます。
ISQ EM 広い測定質量範囲とHESI および HESI/APCI による柔軟な LC-MS 分析 | ISQ EC 低分子用に最適化されたルーチン IC-MS および LC-MS 分析用 | ||
---|---|---|---|
性能 | アプリケーション | 液体クロマトグラフィー | イオンクロマトグラフィーおよび液体クロマトグラフィー |
質量範囲 | m/z10 ~ 2000 | m/z10 ~ 1250 | |
サポートされるモード | フルスキャン/SIM | フルスキャン/SIM | |
質量分解能 | ユニット分解能(≤ 1.0 Da) | ユニット分解能(≤ 1.0 Da) | |
質量精度 | < ± 0.1 Da | < ± 0.1 Da | |
最高スキャン速度 | 最高 20000 Da/s | 最高 20000 Da/s | |
安定性 | 48 時間以上にわたり < 0.1 Da | 48 時間以上にわたり < 0.1 Da | |
イオン源の詳細 | タイプ | HESI および HESI/APCI | HESI |
最高流速 | 2 mL/分 | 2 mL/分 |
使いやすい Thermo Scientific ISQ EM シングル四重極質量分析計は、拡張した測定質量範囲により柔軟な LC-MS 分析を可能にするため低分子から高分子までを検出でき、オプションの HESI またはデュアル HESI/APCI イオン化プローブにより極性および非極性の化合物をターゲットにできます。
Thermo Scientific ISQ EC シングル四重極質量分析計は、初心者でも専門家でも同様にルーチン MS を可能にし、単純マトリックスでも複雑なマトリックスでも、高感度で小分子を検出することにより、分析の確実性を向上させます。