化粧品およびパーソナルケア製品向け押出し混練ソリューション
カラーコスメは急成長しているマーケットで、革新的な新製品を迅速に開発できれば強力なアドバンテージとなります。そこで大きな違いをもたらすのが、連続プロセスを可能にするツールです。
連続製造用の二軸スクリューエクストルーダーは、パウダーおよび半固体形状のマスカラ、アイライナー、およびアイシャドウの開発時間を大幅に短縮するのに役立ちます。製造の準備が整えば、連続製造装置はバッチ間変動のリスクも排除します。
連続製造用の二軸スクリューエクストルーダーは、ルースパウダーや圧縮製品などの多くのアプリケーションで優れた混合およびコンパウンディング性能を提供します。このエクストルーダーはわずか一つのプロセスステップで、複数の粉末および液体原材料の均一な混合を容易にします。プロセス温度を広範囲かつ異なる温度域でコントロールできるため、プロセス中の混合物全体の粘度コントロールに役立ちます。
化粧品およびパーソナルケア製品の押出し混練用関連装置
Pharma 11 Parallel Twin-Screw Extruder
Pharma 16 Twin-Screw Extruder
Pharma 24 Hot Melt Extruder
Twin-screws
混合プロセスを容易に構成し、規制要件を遵守
個別の構成可能なスクリューエレメントは、混合ゾーンとそれに続く休止ゾーンを交互に配置することで、混合特性をプロセスに応じて設計するのに役立ちます。たとえば、単一のプロセス内で、激しい混合により一つの成分の塊を分散させ、その後のプロセス段階でパールなどをやさしく混合することが可能です。
当社の二軸スクリューエクストルーダーは GMP に完全に準拠しており、さまざまな規制要件を満たすサポートが準備されています。すべてのプロセスパラメータは電子的に記録され、文書化および規制当局への提出用に使用可能です。ベンチトップ型および製造規模用装置をご用意していますので、開発および製造プロセスのあらゆる要件を満たします。 
当社のエクストルーダー製品を見る ›
Pharma 16 detail
Thermo Scientific Pharma 16 二軸スクリューエクストルーダーを使用して、化粧品の調合を迅速に開発し、連続プロセスメソッドを導入できます。高価な材料使用量を最小限に抑えながら、プロセス開発のパラメーターを少ない労力かつバッチプロセスよりも短時間で最適化でき、大型の Thermo Scientific エクストルーダーに容易にスケールアップすることもできます。 
Pharma 11 Twin-Screw Extruder
Thermo Scientific Pharma 11 二軸スクリューエクストルーダーで、マテリアル効率と生産効率に優れた押出し混練を実現できます。高価な材料は少量しか必要ありません。連続生産が可能なこの二軸スクリューエクストルーダーは、パウダーおよび半固体形状のアイメイク製品の開発時間を短縮するのに役立ちます。
カラーコスメ – より迅速に、より高い品質で、より多くの利益を実現!
アイシャドウ。マスカラ。チーク。消費者はメイクアップ用の最新カラーに敏感です。そのため、新製品をより迅速かつ効率的に開発できれば利益が得られます。連続プロセスにおいて二軸スクリューエクストルーダーによる混合がどのようにして開発手順を減らし、より均一で一貫性のある最終製品を製造するかをご覧ください。
アプリケーションノートを読む
Color cosmetics