Search Thermo Fisher Scientific
レオロジー分析手法は、化粧品製造における研究開発、加工性の向上、および自動品質管理に対する包括的なツールとなります。質感、展延性、流動挙動や、その他の特性に関する理解しやすいレオロジーパラメーターを管理することにより、消費者の満足度を追究できます。
レオロジー分析は、構造/特性の理想的な関係を確立するために用いられます。この分析法は、顕微法または分子分光法などの相補的な分析手法と同時に用いると、さらに多くの情報を得ることができます。
研究開発では、レオロジー分析は調合の開発に必要な時間を短縮するのに役立つため、市場投入までの時間をスピードアップします。レオロジー分析は、後の生産工程における加工性に関係するパラメーターを開発中に取得できるため、生産を開始するまでにパラメーターを微調整することができます。伸長特性の評価を追加することにより、充填プロセスに関する問題の解決や、充填ラインの生産性の向上を可能にします。
自動 QC ソフトウェアのルーチンは、標準作業手順(SOP)やユーザーに左右されない再現性の高いレオロジー測定に必要な要件を容易に満たします。Thermo Scientific の装置は、正確なサンプルロード、確実なサンプル平衡、明確に標準化された測定手順、合否評価などの自動評価、およびカスタマイズ可能な文書化を可能にするツールおよびルーチン分析機能を備えています。
Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ レオメーターは、品質管理におけるレオロジー業務の最適なパートナーです。このコンパクトで使用が容易な Viscotester iQ レオメーターは、バッチリリースのための迅速な一点測定でも、最終製品のより総合的なレオロジー分析でも、その役割を果たします。
Thermo Scientific HAAKE MARS レオメーターは、粘弾特性に関する広範な分析や垂直抗力が求められる分析を必要とする科学者やエンジニアに最適です。
充填プロセス中に筋ができるのを目にすることはありませんか?製品があふれて袋や容器にかかると、その容器は適切に密閉されません。
多くの産業充填プロセスでは、製品流動は本質的には圧倒的に伸長性であるため、回転式レオメーターではそれをシミュレーションできません。その点、HAAKE CaBER 1 キャピラリーブレークアップ方式レオメーターは、さまざまな組成を迅速かつ簡単に特性評価できます。
化粧品の調合開発や品質管理で測定するべき対象や、その測定に最適なツールについて理解できます。アプリケーションノートおよび記事を集めたこの特集は、レオロジー測定による最終製品特性の最適化や加工に関してさまざまな側面をカバーしています。