Search Thermo Fisher Scientific
化学元素は宇宙のすべての通常物質を構成しています。同定されている118の元素のうち94の元素は地球上に自然に存在し、それらには安定、または不安定な同位体があります。
すべての物質はその元素組成が異なるため、それらの化学的性質も異なります。特定の材料に含まれる元素の組成や濃度を知ることで、地理的な起源、製品の品質、製造の工程など、その材料に関するいくつかの特性が明らかになります。微量元素分析(TEA)はその名のとおり、本質的に非常に少量の化学元素を測定することです。微量とは大抵の場合、広い濃度範囲におよびます(たとえば、岩石組成の0.1%、半導体グレードの化学物質の1兆分の1など)。
TEAは元素分析を扱うため 自然界を理解するうえで不可欠な分野です。そのため、TEAの適用範囲は環境モニタリング、医薬品検査、食品の安全性、地球化学、石油化学、金属学、毒物学、法医学など、幅広い分野に及びます。
このセクションの内容:
スズのスペシエーションのために、どのようにしてGCをICP-MSを組み合わせてトリブチルスズ(TBT)を測定するかをご覧ください。
連続的元素測定において、フレームまたはファーネス法を用いたAA分析がどのようにコスト効率に優れた分析手法になりえるかを学べます。
土類金属を含むマトリックスるなど、単純および複雑なマトリックスにおけるICP-MSの優れた検出能や、有機および無機サンプルをppmからppt下レベルで特性評価できる性能をご確認ください。
ICP-OESがさまざまなマトリックスにおいて、どのようにして広範囲のダイナミックレンジ(%からサブppb)で堅牢な多元素分析を可能にするかを理解できます。
分光分析、元素分析、および同位体分析におけるワークフロー、科学アプリケーション、技術ハンドブック、ポスター、およびe-learningの豊富なコレクションにアクセスできます。