Search Thermo Fisher Scientific
骨は重要な組織で、身体を支え、器官を保護し、血液細胞を産生し、ミネラルを貯蔵します。いくつかの経路は骨の発達および成長、ならびに骨の再構築に関係しており、BMP 経路および RANK 経路が含まれます。
骨形成タンパク質 (BMP) は、トランスフォーミング増殖因子 β (TGF-β) スーパーファミリーの大きなサブクラスです。
RANKL およびその受容体 RANK は、骨再形成の重要な制御因子であり、破骨細胞の形成および活性化に必要不可欠です。
RANKL は、破骨細胞前駆細胞の分化を誘導し、成熟破骨細胞の再吸収機能および生存を刺激します。
Access a targeted collection of scientific application notes, methods, and cell signaling charts.