CaptureSelect header bioproduction
CaptureSelect アフィニティー製品による効率的な精製
Thermo Scientific CaptureSelect テクノロジーは、定評あるアフィニティーソリューションにより抗体、抗体フラグメント、タンパク質の精製を可能にします。  これらの製品により、純度の向上と収量増のほか、研究ワークフローの簡便化、バイオプロダクト開発の時間とコストの削減を実現できます。
 バイオプロセス製品:抗体、抗体フラグメント、融合タンパク質(Fc およびアルブミン)、バイオシミラーホルモンなど、さまざまな生体分子を高い効率で直接結合し精製する独自の製品です。Leakage ELISA Kit と組み合わせることで、プロセス開発や定期的品質管理プロセスのツールとしてもご使用いただけます。
抗体由来医薬品      バイオシミラーと組み換えタンパク質 
ウイルスベクターとワクチン
 カスタムリガンド開発:製品やプロセスに特異的なアフィニティーソリューションを開発するサービスです。
R&D スケールの精製:すぐに使用できるスモールスケールの精製に最適な樹脂
  • 抗体精製:当社の多彩な製品ポートフォリオを使えば、実質的にあらゆる種の抗体フォーマットを精製可能
  • タンパク質精製:非抗体バイオ医薬品精製用のシングルステップソリューション
  • C タグ:市販では最小のアフィニティータグシステム(4 種アミノ酸認識)。高い選択性とアフィニティーを備え、さまざまな溶出条件に対応
定量と検出:生体分子の同定と定量のコンパニオン製品
  • HPLC カラム:免疫グロブリン、融合タンパク質、Fab、バイスペシフィック抗体の高速定量に適した Thermo Scientific POROS CaptureSelect プレパックアフィニティーカラム
  • リガンドコンジュゲート:ウェスタンブロットや無標識システムなどの分析法で使用できる CaptureSelect ビオチン化リガンド
 血漿サンプル調製シングルステップ、シングルユースでヒト血清・血漿から多量のタンパク質を除去。2D ゲルまたは質量分析前にタンパク質を 99%除去します。
CaptureSelect テクノロジーの詳細をご覧ください。
リソース
文献
Please Configure List Items!
CaptureSelect の詳細