Search Thermo Fisher Scientific
CaptureSelect タンパク質精製製品は優れた親和性で標的タンパク質を特異的に認識し、抗体以外の生体分子をシングルステップで効率的に精製できます。さらに、不安定なタンパク質も穏やかな条件で効率的に溶出できます。これらのタンパク質精製用樹脂は、標的タンパク質の信頼性の高い効率的な分離精製用に設計されており、安定性も高くさまざまな溶出液に対応します。
製品 | 特徴 | RoboColumn® * | BioProcess |
---|---|---|---|
POROS CaptureSelect AAV8 | 8 型アデノ随伴ウイルス(AAV8)精製用 | AAV8 | |
POROS CaptureSelect AAV9 | 9 型アデノ随伴ウイルス(AAV9)に特異的 | AAV9 | |
POROS CaptureSelect AAVX | さまざまなセロタイプの天然およびリコンビナント型のアデノ随伴ウイルス粒子(AAV)の精製用 | AAVX | |
POROS CaptureSelect AdV5 | 血清型 5 型アデノウイルス(AdV5)粒子のリコンビナント型ヘキソンカプソメアおよびその遊離ヘキソンタンパク質の精製および/またはスカベンジング用 | ||
CaptureSelect Follicle Stimulating Hormone | インタクトな卵胞刺激ホルモン(FSH)を精製 | 卵胞刺激ホルモン | |
CaptureSelect hCG | HCG(ヒト絨毛膜ゴナドトロピン)の α 軽鎖に結合 | hCG | |
CaptureSelect Human Albumin | ヒト血清アルブミンに特異的で、医薬品添加物グレードの HSA および HSA フュージョンタンパク質に最適 | ヒト血清アルブミン | HSA および HSA フュージョンタンパク質 |
CaptureSelect tPA | ヒト組織プラスミノーゲンアクチベーター(tPA)に最適 | tPA | |
CaptureSelect Human Growth Hormone | CHO と大腸菌由来 hGH の両方に有効 | hGH | |
CaptureSelect Antithrombin III | α および β アンチトロンビン III(ATIII)に結合 | ||
CaptureSelect Alpha-1 Antitrypsin | 血漿性およびリコンビナント型 α-1 アンチトリプシン(AAT)を精製 | ||
CaptureSelect Fibrinogen | 血漿性およびリコンビナント型フィブリノーゲンに最適 | ||
POROS CaptureSelect Fib-XL | CaptureSelect™ Fibrinogen Affinity Matrix の改良版で、結合能が増大しています。血漿性およびリコンビナント型フィブリノーゲンに最適。 | ||
CaptureSelect Transferrin | 血漿性およびリコンビナント型トランスフェリンに最適 | ||
CaptureSelect TSH | リコンビナント体由来の甲状腺刺激ホルモン(TSH)の精製用 | ||
CaptureSelect C1-inhibitor | 血漿性およびリコンビナント型ヒト C1 エステラーゼ阻害剤を精製 | ||
CaptureSelect Apolipoprotein H | ヒト血漿由来 ApoH(β2-糖タンパク質 I)を結合 | ||
CaptureSelect GM-CSF | リコンビナント型ヒト顆粒球-マクロファージコロニー活性化因子(GM-CSF)に最適 |
*RoboColumn® は、Repligen Corp の製品です。
CaptureSelect に関してお近くの代理店とご相談
医薬品グレードの試薬。製造、研究用途のみ。
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing: