ラボスケールの精製の図
研究ポートフォリオには、さまざまなフォーマット、種類の抗体精製用の独自ラインナップのアフィニティー樹脂類、バイオシミラー精製用の多数の樹脂、4 つのアミノ酸を基盤とした革新的なタグシステム、血漿サンプル調製用の製品類があります。
詳細情報を請求する ›       今すぐ注文
  • 抗体精製
    当社の多彩な製品ポートフォリオを使えば、さまざまな抗体フォーマットを精製可能
  • タンパク質精製
    抗体以外でのバイオ医薬品精製用のシングルステップソリューション
  • C タグ
    市販で最小のアフィニティータグ(4 種アミノ酸認識)。高い選択性とアフィニティーを備え、各種の溶出条件に対応
  • POROS™ メタルキレートカラム
    プレパック固定化メタルアフィニティーカラムはイミドジアセテート官能基をベースとしており、ヒスチジンタグ化されたフュージョンタンパク質のように、金属部位や特定のアミノ酸を介した配位錯形成によりタンパク質を精製するよう設計されています。
  • 血漿サンプル調製
    シングルステップ、シングルユースでヒト血清・血漿から多量のタンパク質を除去。2 次元ゲル分析または質量分析前にタンパク質を 99%除去します。
  • POROS™ HQ 10 & 20 µm カラム
    プレパック強陰イオン交換カラムは、四級化ポリエチレンイミンを有する Perfusion Chromatography™ 充填剤をベースとし、生体分子の分離精製用にデザインされています。
  • POROS™ PI 20 µm カラム
    プレパック弱陰イオン交換カラムは、高結合能を可能にするポリエチレンイミン官能基を有する Perfusion Chromatography™ 充填剤を基盤とし、生体分子の分離精製用に設計されています。
  • POROS™ HS 20 µm カラム
    プレパック強陽イオン交換カラムは高結合能、強陽イオン交換用 Perfusion Chromatography™ 充填剤で、生体分子の分離精製に最適です。
  • POROS™ S 10 & 20 µm カラム
    プレパック強陽イオン交換カラムは強陽イオン交換用 Perfusion Chromatography™ 充填剤で、生体分子の分離精製に最適です。
  • POROS™ R2 10 & 20 µm カラム
    プレパック逆相カラムは細孔径 2,000 オングストロームのポリスチレンジビニルベンゼン粒子で、生体分子の逆相分離に最適です。
  • POROS™ R1 10 & 20 µm カラム
    プレパック逆相カラムは細孔径 4,000 オングストロームのポリスチレンジビニルベンゼン粒子で、生体分子の逆相分離に最適です。
  • POROS™ HP2 20 µm カラム
    プレパック疎水性相互作用クロマトグラフィーカラムは高密度フェニル基を有する Perfusion Chromatography™ 充填剤で、タンパク質の分離精製に最適です。
  • 抗体精製
    当社の多彩な製品ポートフォリオを使えば、さまざまな抗体フォーマットを精製可能
  • タンパク質精製
    抗体以外でのバイオ医薬品精製用のシングルステップソリューション
  • C タグ
    市販で最小のアフィニティータグ(4 種アミノ酸認識)。高い選択性とアフィニティーを備え、各種の溶出条件に対応
  • POROS™ メタルキレートカラム
    プレパック固定化メタルアフィニティーカラムはイミドジアセテート官能基をベースとしており、ヒスチジンタグ化されたフュージョンタンパク質のように、金属部位や特定のアミノ酸を介した配位錯形成によりタンパク質を精製するよう設計されています。
  • 血漿サンプル調製
    シングルステップ、シングルユースでヒト血清・血漿から多量のタンパク質を除去。2 次元ゲル分析または質量分析前にタンパク質を 99%除去します。
  • POROS™ HQ 10 & 20 µm カラム
    プレパック強陰イオン交換カラムは、四級化ポリエチレンイミンを有する Perfusion Chromatography™ 充填剤をベースとし、生体分子の分離精製用にデザインされています。
  • POROS™ PI 20 µm カラム
    プレパック弱陰イオン交換カラムは、高結合能を可能にするポリエチレンイミン官能基を有する Perfusion Chromatography™ 充填剤を基盤とし、生体分子の分離精製用に設計されています。
  • POROS™ HS 20 µm カラム
    プレパック強陽イオン交換カラムは高結合能、強陽イオン交換用 Perfusion Chromatography™ 充填剤で、生体分子の分離精製に最適です。
  • POROS™ S 10 & 20 µm カラム
    プレパック強陽イオン交換カラムは強陽イオン交換用 Perfusion Chromatography™ 充填剤で、生体分子の分離精製に最適です。
  • POROS™ R2 10 & 20 µm カラム
    プレパック逆相カラムは細孔径 2,000 オングストロームのポリスチレンジビニルベンゼン粒子で、生体分子の逆相分離に最適です。
  • POROS™ R1 10 & 20 µm カラム
    プレパック逆相カラムは細孔径 4,000 オングストロームのポリスチレンジビニルベンゼン粒子で、生体分子の逆相分離に最適です。
  • POROS™ HP2 20 µm カラム
    プレパック疎水性相互作用クロマトグラフィーカラムは高密度フェニル基を有する Perfusion Chromatography™ 充填剤で、タンパク質の分離精製に最適です。
アプリケーションノートと e-learning