ラージスケール POROS バルククロマトグラフィー樹脂
高性能でハイスループットかつラージスケールで必要な場合、POROS バルククロマトグラフィー樹脂がプロセススケールのバイオ分離の業界標準です。これらの画期的な樹脂は、最適な粒子径と多孔質構造に剛性骨格と独自の化学的性質を組み合わせており、多数のプロセスで利用されています。POROS 50 µm 樹脂は、分離度と動的結合能に優れ、幅広い流速で高い結合効率を実現するため、主にポリッシングアプリケーションで利用されます。
CaptureSelect アフィニティー樹脂は、卓越した選択性により、初期キャプチャーステップで高い収量と純度を実現します。当社では、抗体、抗体フラグメント、融合タンパク質、ホルモン、ウイルスなど、各種生物製剤のラージスケール精製に対応する多数の製品を開発しています。
情報を請求する      Robo カラムのサンプルを請求する
イオン交換樹脂
LSPC_ionXchange
アフィニティー樹脂
LSPC-affinity
カスタム樹脂
LSPC-custom
疎水的相互作用クロマトグラフィー
Hydrophobic-Interaction-Chromatography
CaptureSelect アフィニティーリガンドは、ラクダ科由来のシングルドメイン抗体フラグメントを基としており、ラージスケールの製造プロセスで使用できます。溶出アッセイと組み合わせることで、プロセス開発や定期的な品質管理プロセスのツールとしてもご使用いただけます。
  • POROS MabCapture A Select 樹脂
    POROS™ MabCapture™ A Select は、高スループットと低価格を両立させた Protein A クロマトグラフィー樹脂です。以前の MabCapture A の改良版に当社独自の Protein A リガンドを組み合わせることで、ほぼすべての Protein A クロマトグラフィー樹脂よりも大幅に低価格ながら、同等の高スループットを実現します。
  • POROS Heparin 50 µm バルク樹脂
    ヘパリンアフィニティー培地は、成長因子やその他の血清成分(凝固因子、ヌクレオチド結合タンパク質など)などの特異的なヘパリン結合アフィニティーを持つ生体分子のプロセススケール分離に適しています。
  • POROS XQ 50 µm バルク樹脂
    結合量、分離度、耐塩性に優れ、プロセスの柔軟性とパフォーマンスを向上する次世代型の強陰イオン交換樹脂です。
  • POROS XS 50 µm バルク樹脂
    結合量、分離度、耐塩性に優れ、プロセスの柔軟性とパフォーマンスを向上する次世代型の強陽イオン交換樹脂です。
  • POROS HS 50 µm バルク樹脂
    分離度に優れ、下流プロセスのポリッシングアプリケーションでの製品中の汚染物質や不純物の除去に適した強陽イオン交換樹脂です。
  • POROS HQ 50 µm バルク樹脂
    分離度、タンパク質結合量、効率に優れた強陰イオン交換樹脂です。
  • POROS D 50 µm バルク樹脂
    高スループットを実現し、従来の DEAE 樹脂に代わる弱陰イオン交換樹脂です。
  • GoPure 1.2 cm 径カラム
    培地スクリーニングやベンチスケールの精製に適しています。特に、プロセスクロマトグラフィーのユニットオペレーション(ウイルスクリアランス試験など)の縮小モデルに最適です。カラム容量は 5 ~ 20 mL です。
CaptureSelect アフィニティーリガンドは、ラクダ科由来のシングルドメイン抗体フラグメントを基としており、ラージスケールの製造プロセスで使用できます。溶出アッセイと組み合わせることで、プロセス開発や定期的な品質管理プロセスのツールとしてもご使用いただけます。
  • POROS MabCapture A Select 樹脂
    POROS™ MabCapture™ A Select は、高スループットと低価格を両立させた Protein A クロマトグラフィー樹脂です。以前の MabCapture A の改良版に当社独自の Protein A リガンドを組み合わせることで、ほぼすべての Protein A クロマトグラフィー樹脂よりも大幅に低価格ながら、同等の高スループットを実現します。
  • POROS Heparin 50 µm バルク樹脂
    ヘパリンアフィニティー培地は、成長因子やその他の血清成分(凝固因子、ヌクレオチド結合タンパク質など)などの特異的なヘパリン結合アフィニティーを持つ生体分子のプロセススケール分離に適しています。
  • POROS XQ 50 µm バルク樹脂
    結合量、分離度、耐塩性に優れ、プロセスの柔軟性とパフォーマンスを向上する次世代型の強陰イオン交換樹脂です。
  • POROS XS 50 µm バルク樹脂
    結合量、分離度、耐塩性に優れ、プロセスの柔軟性とパフォーマンスを向上する次世代型の強陽イオン交換樹脂です。
  • POROS HS 50 µm バルク樹脂
    分離度に優れ、下流プロセスのポリッシングアプリケーションでの製品中の汚染物質や不純物の除去に適した強陽イオン交換樹脂です。
  • POROS HQ 50 µm バルク樹脂
    分離度、タンパク質結合量、効率に優れた強陰イオン交換樹脂です。
  • POROS D 50 µm バルク樹脂
    高スループットを実現し、従来の DEAE 樹脂に代わる弱陰イオン交換樹脂です。
  • GoPure 1.2 cm 径カラム
    培地スクリーニングやベンチスケールの精製に適しています。特に、プロセスクロマトグラフィーのユニットオペレーション(ウイルスクリアランス試験など)の縮小モデルに最適です。カラム容量は 5 ~ 20 mL です。
Pharmaceutical Grade Reagent. For Manufacturing and Laboratory Use Only.