Search Thermo Fisher Scientific
アフィニティー樹脂のほか、カラムから溶出する可能性のあるリガンドの測定に、製品ごとに特異的な ELISA も提供しています。
下図に、さまざまな製品の抗体または抗体フラグメントとの結合部位を示しました。
製品 | ターゲットアプリケーション | 特徴 | RoboColumn®^ |
CaptureSelect CH1-XL | ヒト IgG 抗体および Fab フラグメント | IgG-CH1 の改良版。結合能が強化され、より広い pH 範囲で溶出(pH 3.0 ~ 4.5)。 | |
ヒト IgG 抗体および Fab フラグメント | フラグメントの CH1 ドメイン結合、遊離軽鎖結合なし |
| |
ヒト IgG 抗体および Fab フラグメント(Κ 軽鎖を含む) | フラグメントおよび抗体の穏やかな条件での溶出 | ||
ヒト IgG 抗体および Fc 融合タンパク質 | CH3 ドメイン結合、ヒト特異的、4 サブクラスをすべて認識、穏やかな溶出条件 | ||
POROS MabCapture A Select 樹脂 | モノクローナル抗体吸着アプリケーション | プロセス生産性の大幅な向上、ダウンストリームのボトルネック軽減 | X |
^RoboColumn® は Repligen Corp の製品です。
既存製品ではプロセスのニーズに合わない場合、当社のカスタムクロマトグラフィーサービスを通じて、お客様個別のソリューションをご用意いたします。
上記の製品の今後の開発状況については、当社業務開発チームまでお問い合わせください。
CaptureSelect テクノロジーを統合した製品は、各種生物学的製剤のアップストリームからダウンストリームまで使用されています。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、これらの製品に対応するために、定期的な品質分析に利用できる製品特異的な Leakage ELISA を開発しました。以下の表に、各種 Leakage ELISA およびそれに対応するアフィニティー樹脂を一覧で示しました。
製品 | 対応する樹脂 |
CaptureSelect IgG-CH1 Ligand Leakage ELISA Kit | CaptureSelect IgG-CH1 Affinity Matrix |
CaptureSelect CH1-XL Legand Leakage ELISA Kit | CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix |
CaptureSelect KappaXL Ligand Leakage ELISA Kit | CaptureSelect KappaXL Affinity Matrix |
CaptureSelect FcXL Ligand Leakage ELISA Kit | CaptureSelect FcXL Affinity Matrix |
CaptureSelect Kappa Select Leakage ELISA Kit | KappaSelect * |
CaptureSelect Lambda Fab Select Leakage ELISA Kit | LambdaFabSelect * |
CaptureSelect Ig Select Leakage ELISA Kit | IgSelect * |
* 対応する樹脂は GE Healthcare Life Sciences から入手可能
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing: