Thermo Scientific™ POROS™ クロマトグラフィー樹脂は分析用およびプロセススケールのバイオセパレーションのために設計されています。これらクロマトグラフィー樹脂およびカラムが、高結合能と化学的安定性により高分離を実現します。
POROS バイオプロセシング樹脂は高分離能、高結合能、高速処理を兼ね備えた高性能クロマトグラフィー樹脂をベースにしており、プロセススケールのバイオ分離に適しています。これらの堅牢な粒子は高分離能により、従来の高流速用ゲルの 2、3 倍のスループットが可能です。取り扱いや充填が容易なため、卓越した清潔性を保ちます。POROS バルククロマトグラフィー樹脂は工業的に広く使用されており、高性能、高スループットのプロセススケールのバイオ分離を可能にします。
詳細情報をリクエストする
最新の製造環境
POROS クロマトグラフィー樹脂は認定を受けたマサチューセッツ州ベッドフォードの最新の製造設備で当社独自の工業技術である先進的プロセスで製造されています。最近の設備拡充により製造スペースは 60,000 平方フィートまで拡大され、ISO 9001:2008 および ISO 13485:2003 に準拠しています。全ての製造工程で品質試験を実施しており、優れたロット間一貫性を確保しています。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは品質保証された原材料から最終製品に至るこの樹脂の製造プロセスを所有しています。原材料は重合、コート、官能基化、粒径調整され、パッケージ前に出荷用溶液に置換されます。当社は他社製のクロマトグラフィー充填剤中間体は使用していません。このため当社では全製造プロセスにわたって完全なトレーサビリティの確保と制御が可能になり、在庫切れや製品の供給停止でお客様にご迷惑をおかけせずにすみます。
現在の精製ニーズに見合うさまざまな製品をご用意しています
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
Pharmaceutical Grade Reagent. For Manufacturing and Laboratory Use Only.