分析クロマトグラフィー
当社では、分析アッセイ用のアフィニティーカラム、ノンアフィニティーカラム、コンジュゲートリガンドなど様々な製品をご用意して分析クロマトグラフィーのニーズに対応しています。
POROS 分析クロマトグラフィーカラムは 10 および 20 ミクロンの粒径を選ぶことができ、分析用およびラボスケールの分離精製両方に対応した生体分子の高速分離が可能になります。
POROS Protein A 分析カラムを使用すると、細胞培養上清からのモノクローナル抗体のタイターモニタリングや分離精製に使用可能です。POROS CaptureSelect 分析カラムは高速、高性能の定量性で抗体フラグメント、バイオシミラー、フュージョンタンパク質まで対応します。
CaptureSelect コンジュゲートリガンドは、ELISA、ウェスタンブロッティング、ラベルフリー分析など、さまざまな分析アッセイの開発に使用できます。抗体由来治療薬、血漿タンパク質、バイオシミラーをはじめ、ウイルスやワクチンまでの定量、同定に使用可能です。
バイオプロダクションリソース
Gibco™ 培地、POROS™ クロマトグラフィー樹脂、Applied Biosystems™ SEQ 迅速汚染物質検査用製品、あるいは弊社の Cell Therapy 製品について何かご質問がございますか ? 製品パンフレット、トレーニングビデオ、モバイルアプリその他にアクセスされる方は以下のリンクをクリックしてください。