Search Thermo Fisher Scientific
MycoSEQ Detection Assay Kitは、次のサンプルおよびワークフローの要件を満たすさまざまなソリューションを提供します。
Applied Biosystems MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kitは、ゴールドスタンダードであるTaqManプローブベースの定量PCR(qPCR)アッセイキットです。細胞治療および複雑なバイオプロダクションサンプルにおけるマイコプラズマの検出に特化して開発されたTaqManベースのアッセイは、規制で要求される10 CFU/mLかそれ以上の高い感度と特異性を持ち、製品のロットリリース試験に対応するのに必要な性能を備えています。。
実績のあるApplied Biosystems MycoSEQ Mycoplasma Detection Kitは、迅速なマイコプラズマ否定試験のスタンダードを確立し、44を超えるさまざまなモダリティの治療法で検証されています。SYBR Greenベース(のアッセイデザインでは、独自のバイオインフォマティクスパイプラインを利用して、特異性が高く、近縁の細菌種との交差反応のない90種以上のマイコプラズマを検出します。検出感度については、規制ガイダンスで要求される 10 cfu/mLまたは10 GC/mLのマイコプラズマを検出することが、内部および外部のバリデーションにより実証されています
| MycoSEQ Plus Kit | MycoSEQキット |
サンプルタイプ | 細胞培養用培地、細胞 | 細胞培養用培地、細胞 |
使用目的 | 細胞治療、遺伝子治療、ウイルスベクターベースの治療薬、バイオシミラー | 細胞治療、遺伝子治療、ウイルスベクターベースの治療薬、バイオシミラー |
検出ケミストリー | TaqMan(プローブベース) | SYBR(色素ベース) |
キットあたりの反応数 | 100 | 100 |
ワークフローあたりの時間数 | 5時間以下 | 5時間以下 |
識別可能な独自のポジティブコントロール(DPC) | 可 | 可 |
ポジティブコントロール | 有 | 無 |
ロットリリース要件を満たす性能 | 可 | 可 |
菌種数 | 200以上 | 90以上 |
細胞治療を商用化する際に考慮すべき3つの重要な領域である、開始材料/原材料、管理された製造プロセス、安全性と品質の試験について説明します。ロットリリースや規制当局への申請に必要となる重要なテストをレビューし、ロットリリース試験に関して規制当局に承認されたソリューションを紹介します。
効率的なサンプル調製とDNA抽出は、高感度アッセイの基礎となります。当社のApplied Biosystems PrepSEQ nucleic acid extraction kitは、磁気ビーズの技術を利用して、さまざまな複雑なサンプルマトリックスから安定的に核酸を回収します。当社のMycoSEQシステムは、自動と手動の両方に対応したサンプル調製プロトコルによってワークフロー全体が最適化されています。
PrepSEQキットは、単品でのご注文も可能ですが、MycoSEQキットまたはMycoSEQ Plusキットとセットでの販売もしております。