Search Thermo Fisher Scientific
POROS 樹脂 | AEX 樹脂のタイプ | 界面化学 | BSA 結合能(mg/mL) | 孔径 |
---|---|---|---|---|
D50 | 弱い | ジメチルアミノプロピル | 90 | 1,050 Å |
PI50 | 弱い | ポリエチレンイミン(混合アミン) | 80 | 2,000 Å |
HQ50 | 強い | 四級化ポリエチレンイミン(混合アミン) | 75 | 2,000 Å |
XQ | 強い | 完全四級化アミン | >140 | 1,100 Å |
POROS 陰イオン交換樹脂(POROS AEX 樹脂)は、広範囲な pH および導電率の条件において優れた動的結合能を発揮するようデザインされており、プロセス開発の柔軟性と製造スループットを高めます。50 μmの粒子径による優れた分離能は、規模や流量に左右されず、比類ない不純物クリアランスを実現します (図 1)。
POROS AEX 樹脂は 50 μm の硬質ポリマーイオン交換クロマトグラフィー樹脂で、組み換えタンパク質、モノクローナル抗体、DNA、ウイルス、ペプチドなどの生体高分子のクロマトグラフィーに使用できます。樹脂の骨格は架橋ポリスチレンジビニルベンゼンから成ります。ポリヒドロキシ表面コーティングは非特異的結合を減少させ、異なる官能基によりユニークな四つの陰イオン交換樹脂を提供します。
Pharmaceutical Grade Reagent. For Manufacturing and Laboratory Use Only.
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing: